Vai a
Z355445
PetriSlides, Millipore®
size 51 mm × 76 mm, polystyrene
Sinonimo/i:
PetriSlides
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Millipore PDMA04700
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
size
51 mm × 76 mm
color
clear
General description
PetriSlides provide a storage and examination container for 47 mm diameter test filters. Substitute for Petri Dishes. Holds filter securely in place. Transparent cover allows microscopic examination without removal. Rectangular base has rounded corners for mounting on microscope stage.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PD1504700PDMA04700TMO5920-0060
PetriSlides For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
Millipore
PD1504700
PetriSlides
material
polystyrene
material
cellulose membrane, clear device, polystyrene slide
material
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
material
polycarbonate
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
manufacturer/tradename
Petrislides
manufacturer/tradename
Petrislides
manufacturer/tradename
Nalgene 5920-0060
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
-
size
51 mm × 76 mm
size
-
size
-
size
-
color
clear
color
-
color
-
color
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)