Vai a
Z741756
Manifold
4-Place
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
101,00 €
95,95 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
95,95 €
Prezzo di listino101,00 €Risparmia il 5%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polysulfone
feature
autoclavable, Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
manufacturer/tradename
IBI ACCFL0007
General description
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z741755EZFITBASE6EZFITMHTA3
vibrant-m
Z741756
Manifold
vibrant-m
Z741755
Manifold
description
4-Place
description
3-Place
description
316L stainless steel, 6-place manifold base for filtration application
description
for use with EZ-Fit® filtration unit, pack of 3 units
material
polysulfone
material
polysulfone
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
feature
autoclavable, Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
feature
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone, autoclavable
feature
6-place manifold base for filtration application
feature
-
manufacturer/tradename
IBI ACCFL0007
manufacturer/tradename
IBI ACCFL0006
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manifold
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)