Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 130,00 € |
Informazioni su questo articolo
130,00 €
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 2 mL
concentration
500 μg/mL each component in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 500 μg/mL each component in dichloromethane | description certified reference material, 500 μg/mL in dichloromethane | description certified reference material, in dichloromethane (varied conc.) | description certified reference material, 1 % (w/w) each component in octane |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
Analita
- 2,6-Dimethylaniline
- 2,6-Dimethylphenol
- Eicosane
- Heptadecane
- Hexadecane
- Octadecane
- 1-Octanol
- 2-Octanone
- Pentadecane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-09-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?