Vai a
55295-U
Supel QuE QuEChERS tube
Non-Buffered Tube 2, pk of 50, suitable for PFAS testing
Sinonimo/i:
QuEChERS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Material:
polypropylene tube
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Supel QuE, Non-Buffered Tube 2, pk of 50, suitable for PFAS testing
material
polypropylene tube
Quality Level
agency
suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
product line
Supel
composition
magnesium sulfate, 6 g , sodium chloride, 1 1/2 g
packaging
pk of 50
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
15 mL
application(s)
PFAS testing
food and beverages
General description
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Legal Information
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
55294-U55289-U55173-U
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 2, pk of 50, suitable for PFAS testing
Supelco
55295-U
Supel QuE
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supelco
55294-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18/ENVI-Carb Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55289-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/C18 (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55173-U
Supel QuE
material
polypropylene tube
material
polypropylene tube
material
-
material
-
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
reg. compliance
-
reg. compliance
-
reg. compliance
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
Supel
product line
Supel
product line
-
product line
-
centrifuge tube volume
15 mL
centrifuge tube volume
15 mL
centrifuge tube volume
2 mL
centrifuge tube volume
2 mL
packaging
pk of 50
packaging
pk of 50
packaging
pack of 100
packaging
pack of 100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supel QuE
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Articoli
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Matrix-specific PFAS sample preparation guidance covering containers, extraction, SPE cleanup, pitfalls, and alignment with EPA and global methods.
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
55295-U04061833528389