Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C16H27NO11.N/c1-5-8(17-6(2)19)12(9(20)7(4-18)26-5)27-16-11(22)10(21)13(25-3)14(28-16)15(23)24;/h5,7-14,16,18,20-22H,4H2,1-3H3,(H,17,19)(H,23,24);/t5-,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13-,14-,16+;/m0./s1
Inchi Key
ZOYSAKOZMZHRFX-CYCJWXLYSA-N
Shipping Temperature
4
Purity
98%
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.