Reagenti per cromatografia e spettroscopia
I reagenti analitici sono composti chimici o miscele concepiti per l'esecuzione di analisi qualitative e quantitative. Devono essere conformi agli standard internazionali più rigorosi e presentare la massima purezza e il minimo tenore di impurezze. Offriamo una vasta gamma di reagenti analitici per tecniche diverse come la chimica per via umida, la cromatografia, la spettroscopia, l'elettrochimica, le titolazioni e il controllo della qualità di acque. La nostra offerta comprende acidi, basi e solventi a elevata purezza e reagenti speciali come gli ionofori e i reagenti di derivatizzazione per un ampio spettro di applicazioni. I nostri reagenti sono disponibili in vari livelli di purezza che vanno dal grado reagente ACS, al reagente a purezza elevata fino al reagente per analisi di ultra-tracce.
Risorse correlate
- Brochure: LC-MS Solvents and Reagents
This brochure contains a compilation of articles on LC-MS additives and the advantages of high purity solvents for both small and large molecule analysis.
Reagenti per cromatografia di coppia ionica
La nostra offerta di reagenti per coppia ionica comprende composti prodotti su misura per la determinazione di analiti cationici e anionici.
- Sali di ammonio quaternario con sostituenti alchilici di diversa lunghezza per l’analisi di acidi o anioni.
- Acidi forti come gli acidi solfonici a catena alchilica lineare per l’analisi di basi o cationi
I nostri reagenti sono sottoposti a rigorose prove di controllo della qualità, tra le quali assorbimento nell’UV, filtrazione, comportamento redox e l'idoneità per analisi HPLC su gradiente, a garanzia di qualità e prestazioni elevate.
Derivatizzanti
La derivatizzazione viene impiegata in chimica analitica per convertire un analita in un prodotto più facilmente separabile, aumentando quindi la sensibilità del metodo. Questa tecnica permette l’analisi di composti che altrimenti non sarebbero abbastanza volatili o stabili per essere sottoposti a GC, GC-MS, HPLC o LC-MS.
Offriamo una gamma completa di derivatizzanti per diverse applicazioni cromatografiche, inclusi reagenti per sililazione, acilazione, alchilazione ed esterificazione idonei per GC, HPLC e TLC coi loro accessori.
Reagenti per elettrochimica
I prodotti della linea Selectophore™ possono essere impiegati per la preparazione di membrane di sensori per dispositivi ottici e iono-selettivi.
Offriamo inoltre accessori, additivi, tamponi, cromoionofori, elettroliti, soluzioni ioniche standard, soluzioni per regolare la forza ionica (ISA), miscele di ionofori, plastificanti, polimeri, membrane pronte all’uso, agenti silanizzanti e solventi per la preparazione di elettrodi iono-selettivi.
Reagenti per spettroscopia
Gli spettri analitici risentono della purezza dei solventi e dei reagenti usati nella preparazione dei campioni. I nostri reagenti a elevata purezza sono concepiti per offrire risultati affidabili e accurati, evitando di dover ripetere le analisi.
- Purezza ottica e purezza chimica con riproducibilità da lotto a lotto
- Prodotti a partire da materie prime di prima qualità e sottoposti a rigorose procedure di purificazione
- Nessuna traccia di componenti rilevabili in UV, IR e fluorescenza
La nostra completa gamma di materiali per spettroscopia comprende reagenti analitici per diverse tecniche come la spettroscopia in fluorescenza e luminescenza, la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR), la spettroscopia infrarossa (IR) e la spettroscopia nell'UV/visibile (UV-Vis).