Kit di test colorimetrici e titrimetrici
Il controllo dell'acqua è importante per la salute di tutti. Le acque reflue, le acque industriali, le acque sotterranee e di superficie, l'acqua di mare, l'acqua potabile o imbottigliata, le piscine, le caldaie e i refrigeratori devono essere tutti testati regolarmente e in conformità alla legislazione. Offriamo una lettura facile, veloce e diretta utilizzando carte colorate, dischi o recipienti per test rapidi e precisi da concentrazioni elevate, medie e basse. Non è richiesta alcuna formazione specifica: è sufficiente seguire le istruzioni illustrate. Nonostante la loro semplicità, i test visivi rapidi offrono un'affidabilità senza pari.
I nostri test visivi e i nostri accessori consentono di misurare in modo rapido e preciso tutti i principali parametri per l'analisi dell'acqua sul posto: pH, ammonio, richiesta biologica di ossigeno (BOD), carbonato, durezza totale e residua, nitrato, nitrito, fosfato e ossigeno. I nostri kit sono altamente stabili e possono essere conservati per un massimo di tre anni a 15-25 °C. Controllate facilmente la qualità dell'acqua! Rimanete entro i valori autorizzati o al di sotto delle soglie con le nostre soluzioni per test colorimetrici e titrimetrici MQuant®.
Risorse correlate
- Brochure: Compact Laboratory for Water Testing
The MQuant® Compact Laboratory for Water Testing contains all the reagents and auxiliaries necessary for the determination of the parameters of most relevance in connection with the assessment of the quality of water bodies. The Compact Laboratory is suited for numerous applications, for example for monitoring the quality of waters, for supporting analyses in connection with the biological assessment of waters, and also in the academic and teaching fields.
- Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: applications
Cannabis is suspected to have originated in central Asia and it has been used for its alleged healing properties for millennia. Nowadays, research studies have advanced our knowledge on the multiple and complex properties of its different constituents. In the development of any final cannabis product, assured quality and accuracy are key.
- Analisi delle acque, ambientali e alimentari
The One Stop Shop for Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis with our trusted Supelco® products at your fingertips. Conducting water, environmental, and food & beverage analyses are complex, requiring numerous products and instruments. We created a NEW, easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements. Organized by product type as well as by type of workflow.
Color-disk comparator test per concentrazioni da alte a medie
MQuant® per concentrazioni medio-alte si basano sul principio della trasmittanza luminosa e del bianco del campione, per cui anche i campioni di acqua torbida e leggermente colorata possono essere analizzati senza ulteriori preparazioni. Il disco colorato a dieci stadi del comparatore è realizzato in plastica estremamente resistente, per garantire la durata e la facilità d'uso in aree industriali con ambienti umidi e bagnati. La nostra gamma di prodotti per il test del comparatore a dischi colorati è adatta per l'analisi delle acque sotterranee e superficiali, dell'acqua potabile, delle bevande, dell'acqua industriale, dell'acqua delle caldaie e delle acque reflue.
Metodi e test titrimetrici e colorimetrici per le medie concentrazioni
® colorimetrici e titrimetrici per le medie concentrazioni comprende sia test titrimetrici che colorimetrici. In un test titrimetrico, il campione viene titolato fino a quando il suo colore cambia e viene contato il numero di gocce consumate fino al punto di svolta, o in alternativa viene letto il valore della scala da una pipetta per determinare la concentrazione del parametro testato. Per un test colorimetrico, i reagenti vengono aggiunti al campione, dando luogo a una reazione cromatica. La concentrazione viene determinata facendo corrispondere il colore con il valore di un riferimento cromatico. I nostri kit per test colorimetrici e titrimetrici MQuant® sono utilizzati principalmente per l'analisi dell'acqua in acquacoltura, limnologia, test ambientali e anche nelle lezioni scolastiche.
Color-Card comparator test per concentrazioni molto basse e medie
Color-Card comparator test si basa sul confronto del colore di reazione del campione con il campione bianco attraverso una scala cromatica. Il metodo è in grado di determinare concentrazioni fino all'ordine dei ppb. La maggiore lunghezza del percorso e lo speciale design costruttivo del comparatore MQuant® rendono possibili queste sensibilità di misura particolarmente elevate. Il nostro sistema di comparazione a schede colorate MQuant® per concentrazioni da molto basse a medie trova applicazione nell'analisi di acqua potabile, acque sotterranee, acque pulite e minerali e nella produzione di acqua.
Laboratorio compatto per l'analisi dell'acqua
Il laboratorio compatto MQuant® per l'analisi dell'acqua consente di misurare rapidamente tutti i principali parametri delle acque superficiali stagnanti o correnti e di valutare con precisione la qualità attuale dell'acqua con metodi di analisi rapidi e semplici. Parametri come la misurazione del pH, il contenuto di ammonio, la richiesta biologica di ossigeno (BOD), la durezza carbonatica, la durezza totale, la durezza residua, i nitrati, i nitriti, i fosfati e il contenuto di ossigeno possono essere determinati con il laboratorio compatto MQuant®. Contiene i test più importanti in un unico pratico kit, e per ogni parametro sono disponibili pacchetti di ricarica economici.