Standard ICP e AAS
L'affidabilità di una misurazione dipende interamente dallo Standard di riferimento utilizzato per calibrare il sistema. Quando la precisione della misurazione è fondamentale, è importante iniziare ogni analisi con una fiala nuova contenente Standard di riferimento o di calibrazione certificati della massima qualità. Le nostre soluzioni Standard di materiali di riferimento certificati TraceCERT® e Certipur® per ICP e AAS, sia monoelementari che multielementari, sono prodotte a partire da materie prime della massima purezza, in conformità con le linee guida ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
I nostri materiali di riferimento AAS e ICP sono soluzioni pronte all'uso, certificate e tracciabili fino al materiale di riferimento standard primario del NIST. La nostra documentazione completa include calcoli di incertezza adeguati sul certificato di analisi emesso secondo le linee guida della Guida ISO 31.
Prodotti
Filtri più utilizzati
Soluzioni CRM a elemento singolo per AAS e ICP
Offriamo un'ampia gamma di soluzioni di Standard di riferimento certificati a singolo elemento in varie concentrazioni per applicazioni AAS, ICP-OES e ICP-MS. Sul certificato di analisi dei prodotti TraceCERT® forniamo la densità tracciabile al NIST, informazioni sul processo di certificazione, misurazioni di tracciabilità, comportamento di conservazione, valutazione dell'incertezza e tracce di impurità misurate.
Soluzioni CRM multielemento ICP
Le nostre soluzioni CRM multielemento TraceCERT® e Certipur® includono soluzioni di regolazione, miscele della tavola periodica, miscele di elementi tossici, miscele per ICP-MS e calibrazione della lunghezza d'onda e una miscela AAS per forno a grafite. Offriamo inoltre diverse miscele di gruppi di elementi, tra cui metalli alcalini e alcalino-terrosi, metalli delle terre rare, elementi metalloidi e non metallici, nonché metalli post-di transizione e di transizione.
Soluzioni concentrate a singolo elemento Titrisol®
Offriamo numerosi standard AAS a elemento singolo sotto forma di concentrati Titrisol® di facile utilizzo. È sufficiente diluire il concentrato per ottenere la soluzione standard desiderata. I concentrati Titrisol® sono tracciabili al materiale di riferimento standard del NIST e hanno una durata minima di cinque anni.
Miscele CRM TraceCERT® conformi alle linee guida ICH Q3D
Offriamo anche diverse miscele di impurità elementari inorganiche come miscele standard CRM con rapporti tra gli elementi corrispondenti alle concentrazioni per via orale, parenterale e inalatoria secondo le linee guida ICH Q3D.
Miscele CRM TraceCERT® per l'analisi della cannabis
Tracce di metalli pesanti come arsenico, cadmio, mercurio e piombo possono accumularsi nel materiale vegetale della cannabis attraverso il suolo e alcuni fertilizzanti. Le nostre miscele di metalli pesanti come materiale di riferimento certificato sono adattate alle specifiche normative statunitensi in materia di cannabis e in concentrazioni conformi ai requisiti normativi.
Soluzioni standard personalizzate
Oltre al nostro catalogo, offriamo anche standard multicomponente personalizzati attraverso la nostra piattaforma online Inorganic Custom Standards. Tutte le miscele di soluzioni sono prodotte secondo le norme ISO/IEC 17025 e ISO 17034 e sono accompagnate da un certificato di analisi dettagliato e da un rapporto di certificazione.
Risorse correlate
- Article: Analytix Reporter: Special Edition Pharma Analysis & GC
This special edition of the Analytix Reporter delves into pharmaceutical analysis and quality control, showcasing cutting-edge solutions, certified reference materials, and advanced methodologies for efficient impurity testing and comprehensive characterization of biologics and pharmaceuticals.
- Article: ICP-MS Heavy Metals Analysis in Hemp Food
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
- Note: Heavy Metal Analysis of Cannabis sativa by ICP-MS and the Need for Proper Sample Homogenization
This brochure discusses various analytical methods for testing food and beverage safety, including a focus on pH and nitrate measurements using the MQuant® StripScan app.
- Article: The Big Four Heavy Metals in Cannabis: Sample Preparation and Analysis via ICP-MS
This article outlines a method using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) for analyzing different heavy metals in cannabis sativa plant material.
- Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis
The brochure details high-purity chemicals and certified reference materials for inorganic trace analysis, focusing on ICP and AAS applications, emphasizing quality and compliance with ISO standards.
- Brochure: Aquastar® and Certipur® High-Quality Certified Reference Materials (CRMs)
This brochure showcases the Aquastar® and Certipur® range of certified reference materials designed for achieving calibration excellence.
- Flyer: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
Flyer for the newly introduced CRM-grade ICP multi-element standards and Conductivity Standards, which serve as direct replacements for discontinued products of lower quality.
- Flyer: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
Flyer for the newly introduced CRM-grade ICP multi-element standards and Conductivity Standards.