Merck
Piastre filtranti MultiScreen®
Le piastre MultiScreen® con 96 e 384 pozzetti sono disponibili in numerose configurazioni e in una vasta gamma di materiali per l'involucro, al fine di garantire la compatibilità con diverse formulazioni di terreni di coltura e solventi. Le piastre MultiScreen® a fondo solido sono disponibili per test di screening chemiluminescenti e fluorescenti, per la preparazione e la conservazione dei campioni e per test ELISA, compreso il formato a striscia da 8 pozzetti. Le piastre con filtro sono preziose per la preparazione dei campioni, compresa la separazione cellulare per citometria a flusso, ELISpot, migrazione cellulare, invasione e chemiotassi, legame di enzimi e ligandi recettoriali, test di solubilità e permeabilità, compreso il PAMPA. Le piastre sono compatibili con l'automazione e progettate per l'uso con il flusso di lavoro a vuoto DirectStack™ per ridurre al minimo l'interferenza tra i campioni. È disponibile la personalizzazione del prodotto, inclusi codici a barre, selezione della membrana e imballaggio.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 101
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 101
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 101 risultati
Piastre filtranti MultiScreen®
Un'immagine che mostra diverse piastre MultiScreen® a 96 pozzetti gestite da una macchina per piastre MultiScreen®.
Flusso di lavoro automatizzato con piastre filtranti MultiScreen®
Le piastre filtranti MultiScreen® sono state progettate per garantire un funzionamento efficiente con sistemi di rilevamento e di imaging sensibili, assicurando una gestione dei campioni affidabile e robusta e un trasferimento di precisione. Le piastre con capacità a 96 e 384 pozzetti sono realizzate utilizzando una vasta gamma di materiali per l'alloggiamento, al fine di garantire la compatibilità con diversi tipi di campioni. Le piastre filtranti MultiScreen® sono disponibili in un'ampia selezione di filtri a membrana, con opzioni sia sterili che non sterili.
  • Membrane Durapore® (PVDF): membrana a basso legame con proteine e acidi nucleici con pori di dimensioni comprese tra 0,22 e 1,2 µm per la preparazione dei campioni, i test biochimici e le applicazioni basate su microsfere​
  • Membrane Immobilon®P (PVDF): membrana ad alto legame con proteine e acidi nucleici disponibile con pori da 0,45 µm per ELISpot, compreso ELISpot fluorescente e test di legame con DNA o proteine​
  • Sono disponibili varie altre membrane, tra cui MCE (nitrocellulosa), PTFE, policarbonato e altre ancora
Piastra filtrante
MultiScreen®HTS
Le piastre MultiScreen®HTS sono progettate specificamente per un utilizzo ad alta produttività con stazioni di lavoro automatizzate. Le pareti laterali rigide migliorano la maneggevolezza e offrono ampie superfici per l'applicazione di etichette con codici a barre. I singoli pozzetti sono sigillati per impedire l'interferenza derivante dall'incubazione. Il sistema di drenaggio inferiore brevettato è rimovibile per consentire un facile accesso ai filtri. Le piastre filtranti MultiScreen®HTS+ sono dotate di un esclusivo supporto in rete di nylon che migliora il lavaggio, riduce il fondo e migliora il rapporto segnale-rumore. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati a 96 e 384 pozzetti e in un'ampia selezione di membrane e materiali plastici. 
Piastre filtranti MultiScreen® Classic
Le piastre MultiScreen® Classic sono progettate specificamente per saggi che richiedono la rimozione del drenaggio inferiore e l'accesso alle membrane. Il materiale di base flessibile della piastra può essere rimosso a mano per saggi a bassa produttività. I singoli pozzetti sono sigillati per impedire l'interferenza derivante dall'incubazione. Le piastre filtranti sono disponibili nel formato a 96 pozzetti e in un'ampia selezione di membrane e materiali plastici.
Piastra filtrante MultiScreen® Solvinert™
Per la preparazione dei campioni, la precipitazione delle proteine con solventi, i test di scissione delle microsfere e il trasferimento quantitativo del filtrato per l'analisi, consigliamo le piastre filtranti MultiScreen® Solvinert™. Queste piastre contengono membrane in PTFE idrofile o idrofobiche che garantiscono bassi livelli di sostanze estraibili, un basso legame indesiderato e un elevato recupero dell'analita.
Piastre filtranti MultiScreen® Mesh
I sistemi MultiScreen® MESH utilizzano una piastra filtrante a 96 pozzetti con fondo in rete di nylon e costituiscono un sistema completo per lo screening di target e altre applicazioni critiche, valutando nuovi composti utilizzando organismi multicellulari come modello in vivo. Questi sistemi sono abitualmente utilizzati nella ricerca farmaceutica e agrofarmaceutica per saggi che misurano la citotossicità, la paralisi e la morte. Le piastre sono realizzate in plastica otticamente trasparente per facilitare l'imaging.
Piastre filtranti MultiScreen®-MIC per migrazione, invasione e chemiotassi
La piastra filtrante MultiScreen®-MIC offre una piattaforma affidabile e versatile per una vasta gamma di test di screening basati sulle cellule, tra cui migrazione, invasione, chemiotassi, co-coltura, angiogenesi e trasmigrazione. Le piastre e i kit sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni dei pori della membrana per adattarsi a test con linee cellulari aderenti o in sospensione e per supportare la crescita cellulare per test di trasmigrazione e cocultura. Le piastre sono fornite sterili per consentire tempi di incubazione più lunghi e permettere l'allestimento e l'analisi del test nello stesso dispositivo.
  • Utilizzo con cellule aderenti o in sospensione​
  • Ampia compatibilità con i test
  • Elevata uniformità dei test con una variabilità inter-test minima
  • Membrana in policarbonato disponibile con pori da 3, 5 e 8 μm
  • Kit preassemblati disponibili
Piastre filtranti MultiScreen® PCR
Le piastre con filtro MultiScreen® PCR sfruttano i principi di esclusione dimensionale per la purificazione dei prodotti della reazione a catena della polimerasi (PCR), dei preparati di cromosomi artificiali batterici (BAC) e dei preparati di plasmidi, nonché per la pulizia delle reazioni di sequenziamento. Queste piastre offrono filtri per una purificazione PCR veloce, automatizzabile e ad alta produttività. Le piastre sono disponibili nei formati a 96 e 384 pozzetti, compreso un formato micro a 96 pozzetti per la purificazione di campioni di prodotti PCR di volume ridotto.
  • Alta purezza e recupero
  • Tempi di elaborazione rapidi
  • Rimozione del primer >99,5%
  • Piastra filtrante a micropozzetti MultiScreen® PCR96 consigliata per piccoli volumi (1 – 150 μL)
Manifold a vuoto MultiScreen® e accessori
I collettori per vuoto MultiScreen® utilizzano la tecnologia DirectStack™ per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei test basati su filtri, consentendo l'impilamento piastra su piastra che elimina gli spazi vuoti tra i deviatori di flusso e i pozzetti di raccolta nelle applicazioni che richiedono la raccolta del filtrato. È disponibile una vasta gamma di accessori per ottimizzare i flussi di lavoro per la radioattività, la cromatografia e la raccolta dei campioni.
Cerchi ulteriori informazioni sulle piastre Millicell®? Dai un'occhiata alla nostra vasta gamma di inserti e piastre per coltura cellulare Millicell®.