Merck
Tampone fosfato (PBS)
Si tratta di una bottiglietta di plastica bianca con tappo rosso, con l'etichetta "Soluzione salina tamponata con fosfato" in testo nero.
La soluzione salina tampone fosfato o PBS è una combinazione di acqua e sali. È una soluzione non tossica utilizzata in molti laboratori. Il PBS standard è solitamente composto da cloruro di sodio, cloruro di potassio, diidrogenofosfato di potassio e idrogenofosfato disodico. Il pH standard delle formulazioni di PBS varia da 7 a 7,4.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 44
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 44
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 44 risultati
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3
Salina tampone fosfato (PBS) nella coltura cellulare
La salina tampone fosfato (PBS) è una soluzione isotonica che, a differenza dell'acqua, impedisce la rottura delle cellule o il loro raggrinzimento per osmosi ed è una formulazione non tossica per le cellule. Di conseguenza, è ampiamente utilizzata nella produzione di colture cellulari e nello sviluppo di processi a monte. Mantiene il pH delle cellule nel terreno di coltura e può anche estrarre il siero dalle cellule prima del distacco. Il PBS è stato studiato come mezzo di trasferimento adatto per il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave-2 (SARS-CoV-2) per una durata fino a 7 giorni. È adatto per la fissazione e l'immunocolorazione in applicazioni di coltura cellulare. Inoltre, il PBS può essere utilizzato per ottenere spermatozoi da tamponi vaginali.
Dulbecco's Phosphate Buffered saline (DPBS)
Dulbecco's Phosphate Buffered saline (DPBS) è una soluzione salina bilanciata che svolge un ruolo fondamentale nelle applicazioni di coltura cellulare. Contribuisce a mantenere l'equilibrio osmotico intra ed extracellulare e funge da agente di diluizione, irrigazione e trasporto. Inoltre, DPBS fornisce un sistema tampone per mantenere il terreno di coltura all'interno dell'intervallo di pH fisiologico compreso tra 7,2 e 7,6. Il DBPS mantiene il normale metabolismo cellulare combinandosi con alcuni carboidrati, come il glucosio, per fornire energia alle cellule. Inoltre, fornisce alle cellule ioni inorganici essenziali e acqua, favorendone il corretto funzionamento. Il DBPS può contenere o meno cloruro di calcio e cloruro di magnesio. Può essere utilizzato per il prelievo, la manipolazione e il trasferimento di embrioni e gameti umani. Il DBPS trova inoltre applicazione in vari campi, tra cui la dissociazione delle cellule, la dissezione dei tessuti e l'immunocolorazione.
Salina tampone fosfato (PBS) come soluzione di diluizione/lavaggio
La salina tampone fosfato (PBS) può essere usata per risospendere polveri liofilizzate di integratori per colture cellulari. Aiuta anche a diluire le soluzioni stock a concentrazioni di lavoro. Inoltre, il PBS è utilizzato come tampone di lavaggio in vari campi, come il Western blotting, il test di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), l'immunoistochimica, la dissociazione dei tessuti, la coltura cellulare, le procedure ematologiche e di biologia molecolare. È adatto anche per la risospensione e la sonicazione di cellule batteriche.
Salina tampone fosfato (PBS) come agente bloccante
La soluzione salina tampone fosfato (PBS) contenente Tween 20 agisce come agente bloccante nelle tecniche di western blotting e di Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).