Vitamine
Le vitamine sono composti organici essenziali per la funzionalità e l'accrescimento cellulare negli organismi viventi. La maggior parte delle vitamine non può essere sintetizzata dall’organismo e per questo motivo è importante ricavarle dagli alimenti e/o da integratori. Il ruolo delle vitamine è continuamente oggetto di studio nelle ricerche di scienza dell’alimentazione/nutrizione, sul metabolismo e il microbioma, di scienze agrarie e sulle malattie delle piante, per comprendere meglio come le vitamine influiscono sulla crescita e rigenerazione cellulare, sulle malattie e sullo stato di salute generale. Inoltre, è diffuso l’impiego delle vitamine come supplementi nei terreni di coltura cellulare in quanto substrati essenziali per la proliferazione e lo sviluppo delle cellule.
Sono 13 le vitamine essenziali liposolubili e idrosolubili: vitamine A, C, D, E, K, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B7 (biotina), B6, B12 e folato (acido folico e B9). È possibile usare i nostri composti come supplementi dei terreni per la coltivazione di microrganismi aerobi e anaerobi, al fine di migliorare la vitalità delle cellule che si moltiplicano e per l’isolamento selettivo e la coltivazione di microrganismi.
Offriamo un ampio assortimento di prodotti, miscele e kit per la ricerca sulle vitamine. L’elevata purezza dei prodotti che rendiamo disponibili assicura uniformità, affidabilità e qualità nelle ricerche life science. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di dimensioni e quantità in confezioni all’avanguardia ideate per ridurre al minimo il deterioramento dei composti e assicurare un periodo di validità ottimale.
Vitamine per colture cellulari
Ai terreni di coltura cellulare spesso si aggiunge FBS (siero fetale bovino), una fonte fondamentale di vitamine per l'accrescimento cellulare. Diverse formulazioni di terreni vengono arricchite anche con vitamine specifiche che le rendono adatte a una più ampia gamma di linee cellulari. Le vitamine del gruppo B sono tra quelle necessarie alla proliferazione cellulare. La formulazione di alcuni terreni prevede anche livelli più alti di vitamina A ed E. Altre vitamine spesso presenti nelle formulazioni dei terreni includono biotina, riboflavina e tiamina.