Merck
HomeProdottiClinica e diagnosticaTipizzazione del sangue
Tipizzazione del sangue
Merck è un fornitore leader di anticorpi monoclonali per il mercato della tipizzazione del sangue. Il nostro ampio portafoglio di anticorpi intermedi standardizzati per uso successivo alla produzione (FFMU) e di reagenti finiti consente ai produttori di creare e produrre un'ampia gamma di reagenti e dispositivi per la tipizzazione del sangue. Il nostro marchio è sinonimo di qualità a livello globale, grazie ai nostri impianti di produzione certificati ISO e autorizzati dalla FDA e al nostro personale esperto. Questo ci permette di rimanere all'avanguardia nel settore e di garantire la qualità di questi anticorpi per soddisfare i requisiti normativi globali.
Tre flaconi di anticorpi monoclonali etichettati Anti-A, Anti-B e Anti-D, ciascuno in soluzioni di colore diverso (blu, giallo e trasparente) con contagocce nero in cima. Le etichette riportano i nomi dei prodotti e le informazioni sui cloni.
Reagenti finiti per la tipizzazione del sangue
Offriamo un ampio portafoglio di reagenti finiti conformi ai requisiti del Regolamento Europeo 2017/746. Questi reagenti sono offerti in un'ampia gamma di opzioni commerciali, tra cui bulk, reagenti per uso di ricerca, fiale etichettate BIOSCOT® con marchio CE o fiale non etichettate.
Intermedi per la tipizzazione del sangue (FFMU)
Il nostro portafoglio di intermedi per la tipizzazione del sangue per ulteriore uso produttivo (FFMU) è costituito da surnatanti di coltura cellulare standardizzati provenienti da linee cellulari che esprimono anticorpi monoclonali umani o murini. Questi intermedi FFMU sono destinati alla formulazione di reagenti o dispositivi per la tipizzazione del sangue finiti.
Intermedi per la tipizzazione del sangue per uso ulteriore di produzione (FFMU)
Acquista i prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 176
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 176
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 176 risultati