Merck
HomeProdottiFiltrazionePortafiltri da laboratorio
Portafiltri da laboratorio
Gli alloggiamenti dei filtri vengono utilizzati insieme ai filtri a membrana a disco tagliato, fornendo un supporto strutturale e creando una tenuta intorno alla membrana per evitare la contaminazione del filtrato. I portafiltro riutilizzabili per siringhe sono adatti per filtrare o eliminare piccole quantità di liquido quando si desidera un filtro sostituibile o rimovibile. I portafiltro per la filtrazione a vuoto e a pressione sono disponibili in vari formati e dimensioni per adattarsi a una gamma di diametri di filtri. La scelta del portafiltro dipende dai seguenti criteri.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 161
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 161
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 161 risultati
Materiale del supporto del filtro
Fotografia dei componenti di un apparecchio di filtrazione in vetro comprendente un morsetto a molla in alluminio, una base in vetro borosilicato, un imbuto in vetro borosilicato, un supporto in vetro montato e un tappo in vetro borosilicato.
Portafiltri in vetro
  • Grande resistenza chimica
  • Chemicamente inerte
  • Soluzioni acquose e organiche
  • Liquidi corrosivi
  • Preparazione solventi HPLC
  • Ricerca e filtrazione su piccola scala
  • Il design può includere l'aggiunta di una guida di allineamento, che consente un rapido assemblaggio e protegge la vetreria da eventuali danni
  • Preparazione di solventi HPLC
  • Ricerca e filtrazione su piccola scala
  • Il design può includere l'aggiunta di una guida di allineamento, che consente un montaggio rapido e protegge la vetreria da eventuali danni
Fotografia di un portafiltro in plastica Millicup™-FLEX, comprendente imbuto in polipropilene, collare di supporto della membrana semi-riutilizzabile e adattatore per il vuoto.
Plastic Filter Holders
  • Maggiore durata
  • Soluzioni acquose e organiche
  • Ultracleaning, filtrazione generale e filtrazione in linea
Fotografia di un portafiltro per epifluorescenza in acciaio inossidabile che include un morsetto a molla in alluminio, una base in acciaio inossidabile e un tappo in silicone.
Portafiltri in acciaio inossidabile
  • Alta resistenza
  • Resistente alla corrosione
  • Resistente ai batteri
  • Applicazioni industriali che richiedono una filtrazione a pressione o ad alta pressione
  • Filtrazioni su piccola scala di soluzioni organiche o corrosive
  • Applicazioni sensibili alla contaminazione batterica
Fotografia di un kit Millipore® All-Glass Filter Holder che comprende imbuto in vetro, morsetto a molla in alluminio, supporto per fritta in vetro e matraccio con giunto smerigliato.
Sistemi e kit di filtrazione
  • I kit includono imbuti filtranti, morsetti e altri accessori per assemblare un apparato di filtrazione completo
  • Disponibili in vetro, plastica e acciaio inox
  • Filtrazione generale
  • Filtrazione da bottiglia a bottiglia
  • Microanalisi
  • Analisi del retentato
Diametro del filtro
Il diametro del portafiltro deve corrispondere al diametro del filtro a membrana. Per minimizzare la perdita di campione e ridurre il rischio di incrostazioni della membrana, il volume del campione deve essere considerato nella scelta del diametro del filtro. Offriamo portafiltro con diametri di 13 mm, 25 mm, 47 mm, 90 mm e 142 mm.
  • 13 mm: consigliato per volumi di 1 mL - 15 mL
  • 25 mm: consigliato per volumi di 10 mL - 50 mL
  • 47 mm: consigliato per volumi da 100 mL - 500 mL
  • 90 mm: consigliato per volumi da 200 mL - 1.000 mL
  • 142 mm: consigliato per volumi maggiori
Filtrazione a pressione o a vuoto
I portafiltro possono sopportare pressioni massime specifiche e sono dotati di connessioni appropriate per l'uso con sistemi a pressione o a vuoto. I portafiltro in vetro sono progettati per la filtrazione sotto vuoto. I portafiltro in acciaio inox e in plastica sono progettati per la filtrazione sotto vuoto o sotto pressione.