Membrane filtranti
Prodotti dalla precipitazione o dalla distensione di materiali polimerici, i filtri a membrana sono comunemente utilizzati sia nell'industria che nella ricerca. Le proprietà dei filtri a membrana variano ampiamente con differenze nella composizione, nei trattamenti superficiali e nella dimensione dei pori. La scelta del filtro ideale richiede una comprensione delle caratteristiche di base. Offriamo un'ampia collezione di membrane Millipore® e Whatman™ per la filtrazione.
Caratteristiche dei filtri a membrana
- Compatibilità chimica: Il materiale filtrante deve essere compatibile con la natura chimica del liquido e dei soluti disciolti da filtrare per evitare cedimenti strutturali.
- Bagnabilità: Le membrane idrofile si bagnano facilmente con l'acqua e sono preferite per la filtrazione di soluzioni acquose. Le membrane idrofobiche sono consigliate per la filtrazione di gas, solventi a bassa tensione superficiale e sfiati e possono essere bagnate con solventi organici come il metanolo, consentendo il passaggio sia di liquidi acquosi che di solventi organici.
- Dimensione dei pori: La dimensione dei pori fornisce un'indicazione del diametro maggiore dei pori e può essere correlata alla capacità della membrana di filtrare particelle di una certa dimensione.
- 0,1 µm: rimozione di micoplasmi
- o 0,20-0,22 µm: sterilizzazione dei filtri e ultracleaning di soluzioni acquose e solventi organici (ad esempio, HPLC)
- 0,45 µm: chiarificazione di soluzioni acquose e solventi organici
- 0.8 µm: rimozione di particelle grossolane e di batteri
- 100 µm: rimozione di sabbia, carbone attivo, resine di perle
- Diametro: Il diametro, la dimensione e la forma del filtro vengono scelti in base all'apparecchiatura utilizzata per la filtrazione. I filtri a disco, i filtri a siringa, gli estrattori e i dispositivi di filtrazione a bottiglia hanno diametri specifici per i filtri a membrana.
- Portata: Definita come il tempo necessario al flusso per passare attraverso il filtro, la portata è fondamentale per determinare la rapidità con cui può essere completata la filtrazione. Il materiale della membrana, lo spessore, la porosità e l'architettura dei pori possono determinare differenze nella portata.
- Proprietà ottiche: Quando si analizzano visivamente i retentati, le proprietà ottiche della membrana devono essere compatibili con il metodo di imaging per fornire uno sfondo coerente e ridurre il rumore.
- Colore: La selezione del colore dei filtri può fornire un contrasto adeguato per un'identificazione e una quantificazione facili e affidabili. I filtri neri permettono di distinguere le particelle chiare dai microrganismi. I filtri bianchi permettono di distinguere i microbi e i particolati blu, rossi e scuri. I filtri verdi offrono uno sfondo per la visualizzazione di particelle nere, bianche e incolori.
- Leganti: Usati comunemente nei materiali non tessuti a base di fibre, i leganti danno forma e resistenza al prodotto finale.
- Leganti organici forniscono una maggiore resistenza al bagnato e un minore rilascio di fibre per la filtrazione ad alta pressione.
- I leganti inorganici conferiscono un'elevata stabilità termica e chimica e inerzia alla degradazione microbiologica rispetto ai leganti organici.
- Le membrane di acetato di cellulosa sono ideali per analisi biologiche e cliniche, test di sterilità e misure di scintillazione. Presentano una bassissima affinità di legame con le proteine e sono consigliate per applicazioni a basso legame proteico. Resistenti ai solventi e al calore fino a 180 ºC, queste membrane sono adatte per la filtrazione di terreni di coltura cellulare acquosi e alcolici.
- Le membrane di nitrato di cellulosa sono consigliate per applicazioni di filtrazione generale, compresa la filtrazione di tamponi, e sono caratterizzate da bassi livelli di estraibilità e da una stretta distribuzione delle dimensioni dei pori. Mentre la nitrocellulosa è spesso considerata fragile e instabile dal punto di vista termico, questi filtri offrono una maggiore resistenza e flessibilità, oltre a una stabilità termica fino a 121 °C, che consente loro di essere sterilizzati in autoclave senza restringimenti o perdita di integrità. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa sono caratterizzati da un elevato legame proteico, che può causare la perdita di campioni durante la filtrazione di campioni biologici.
- Filtri a membrana in estere di cellulosa misto (MCE) sono composti sia da acetato di cellulosa che da nitrato di cellulosa e sono biologicamente inerti, poco leganti e termicamente stabili con un'elevata capacità di carico, il che li rende la scelta ideale per una varietà di applicazioni di filtrazione, tra cui la chiarificazione di soluzioni acquose, il conteggio delle particelle, la filtrazione di campioni HPLC e l'analisi microbica. Per le applicazioni che richiedono il conteggio manuale di particelle o colonie, la superficie grigliata e il contrasto cromatico facilitano l'individuazione delle particelle e riducono al minimo l'affaticamento degli occhi.
- Le membrane in polietersolfone (PES) sono note per la loro stabilità termica, la durata e la resistenza alle soluzioni acide e alcaline. Le membrane idrofiliche Millipore Express® PLUS in polietersulfone (PES) sono comunemente utilizzate come alternativa alle membrane in cellulosa e offrono un flusso rapido, un'elevata capacità di filtrazione e un basso legame proteico, pur rimanendo batteriologicamente ritentive.
- Le membrane in politetrafluoroetilene (PTFE) hanno un'elevata resistenza e un'ampia compatibilità chimica e sono comunemente utilizzate per chiarificare soluzioni acquose, solventi organici, corrosivi e fluidi aggressivi. Le membrane in PTFE idrofile sono tipicamente utilizzate per la filtrazione di soluzioni acquose, mentre le membrane in PTFE idrofobe sono tipicamente utilizzate per la filtrazione di solventi organici e gas e per il monitoraggio delle particelle.
- Membrane in nylon e poliammide offrono ampia compatibilità, resistenza, flessibilità e idrofilia con bassi valori di estraibilità e sono abitualmente utilizzate per la filtrazione di soluzioni acquose e organiche da utilizzare in HPLC e altri metodi analitici. Possono presentare un elevato legame con proteine e piccole molecole e non sono raccomandate per i campioni biologici.
- Le membrane in PVDF sono utilizzate in una varietà di applicazioni di ricerca biomedica. Disponibili sia in formato idrofilo che idrofobico, i filtri a membrana Durapore® garantiscono elevate velocità di flusso e produttività, bassa estraibilità e ampia compatibilità chimica. Le membrane Durapore® idrofile presentano un legame proteico molto basso e sono utilizzate per filtrare soluzioni proteiche. Al contrario, le membrane idrofobiche Durapore® presentano un elevato legame proteico.
- Membrane di cellulosa rigenerata sono idrofile, si bagnano spontaneamente in acqua e presentano una forte resistenza chimica per la filtrazione di soluzioni acquose e organiche. Sono comunemente utilizzate per filtrare solventi e soluzioni HPLC. I filtri a membrana in cellulosa rigenerata possono essere sterilizzati e hanno un basso legame proteico ed estraibile, il che ne consente l'uso con i campioni biologici.
- Filtri a membrana in policarbonato sono prodotti da un film di policarbonato liscio e simile al vetro e sono raccomandati per tutte le analisi in cui il campione viene visualizzato sulla superficie della membrana, come la microscopia ottica o elettronica. L'esclusivo processo di produzione delle membrane (track-etching) garantisce un diametro dei pori preciso e costante per un'accurata separazione dei campioni in base alle dimensioni. Questi filtri a membrana sono comunemente utilizzati per l'analisi di elementi in traccia e di particolato, per l'analisi gravimetrica, per l'analisi dell'acqua e per la filtrazione in generale.
- Filtri a membrana e a rete in polipropilene sono caratterizzati da compatibilità con i solventi e stabilità termica. Questi filtri sono ideali per applicazioni generali di chiarificazione e prefiltrazione delle soluzioni, compresa la riduzione della carica biologica. I filtri a membrana e a rete in polipropilene Millipore® offrono un'elevata capacità di trattenere le particelle e lo sporco, oltre a una bassa caduta di pressione. Pur essendo progettati per l'uso con solventi organici, questi filtri possono essere utilizzati anche per la filtrazione di soluzioni acquose, dopo averli bagnati con un alcool.
- Filtri in cloruro di polivinilidene (PVC) vengono utilizzati di preferenza con l'analisi gravimetrica per quantificare il particolato atmosferico di silice, nerofumo o quarzo. I filtri a membrana Millipore® PVC sono prodotti con PVC di alta qualità e sono stati sviluppati per l'uso con i metodi di monitoraggio dell'aria ASTM, NIOSH e OSHA.
- Filtri a membrana in ossido di allumina sono atossici e compatibili con la maggior parte dei solventi e delle soluzioni acquose. La precisa struttura dei pori a nido d'ape, indeformabile, elimina il crossover laterale tra i pori, assicurando un taglio preciso dei filtri e una distribuzione stretta delle dimensioni dei pori. Questi filtri a membrana presentano un basso legame proteico, un'autofluorescenza minima, diventano praticamente trasparenti quando sono bagnati e supportano la crescita cellulare. I filtri a membrana Whatman™ Anodisc™ sono disponibili con un anello di supporto in polipropilene legato per facilitarne la manipolazione
- Filtri in fibra di vetro sono prodotti da fibre di vetro borosilicato e sono tipicamente utilizzati come filtri di profondità nella prefiltrazione di grandi particelle o soluzioni viscose. L'aggiunta di leganti può migliorare la resistenza al bagnato per la filtrazione di soluzioni fortemente contaminate, ma rende il filtro inadatto all'analisi gravimetrica o alla filtrazione di gas caldi a causa della perdita di massa per riscaldamento. I filtri in fibra di vetro senza resina legante possono essere riscaldati fino a 500 °C senza perdita di massa.
- Filtri in fibra di quarzo sono prodotti con fibre di quarzo pure, che impediscono qualsiasi reazione superficiale del filtro con i gas acidi. Grazie alla loro inerzia, i filtri in fibra di quarzo sono particolarmente adatti alla misurazione delle concentrazioni di metalli pesanti e di piccole quantità di particelle. I filtri in fibra di quarzo presentano inoltre una buona stabilità di peso e di forma e sono comunemente utilizzati per il campionamento dell'aria e l'analisi di elementi in traccia.
- I filtri a membrana d'argento sono ideali per applicazioni che coinvolgono fluidi aggressivi e/o alte temperature e sono specificati negli standard del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) per l'analisi di silice cristallina e amorfa, solfuro di piombo, carburo di boro e amianto crisotilo.
Tipi di membrana filtrante
- Filtri a membrana in ossido di allumina sono atossici e compatibili con la maggior parte dei solventi e delle soluzioni acquose. La precisa struttura dei pori a nido d'ape, indeformabile, elimina il crossover laterale tra i pori, assicurando un taglio preciso dei filtri e una distribuzione stretta delle dimensioni dei pori. Questi filtri a membrana presentano un basso legame proteico, un'autofluorescenza minima, diventano praticamente trasparenti quando sono bagnati e supportano la crescita cellulare. I filtri a membrana Whatman™ Anodisc™ sono disponibili con un anello di supporto in polipropilene legato per facilitarne la manipolazione.**
- Le membrane in acetato di cellulosa sono ideali per analisi biologiche e cliniche, test di sterilità e misure di scintillazione. Presentano una bassissima affinità di legame con le proteine e sono consigliate per applicazioni a basso legame proteico. Resistenti ai solventi e al calore fino a 180 ºC, queste membrane sono adatte per la filtrazione di terreni acquosi per colture cellulari e alcolici.
- Le membrane di nitrato di cellulosa sono consigliate per applicazioni di filtrazione generale, compresa la filtrazione di tamponi, e sono caratterizzate da bassi livelli di estraibilità e da una stretta distribuzione delle dimensioni dei pori. Mentre la nitrocellulosa è spesso considerata fragile e instabile dal punto di vista termico, questi filtri offrono una maggiore resistenza e flessibilità, nonché una stabilità termica fino a 121 °C, che consente loro di essere sterilizzati in autoclave senza restringimenti o perdita di integrità. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa sono caratterizzati da un elevato legame proteico, che può causare la perdita di campioni durante la filtrazione di campioni biologici.
- Filtri in fibra di vetro sono prodotti a partire da fibre di vetro borosilicato e sono tipicamente utilizzati come filtri di profondità nella prefiltrazione di grandi particelle o soluzioni viscose. L'aggiunta di leganti può migliorare la resistenza al bagnato per la filtrazione di soluzioni fortemente contaminate, ma rende il filtro inadatto all'analisi gravimetrica o alla filtrazione di gas caldi a causa della perdita di massa per riscaldamento. I filtri in fibra di vetro senza resina legante possono essere riscaldati fino a 500 °C senza perdita di massa.**
- Filtri a membrana in estere di cellulosa misto (MCE) sono composti sia da acetato di cellulosa che da nitrato di cellulosa e sono biologicamente inerti, poco leganti e termicamente stabili con un'elevata capacità di carico, il che li rende la scelta ideale per una varietà di applicazioni di filtrazione, tra cui la chiarificazione di soluzioni acquose, il conteggio delle particelle, la filtrazione di campioni HPLC e l'analisi microbica. Per le applicazioni che richiedono il conteggio manuale di particelle o colonie, la superficie grigliata e il contrasto cromatico facilitano l'individuazione delle particelle e riducono al minimo l'affaticamento degli occhi.
- Le membrane in nylon e poliammide offrono un'ampia compatibilità, resistenza, flessibilità e idrofilia con bassi valori di estraibilità e sono utilizzate abitualmente per la filtrazione di soluzioni acquose e organiche da utilizzare in HPLC e altri metodi analitici. Possono presentare un elevato legame con proteine e piccole molecole e non sono raccomandati per i campioni biologici.
- Filtri a membrana in policarbonato sono prodotti da un film di policarbonato liscio e simile al vetro e sono raccomandati per tutte le analisi in cui il campione viene visualizzato sulla superficie della membrana, come la microscopia ottica o elettronica. L'esclusivo processo di produzione delle membrane (track-etching) assicura un diametro dei pori preciso e costante per un'accurata separazione dei campioni in base alle dimensioni. Questi filtri a membrana sono comunemente utilizzati per l'analisi di elementi in traccia e di particolato, per l'analisi gravimetrica, per l'analisi dell'acqua e per la filtrazione in generale.**
- Le membrane in polietersulfone (PES) sono note per la loro stabilità termica, la durata e la resistenza alle soluzioni acide e alcaline. Le membrane idrofiliche in polietersulfone (PES) Millipore Express® PLUS sono comunemente utilizzate come alternativa alle membrane in cellulosa e offrono un flusso rapido, un'elevata capacità di filtrazione e un basso legame con le proteine, pur rimanendo batteriologicamente ritentive.
- Filtri a membrana e a rete in polipropilene sono caratterizzati da compatibilità con i solventi e stabilità termica. Questi filtri sono ideali per applicazioni generali di chiarificazione e prefiltrazione delle soluzioni, compresa la riduzione della carica batterica. I filtri a membrana e a rete in polipropilene Millipore® offrono un'elevata capacità di trattenere le particelle e lo sporco, oltre a una bassa caduta di pressione. Sebbene questi filtri siano progettati per l'uso con solventi organici, possono essere utilizzati anche per la filtrazione di soluzioni acquose, dopo essere stati bagnati con un alcool.**
- Le membrane in politetrafluoroetilene (PTFE) hanno un'elevata resistenza e un'ampia compatibilità chimica e sono comunemente utilizzate per chiarificare soluzioni acquose, solventi organici, corrosivi e fluidi aggressivi. Le membrane in PTFE idrofile sono tipicamente utilizzate per la filtrazione di soluzioni acquose, mentre le membrane in PTFE idrofobe sono tipicamente utilizzate per la filtrazione di solventi organici e gas e per il monitoraggio delle particelle.
- Filtri in cloruro di polivinilidene (PVC) sono utilizzati preferibilmente con l'analisi gravimetrica per quantificare il particolato atmosferico di silice, nerofumo o quarzo. I filtri a membrana in PVC Millipore® sono prodotti con PVC di alta qualità e sono stati sviluppati per l'uso con i metodi di monitoraggio dell'aria ASTM, NIOSH e OSHA.**
- Le membrane in PVCDF sono utilizzate in una varietà di applicazioni di ricerca biomedica. Disponibili sia in formato idrofilo che idrofobico, i filtri a membrana Durapore® garantiscono elevate velocità di flusso e produttività, bassa estraibilità e ampia compatibilità chimica. Le membrane Durapore® idrofile presentano un legame proteico molto basso e sono utilizzate per filtrare le soluzioni proteiche. Al contrario, le membrane Durapore® idrofobiche presentano un elevato legame con le proteine.
- Filtri in fibra di quarzo sono prodotti con fibre di quarzo puro, che impediscono qualsiasi reazione superficiale del filtro con i gas acidi. Grazie alla loro inerzia, i filtri in fibra di quarzo sono particolarmente adatti alla misurazione delle concentrazioni di metalli pesanti e di piccole quantità di particelle. I filtri in fibra di quarzo presentano inoltre una buona stabilità di peso e di forma e sono comunemente utilizzati per il campionamento dell'aria e l'analisi di elementi in traccia.**
- Membrane di cellulosa rigenerata sono idrofile, si bagnano spontaneamente in acqua e presentano una forte resistenza chimica per filtrare sia soluzioni acquose che organiche. Sono comunemente utilizzate per filtrare solventi e soluzioni HPLC. I filtri a membrana in cellulosa rigenerata possono essere sterilizzati e hanno un basso legame proteico ed estraibile, consentendone l'uso con campioni biologici.
- Filtri a membrana in argento sono ideali per applicazioni che coinvolgono fluidi aggressivi e/o alte temperature e sono specificati negli standard del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) per l'analisi di silice cristallina e amorfa, solfuro di piombo, carburo di boro e amianto crisotilo.
Risorse correlate
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.
Video correlati