Filtri da siringa Millex®
I filtri da siringa Millex® rappresentano lo standard di riferimento per la filtrazione di piccoli volumi (1-200 mL) e la loro insuperabile riproducibilità nella preparazione dei campioni ha portato allo sviluppo di molti metodi che ne richiedono specificamente l'utilizzo. Il nostro processo produttivo controllato garantisce prestazioni affidabili nella filtrazione. Caratterizzati da una ridotta perdita di campione grazie a volumi morti minimi, i filtri da siringa Millex® sono ideali per svariate applicazioni, tra cui:
- preparazione dei campioni per HPLC
- filtrazione di antibiotici e di supplementi per colture di tessuti
- test di dissoluzione
- campioni non sterili difficilmente filtrabili
- applicazioni mediche
- sfiato con aria o con gas, per i filtri con membrana in PTFE
Scoprite di più sui formati e le applicazioni dei filtri da siringa Millex®.
- Come scegliere i filtri Millex® in base al tipo di membrana
- Come scegliere i filtri Millex® in base al volume del campione
Prodotti
Filtri da siringa Millex™ in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Filtri da siringa Millex™-AA
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Unità filtrante Millex™-GP (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Filtri da siringa Millex™, PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Unità filtrante Millex™-GS (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Filtri ventilati Millex™-GV (sterili)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Unità filtrante Millex™-GP (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Filtri da siringa Millex™ in PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Filtri da siringa Millex™ in polietersolfone
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Filtri di sfiato Millex™, PTFE, idrofobi
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Filtri da siringa Millex™ in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Filtri ventilati Millex™-GS (sterili)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Unità filtrante Millex™-GV (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Filtri da siringa Millex™, PTFE idrofilo
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Millex™ hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Unità filtrante Millex™-GV (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Unità filtrante Millex™-FG (sterile)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Filtri da siringa Millex™ in nylon
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Filtri da siringa Millex™ in PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Filtri di ventilazione con ago Millex™ (sterili)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Non trovi il prodotto giusto?
Prova il nostro Motore di individuazione dei prodotti.
Filtri da siringa Millex® sterili
- Utilizzabili in applicazioni quali la sterilizzazione di reagenti per colture cellulari come terreni, antibiotici, supplementi, sieri, virus da usare per infezioni e altre soluzioni biologiche
- Portate elevate e ridotto adsorbimento aspecifico nella preparazione dei terreni di coltura sono assicurati dalla membrana in polietersolfone (PES) Millipore Express® PLUS
- La membrana Durapore® in PVDF è quella a minore adsorbimento aspecifico ed è pertanto adatta per soluzioni ricche di proteine
- Molte unità sono dotate di marchio CE e/o registrate presso la FDA come dispositivi medici
- Rilascio minimo di impurezze nelle soluzioni filtrate
- I filtri da siringa Millex® da 50 mm contengono una membrana idrofoba idonea per la filtrazione dei gas e per la protezione delle pompe da vuoto in linea; sono autoclavabili
Filtri da siringa Millex® non sterili
- Utilizzabili per la preparazione dei campioni mediante filtrazione per test di dissoluzione, HPLC, UHPLC, LC-MS, cromatografia ionica (IC) e in generale per la rimozione delle particelle
- I filtri Millex® in PTFE idrofilo sono certificati per HPLC per via del loro ridotto tenore di estraibili
- I filtri da siringa Millex® con membrana Durapore® in PVDF idrofilo assicurano il miglior recupero possibile di campioni proteici
- Le unità da siringa Millex® non sterili compatibili con l'automazione sono dotate di un alloggiamento a cupola che ne consente una regolare e affidabile erogazione nelle stazioni di lavoro automatizzate per la preparazione dei campioni, evitando che si incastrino fra loro sul rack di trasporto
- I filtri Millex® HPF non sterili includono un prefiltro in fibra di vetro con dimensioni dei pori gradualmente decrescente per la rimozione delle particelle più grandi e un filtro a membrana da 0,2 µm o da 0,45 µm per la filtrazione fine. Questa combinazione di prefiltro e membrana fornisce un rendimento significativamente maggiore rispetto ai filtri standard privi di prefiltro, specialmente con le soluzioni ricche di particelle.
- I filtri da siringa Millex® da 50 mm contengono una membrana idrofoba idonea per la filtrazione dei gas e per la protezione delle pompe da vuoto in linea
Scoprite di più sui fattori che influenzano l’adsorbimento degli analiti ai filtri da siringa
Membrana Durapore® in PVDF
- Adsorbimento aspecifico minimo
Membrana Millipore Express® PLUS in polietersolfone (PES)
- Portate elevate e ridotto adsorbimento aspecifico, ideale nella preparazione di terreni per colture cellulari
Membrana in PTFE idrofilo
- Tasso di estraibili HPLC-UV minimo e compatibilità chimica massima
Membrana in PTFE idrofobo
- Resistenza ai solventi eccellente; utilizzabili come filtri di sfiato
Membrana in nylon
- Ampia compatibilità chimica
Membrana in esteri misti di cellulosa (MCE)
- La membrana più citata in letteratura per scopi generici della filtrazione
Matrice in fibra di vetro
- Chiarifica di soluzioni contenenti alti livelli di particelle
Come scegliere i filtri Millex® in base al volume del campione | |
|---|---|
| Volume del campione | Diametro dei filtri da siringa Millex® |
<1 mL | 4 mm |
1 – 10 mL | 13 mm |
10 – 100 mL | 25 – 33 mm |
4 – 8 L | 50 mm |
Risorse correlate
- Article: Syringe Filters
Answers to common syringe filter selection questions, such as sterile vs non-sterile, how to use, membrane and housing types, and pore size.
- Poster: Millex Wall Chart
Sterile Millex® syringe filters you can trust. Research Applications: Sterile filtration of tissue culture media and additives / Buffers / DMSO / Biological solutions.
- Article: Dissolution Testing Filtration
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Article: Filter Validation Studies for Pharmaceutical QC - Factors Affecting Analyte Binding
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
- Article: Universal Hydrophilic Syringe Filters: Millex® Hydrophilic PTFE Syringe Filters for Chromatography
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.