Merck
Filtri a vuoto
Forniamo unità di filtrazione sottovuoto e a pressione per la filtrazione di routine di tamponi, solventi e terreni di coltura, filtri senza siringhe per la preparazione di campioni HPLC e UHPLC, imbuti filtranti a pressione per l'essiccazione di soluti e composti e imbuti filtranti analitici per test microbiologici. Sono inoltre disponibili collettori per il vuoto e dispositivi di filtraggio in linea per aiutare a confinare e isolare i contaminanti nei sistemi a vuoto.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 554
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 554
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
UNITÀ DI FILTRAZIONE A VUOTO DA BOTTIGLIA
Le unità di filtrazione a vuoto da bottiglia e i gruppi di filtrazione sono progettati per la filtrazione di grandi volumi o la filtrazione sterile di tamponi, terreni di coltura e altre soluzioni acquose. I prodotti devono essere scelti in base al materiale della membrana, alla dimensione dei pori della membrana, alla capacità del volume dell'imbuto e al diametro del collo della bottiglia. Le unità di filtrazione sterili e non sterili sono disponibili per la selezione e comprendono filtri Millicup ®, Corning ®, BRAND ®, DWK DURAN ®, Nalgene ® FastCap™, ZapCap ® e TPP ® Filtermax.
Materiale della membrana
  • Le membrane in polietersulfone (PES) sono consigliate per la filtrazione dei terreni di coltura, in quanto presentano velocità di flusso elevate e basso legame con le proteine.
  • Le membrane in acetato di cellulosa (CA) sono ideali per la filtrazione di campioni biologici e terreni di coltura contenenti sieri, in quanto presentano un legame molto basso con le proteine e le macromolecole.
  • Le membrane in nitrato di cellulosa (CN) sono consigliate per la filtrazione di tamponi generici e sono caratterizzate da una bassa estraibilità ma da un elevato legame con le proteine.
  • Le membrane inPTFE presentano un'elevata compatibilità chimica e un basso legame con le proteine e le piccole molecole e sono utili per la filtrazione di sostanze chimiche aggressive.
  • Le membrane in nylon sono idrofile con un'ampia compatibilità chimica e sono consigliate per le applicazioni che richiedono un livello molto basso di estraibili. Possono presentare un elevato legame con le proteine e le piccole molecole e non sono consigliate per i campioni biologici, ma possono essere utilizzate per la filtrazione di mezzi privi di proteine.
  • Le membrane PVDF idrofile hanno un legame proteico molto basso e sono consigliate per la filtrazione di soluzioni proteiche.
  • I filtri in fibra di vetro sono prodotti da fibre di vetro borosilicato e sono tipicamente utilizzati per la prefiltrazione.
Dimensione dei pori della membrana
  • Le membrane da 0,45 µm sono utilizzate per la chiarificazione e la rimozione del particolato
  • Le membrane da 0,20 µm e 0. 22 µm possono essere utilizzate per la filtrazione di soluzioni proteiche.22 µm possono essere utilizzate per la sterilizzazione dei filtri e l'ultrapulizia di soluzioni acquose e solventi organici per HPLC
  • Le membrane da 0,20 µm e 0,22 µm sono sufficienti per la chiarificazione e la rimozione del particolato
  • Le membrane da 1 µm sono sufficienti per la rimozione dei micoplasmi
WHATMAN ® MINI-UNIPREP ®
I filtri senza siringhe sono dispositivi di filtrazione preassemblati che presentano uno stantuffo e un filtro e possono essere utilizzati per preparare i campioni per HPLC, UHPLC e altri metodi analitici. Questi dispositivi sono disponibili in diversi materiali. I dispositivi in polipropilene sono comodi e facilmente smaltibili. I dispositivi in borosilicato eliminano l'introduzione di sostanze lisciviabili in plastica e sono più ampiamente compatibili con una varietà di solventi. Molti sono compatibili con gli autocampionatori per velocizzare i flussi di lavoro e la convenienza.
NALGENE ® ANALYTICAL FILTER FUNNELS
Gli imbuti filtranti analitici sono utilizzati per eseguire test microbiologici e analisi di acqua, materie prime, prodotti alimentari e bevande e altri prodotti finiti. Questi imbuti filtranti consentono di recuperare facilmente la membrana filtrante per l'analisi analitica. I dispositivi devono essere scelti in base alla sterilità, al materiale della membrana filtrante, all'accessibilità del filtro, alla produttività e alla tecnica analitica.
IMBUTITORI PER FILTRI A PRESSIONE
Imbuti per filtri a pressione di Aldrich ® e ACE Glass possono essere utilizzati per l'essiccazione di composti sensibili all'aria con gas inerte e sono usati per essiccare rapidamente campioni igroscopici, sensibili all'aria e all'umidità per l'analisi. Gli imbuti per filtri a pressione devono essere selezionati in base alla resistenza alla trazione del materiale, alla resistenza chimica, alla sensibilità ambientale e all'accessibilità del filtro.