Merck
HomeProdottiArticoli per il laboratorioAttrezzature e articoli per PCR
Attrezzature e articoli per PCR
La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica potente, fondamentale per la biologia molecolare. È una tecnica in vitro efficiente e rapida usata per amplificare, mediante l’uso di enzimi, specifiche sequenze di DNA o RNA a partire da acidi nucleici di origini diverse. Una semplice reazione di PCR coinvolge un set di oligonucleotidi sintetici (detti inneschi o primer) che appaiano la sequenza di DNA bersaglio, il DNA bersaglio, una DNA polimerasi termostabile e una miscela di deossiribonucleotidi (dNTP). Attraverso una serie di cicli ripetuti, che comportano la denaturazione del DNA stampo, l'appaiamento (o ibridazione) dei primer e l’estensione (o allungamento) dei primer appaiati, è possibile ottenere enormi quantità di DNA. I filamenti sintetizzati in un ciclo servono da stampo per quello successivo, col risultato che, in soli 20 cicli, la quantità di DNA aumenta di un milione di volte. Esplorate la nostra offerta completa di materiali di consumo e apparecchiature per PCR, che include termociclatori, micropiastre per PCR, coperture per piastre da PCR, puntali e provette per PCR pronti per essere impiegati con successo in ogni passaggio delle vostre attività di PCR. 
Scoprite di più su
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 806
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 806
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Termociclatori e termociclatori compatti per PCR per l'amplificazione del DNA
Un termociclatore (detto anche “macchina PCR”) è uno strumento di laboratorio che sottopone i campioni a cicli ripetuti di riscaldamento e raffreddamento per consentire l'amplificazione del DNA o dell'RNA attraverso la reazione a catena catalizzata dalla polimerasi. Queste apparecchiature sono oggi molto comuni nei laboratori, e l'introduzione di termociclatori compatti o portatili ha reso oggi più facile eseguire le reazioni PCR anche sul campo e nelle aule didattiche. Molti termociclatori sono programmabili e consentono agli utenti di salvare i protocolli utilizzati più di frequente. La PCR richiede tipicamente da 20 a 35 cicli comprendenti due o tre passaggi a temperature diverse (denaturazione, appaiamento ed estensione). I termociclatori Eppendorf® Mastercycler, che combinano velocità, flessibilità e possibilità di ottimizzazione della PCR, possono essere dotate di funzionalità PCR avanzate, come il gradiente 2D o la produzione di documentazione di dettaglio. Offriamo inoltre i modelli di termociclatori Benchmark Scientific TC, progettati per esigenze di minore produttività, che mantengono le stesse funzionalità a un prezzo inferiore rispetto ai modelli di maggiori dimensioni. 
Scopri inoltre la nostra gamma di pellicole sigillanti per piastre da PCR, tra cui le pellicole sigillanti eXTReme™, ThermalSeal RTS™ e AlumaSeal®, per rispondere alle vostre esigenze di PCR.
Piastre, strip di provette e film sigillanti per PCR
I prodotti per PCR BRAND® proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione. La produzione all’interno di camere bianche, l’uso di materie prime di alta qualità e i continui controlli di qualità da parte di laboratori accreditati assicurano standard di pulizia di livello elevato su base regolare. I film e le coperture sigillanti progettate per adattarsi a piastre e provette riducono significativamente le perdite dovute all’evaporazione, consentendo così analisi affidabili anche con piccoli volumi di campione. I materiali di consumo per PCR BRAND® sono privi di DNasi, DNA, RNasi ed endotossine. Offriamo inoltre la piastre per PCR Eppendorf® twin-tec in polipropilene e policarbonato, che combinano i vantaggi dei due materiali, e le piastre da PCR a 96 pozzetti Corning® Thermowell, adatte per la maggior parte dei termociclatori e ideali per l'automazione ad alta processività.
Puntali e puntali con filtro per PCR
Consultate la tabella di selezione dei prodotti ed esplorate la nostra ampia gamma di puntali, che comprende prodotti leader di settore come i puntali ART®. Scoprite inoltre i puntali e i puntali con filtro BRAND®, prodotti in camere bianche con le modalità di produzione più avanzate, confezionati in rack e impacchettati automaticamente per garantire su base regolare gli standard di qualità più elevati. I puntali e i puntali con filtro BRAND® sono realizzati in polipropilene ad elevata purezza, privo di DiHEMDA, oleammide, DNA (< 40 fg), RNasi (< 8,6 fg), endotossine (< 1 pg) e ATP (< 1 fg). Siamo inoltre orgogliosi di mettere a vostra disposizione un portfolio di prodotti Eppendorf®, tra cui i puntali Eppendorf utilizzati per operazioni di manipolazione di liquidi. Sono accessori adatti a lavorazioni rapide e che permettono di evitare possibili contaminazioni crociate. Forniamo un'ampia gamma di puntali Eppendorf® per applicazioni di nicchia che tengano conto di specifiche esigenze quanto a capacità volumetriche, sterilità (o non sterilità) e gestione dei puntali mediante rack. Offriamo inoltre i materiali di consumo Axygen, che oltre ai puntali includono una varietà di opzioni per micropiastre per soddisfare ogni vostra esigenza applicativa. 