Pellicole, pellicole e nastri sigillanti
Le pellicole sigillanti, i nastri e i fogli sono materiali di consumo vitali nei laboratori umidi e svolgono ruoli essenziali nei processi sperimentali.
- Film sigillanti: Progettate per prevenire l'ossidazione, l'evaporazione e la contaminazione incrociata, queste pellicole proteggono i campioni e le colture cellulari durante la lavorazione, la conservazione e il trasporto, garantendo l'integrità del campione.
- Fogli: Versatili nelle applicazioni, i fogli coprono i contenitori da laboratorio e creano piatti o barche di pesata, salvaguardando i campioni dai fattori ambientali.
- Nastri e cartellini: Fondamentali per l'imballaggio e l'etichettatura sicuri, i nastri assicurano che i contenitori siano sigillati ed evidenti alle manomissioni, mentre i cartellini facilitano l'identificazione e la tracciabilità dei campioni.
Forniamo un'ampia gamma di film sigillanti, pellicole e nastri di alta qualità dei migliori produttori come Duraseal™, Parafilm®, AlumaSeal®, e ThermalSeal®, su misura per soddisfare le esigenze di ricercatori e medici in varie applicazioni di laboratorio.
Film sigillanti
I film sigillanti sono utilizzati per varie applicazioni, tra cui l'incubazione generale, la coltura cellulare, le piastre multipozzetto PCR e lo stoccaggio. Il nostro portafoglio completo vi permette di scegliere tra diversi tipi di film sigillanti con proprietà come la termosaldabilità, la perforabilità, la non citotossicità, la sterilità o la compatibilità con il polipropilene (PP), il polietilene (PE) e il polistirene (PS), più adatti alla vostra applicazione.
- Il sistema SealMate™ fornisce un metodo conveniente per sigillare le micropiastre con film adesivi. Disponibile nei formati sterile e non sterile.
- I film sigillanti EZ-Pierce™, facilmente perforabili, di spessore 70 µm, in polietilene con adesivo acrilico, consentono il recupero diretto del campione con pipettatori monocanale o multicanale e sonde robotiche.
- I film ThermalSeal RT™ e RT2RR™ sono una combinazione di film in poliestere otticamente trasparente con un adesivo di grado medicale forte, ultra-liscio, non assorbente e non fluorescente, per prestazioni superiori nelle applicazioni di PCR in tempo reale.
- Il film sigillante ThermalSeal RTS™ è una poliolefina con adesivo siliconico incapsulato inerte. Sono otticamente trasparenti, con bassa autofluorescenza, e sono particolarmente adatti per applicazioni di qPCR in tempo reale, stoccaggio e cristallizzazione di proteine.
- Il sigillo termosaldabile ClearASeal Peel™ è disponibile come film trasparente con buona chiarezza ottica e compatibilità con piastre in PP, PE, PS e copolimeri olefinici ciclici (COC) adatti alla qPCR.
- Il film termosaldabile Gas PermASeal™ è il più adatto per la conservazione di semi agricoli, insetti e colture cellulari, oltre che per l'incubazione a breve termine.
- Il film sigillante adesivo Petri-Seal™ è un nastro sigillante impermeabile e chimicamente resistente, progettato specificamente per sigillare (coprire) le piastre di Petri e le piastre multipozzetto, riducendo così l'evaporazione e la possibilità di contaminazione.
- Il film estensibile da laboratorio DuraSeal™ è un film trasparente multiuso a base di polietilene, resistente al calore e allo strappo, che forma una barriera ermetica quando viene avvolto attorno a recipienti e contenitori di vetro. Possiamo offrire l'intera gamma di sigilli per piastre Excel Scientific. Questa guida alla selezione vi indirizzerà verso l'opzione più adatta alla vostra applicazione.
Fogli
Scegliete dalla nostra ampia selezione di fogli, disponibili in diversi formati, tra cui sterili, termosaldabili, perforabili e pretagliati per applicazioni specifiche nel vostro laboratorio di ricerca. Offriamo fogli di alluminio che coprono facilmente i piatti da laboratorio e formano rivestimenti economici per piani di lavoro, cassetti e vassoi per una facile pulizia in caso di fuoriuscita o contaminazione. Il nostro foglio di alluminio Mini Bin™ è progettato per un uso semplice e per ridurre al minimo gli sprechi, in quanto è possibile creare facilmente pezzi di foglio di dimensioni personalizzate, ideali per l'autoclavaggio, il congelamento, l'incubazione, la protezione degli strumenti di laboratorio, il rivestimento, la sigillatura e la conservazione in generale. ThermASeal Foil™ termosaldabile è un foglio laminato sterile e non perforabile che può essere utilizzato per applicazioni PCR, in particolare con i termociclatori ad acqua, per la conservazione a lungo termine di solventi e altri prodotti organici (compresi acidi e alcalini). Per la conservazione e la spedizione di campioni PCR e di altri composti, forniamo due varianti di prodotti termosaldabili, PierceASeal Foil™ (un laminato di pellicola perforabile) e PeelASeal Foil™ (un sigillo non perforabile). Il nostro foglio di avvolgimento/copertura Scienceware® Super-Polyfoil™ ha uno speciale strato di poliestere termoplastico che blocca lo sviluppo di fori di spillo durante l'autoclavaggio, l'incubazione e le applicazioni chimiche in laboratorio. Per risparmiare tempo prezioso, offriamo Speedy-Foil® pretagliato, asettico, privo di RNasi e DNasi, che soddisfa i requisiti della FDA per il contatto diretto con i prodotti farmaceutici e può essere utilizzato per coprire i comuni contenitori da laboratorio.
Ora potete scegliere tra la nostra gamma completa di nastri utilizzati per l'etichettatura, l'isolamento e la sterilizzazione nelle vostre applicazioni di laboratorio. I nostri nastri autoadesivi per uso generico possono essere scritti con penna, matita o pennarello indelebile e rimangono efficaci a temperature comprese tra -23 °C e +121 °C. Offriamo anche nastri isolanti in silicone che proteggono dall'umidità, dal calore e dal freddo, anche a temperature estreme, da -65 °C a 260 °C. Inoltre, il nostro nastro indicatore per autoclave, Sigmaware™, fornisce un'indicazione positiva di sterilità dopo 15 minuti di esposizione a 121 °C in un'autoclave a vapore.
Risorse correlate
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.