Merck
Sali di elevata purezza
Piastra di Petri con M dinamica creata da sali di elevata purezza
Offriamo un'ampia gamma di sali di elevata purezza, tra cui nitrati, ossalati, alogenuri, solfati, carbonati e acetati, disponibili sia in forma anidra che idrata. I livelli di purezza variano dal 99,9% al 99,999%, come verificato dalla spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) o dalla spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES). 
I nostri composti ionici di elevata purezza fungono da precursori di sali ottimali per vari metodi di sintesi, tra cui quelli allo stato solido, sol-gel e altri come le tecniche idrotermali e assistite da microonde. Sono ideali per la sintesi di nanomateriali, compositi e complessi inorganici utilizzati in applicazioni come batterie, celle solari, catalizzatori, celle a combustibile, reattori a sali fusi, sensori e altro ancora.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 902
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 902
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Icona per i materiali di altissima purezza con testo di purezza superiore o uguale al 99,998%.
Sali di altissima purezza
I materiali di altissima purezza sono fondamentali per la ricerca, lo sviluppo di nuove tecnologie e la produzione di prodotti avanzati, dove prestazioni e qualità superiori sono essenziali. Il nostro portafoglio comprende sali con livelli di purezza superiori al 99,998% e meno di 10 parti per milione di impurità metalliche in tracce. Il nostro sistema di gestione della qualità ISO 9001 garantisce un'elevata coerenza tra i lotti, con certificati di analisi (CoA) specifici per i lotti, per prestazioni affidabili.
Bottiglie con i sali AnhydroBeads
Sali AnhydroBeads™
I nostri Sali AnhydroBeads™ offrono prestazioni eccezionali in applicazioni sensibili all'aria e all'umidità grazie alle loro caratteristiche di elevata purezza, monodispersione e fluidità. Questi sali anidri sono sviluppati e testati in rigorose condizioni di produzione a secco per garantire un contenuto d'acqua pari a parti per milione, una purezza dei metalli in tracce che va dal 99,9% (3N) al 99,999% (5N) e un basso rapporto superficie/volume (circa 2 mm di diametro).
Caratteristiche e vantaggi
  • La ridotta velocità di assorbimento dell'umidità ambientale riduce al minimo l'incrostazione, la formazione di polvere e l'accumulo di elettricità statica per una manipolazione agevole e ripetuta
  • Densità di riempimento del crogiolo più elevate e minore volatilità nelle procedure allo stato solido ad alta temperatura
  • Caricamento pneumatico più facile dei sali nelle camere di campionamento grazie a minori problemi di intasamento associati alle controparti in polvere
  • Bassa volatilità per un uso, uno stoccaggio e un trasporto sicuri e stabili
Icona dei sali Redi-Dri™ che fuoriescono da una bottiglia su sfondo viola.
Redi-Dri™ Salts
I nostri Redi-Dri™ forniscono prestazioni superiori per le applicazioni sensibili all′umidità grazie ai rigorosi test sulle specifiche e alla facilità di manipolazione. Il nostro innovativo sistema di confezionamento impedisce l'assorbimento dell'umidità ambientale da parte dei sali anidri e idroscopici durante il trasporto e lo stoccaggio chimico, eliminando l'agglomerazione e la formazione di grumi e preservando le proprietà di fluidità e qualità dei composti.
Caratteristiche e vantaggi
  • Maggiore durata di conservazione e proprietà di fluidità senza agenti antiagglomeranti, riducendo gli sprechi di materiale
  • Assorbimento più lento dell'umidità ambientale
  • Alternativa più sicura e riutilizzabile alle fiale monouso
  • La dissoluzione più rapida dei sali Redi-Dri™ riduce i tempi di attesa e migliora la produttività del laboratorio
Scienziato alla scrivania che osserva una struttura chimica sullo schermo di un computer con icone scientifiche sullo sfondo
Prodotti Technipur™ per l'industria
I nostri prodotti Technipur™ forniscono prodotti speciali per applicazioni tecniche, insieme a sicurezza e trasparenza della catena di fornitura, qualità costante e documentazione avanzata. Il nostro ampio portafoglio di prodotti adatti all'uso per le industrie è progettato per soddisfare queste esigenze.
Caratteristiche e vantaggi
  • Preparazioni di grandi dimensioni a prezzi accessibili
  • Catena di fornitura scalabile per le vostre esigenze produttive<
  • La disponibilità dell'inventario è mantenuta per una consegna rapida
  • È disponibile un supporto per la qualità e la documentazione
Applicazioni
Grafica delle bottiglie - precursori di batterie
Precursori di batterie
Forniamo una varietà di precursori di sali di prima qualità prodotti progettati per la sintesi di materiali per batterie, tra cui sali di litio di elevata purezza e sali di metalli di transizione come cobalto, manganese, nichel, alluminio e ferro. Che si tratti di reazioni allo stato solido, di co-precipitazione o di trattamento chimico a umido, i nostri precursori ad alta purezza garantiscono ai nostri clienti una sintesi affidabile e costante di materiali per batterie ad alte prestazioni.
Dissoluzione dei catalizzatori, grafica viola su sfondo giallo.
Catalizzatori
Offriamo una vasta selezione di sali di transizione, sali di terre rare e sali di metalli preziosi utilizzati ampiamente come catalizzatori. Questi sali servono come rivestimenti, precursori di catalizzatori per celle a combustibile PEM ed efficaci catalizzatori omogenei. I preziosi catalizzatori omogenei, che si sciolgono completamente nelle miscele di reazione, consentono rese elevate in condizioni moderate.
Qualunque sia la vostra esigenza di catalisi organica o organometallica, abbiamo l'esatto catalizzatore di metalli di transizione che state cercando. 
Icona del sole e dei pannelli solari.
Celle solari di perovskite
La qualità e la durata delle celle solari di perovskite ad alogenuri metallici sono fortemente influenzate dai materiali precursori e dai metodi di deposizione utilizzati per la preparazione dello strato di perovskite. Offriamo precursori salini di elevata purezza come alogenuri di piombo, alogenuri di stagno e alogenuri di cesio, che sono adatti ai metodi di deposizione grazie alla loro solubilità in solventi organici. 
Cerchi con segni positivi e negativi.
Elettroplastica
Forniamo sali di elevata purezza e di altissima purezza da utilizzare come elettrolita nel processo di galvanizzazione. Questi sali servono come fonte di ioni metallici, contribuendo a caratteristiche desiderabili come la conducibilità elettrica, l'attrattiva ottica e la creazione di strati protettivi contro la corrosione, la temperatura e le sollecitazioni meccaniche.