Punti quantici
I punti quantici sono nanocristalli semiconduttori, con un diametro che varia tipicamente tra i 2 e i 10 nm, le cui dimensioni ridotte confinano gli elettroni su scale di lunghezza talmente piccole da far prevalere gli effetti della meccanica quantistica. La dimensione delle particelle del punto quantico determina i livelli energetici confinati quantisticamente e le proprietà optoelettroniche che ne derivano. Controllando con precisione la dimensione delle particelle, gli scienziati possono progettare punti quantici in grado di assorbire ed emettere lunghezze d’onda specifiche: i punti più grandi si spostano verso il rosso, quelli più piccoli verso il blu. Inoltre, grazie ai loro livelli energetici discreti e confinati quantisticamente, i punti quantici presentano spettri di assorbimento ed emissione molto stretti. Questa sintonizzabilità cromatica dipendente dalle dimensioni e l’emissione stretta rendono i punti quantici preziosi per applicazioni che spaziano dall’imaging biologico ai display di nuova generazione. I nostri punti quantici sono caratterizzati da emissioni luminose, distribuzioni dimensionali ristrette, elevata purezza ed elevate rese quantiche. Offriamo formulazioni sia organiche che acquose.
Risorse correlate
- Articolo: Punti quantici
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
- Articolo: Punti quantici di grafene: proprietà, sintesi e applicazioni
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
- Articolo: Punti quantici: una nuova classe di nanomateriali ottici solubili
We presents an article concering Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials.
- Articolo: Sintesi dei punti quantici di perovskite
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
- Articolo: Metodi di sintesi di punti quantici colloidali monodispersi
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Articolo: I punti quantici nelle applicazioni elettroniche ed energetiche
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Advances in Colloidal Quantum Dots for Applications in the Visible Spectrum
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.
- Commercial Quantum Dots: Synthesis & Apps
Functional polymers: Synthesized for biomedical use, including biodegradable, hydrophilic, amphiphilic, and stimuli-responsive polymers.
- Infrared Lead Sulfide Quantum Dots: Properties and Applications
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.
- Cadmium-free Quantum Dots for Bioimaging
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
- Nanoparticelle d’oro Proprietà e applicazioni
Le nanoparticelle di oro (Au) posseggono proprietà ottiche ed elettroniche modulabili e vengono per questo impiegate in numerose applicazioni, in settori come il fotovoltaico, la sensoristica, il drug delivery e la catalisi.
- Fluorescent Nanomaterials for Bioimaging
Professor Torelli reviews fluorescent nanomaterials, assessing brightness, photostability, and size for emerging bioimaging applications.
Proprietà e applicazioni dei punti quantici
I punti quantici rivestono particolare importanza nelle applicazioni ottiche grazie ai loro colori brillanti e puri e alla capacità di emettere uno spettro di colori. Offrono inoltre elevate efficienze quantiche, lunga durata e un elevato coefficiente di estinzione. Grazie a queste proprietà, vengono utilizzati nei LED, nell’illuminazione a stato solido, nei display e nel fotovoltaico.
Essendo strutture a dimensione zero, i punti quantici presentano una densità di stati più definita rispetto ai materiali di dimensione superiore. Le loro dimensioni ridotte consentono agli elettroni di percorrere distanze più brevi rispetto a quelle delle particelle più grandi, rendendo possibile un funzionamento più veloce dei dispositivi elettronici quali transistor, celle solari, interruttori ottici ultraveloci, porte logiche e calcolo quantistico.
Le dimensioni ridotte dei punti quantici consentono loro inoltre di muoversi all’interno dell’organismo, rendendoli adatti a varie applicazioni biomediche, quali la bioimmaginistica, i bioassay e i biosensori. I punti quantici offrono vantaggi rispetto ai coloranti organici nei biosensori basati sulla fluorescenza: possono emettere in tutto lo spettro, sono più luminosi, presentano larghezze spettrali più strette e mostrano un degrado minimo nel tempo, il che li rende superiori ai tradizionali coloranti organici nelle applicazioni biomediche.
Punti quantici inorganici
I punti quantici inorganici sono punti quantici composti da materiali semiconduttori inorganici, costituiti tipicamente da elementi dei gruppi II-VI (come CdSe, CdS, ZnS), III-V (come InP, InAs, GaAs) o IV-VI (come PbS, PbSe) della tavola periodica. I punti quantici inorganici si dividono in punti quantici di tipo “core”, “core-shell” e in lega.
Offriamo punti quantici inorganici con intervalli spettrali che vanno dall’UV al NIR, disponibili in soluzioni di acqua o toluene di facile manipolazione e caratterizzati da un’ampia gamma di funzionalizzazioni superficiali.
Punti quantici di tipo "core"
I punti quantici di tipo "core" sono nanocristalli costituiti da un unico materiale, ad esempio CdTe o PbS. Le proprietà di foto- ed elettroluminescenza dei nanocristalli di tipo "core" vengono regolate con precisione semplicemente modificando la dimensione delle particelle.
Punti quantici di tipo «core-shell»
I punti quantici di tipo "core-shell" sono costituiti da un materiale semiconduttore al centro e da un guscio semiconduttore distinto, come lo ZnS, che ne migliora l’efficienza quantica e la stabilità.
Circondando il nucleo (CdSe) con un materiale a banda proibita più elevata (il guscio), questi punti quantici raggiungono una resa quantica superiore al 50%. Il rivestimento del guscio passiva inoltre i siti di ricombinazione non radiativa, rendendoli più resistenti alle condizioni di processo per varie applicazioni.
Punti quantici in lega
I punti quantici semiconduttori in lega, formati dalla combinazione di due semiconduttori con bande proibite diverse, consentono di regolare le proprietà ottiche ed elettroniche attraverso la composizione e la struttura interna piuttosto che solo in base alle dimensioni. Queste leghe presentano proprietà distinte sia dai loro omologhi in forma massiccia sia dai semiconduttori di origine, fornendo una regolabilità dipendente dalla composizione che va oltre gli effetti di confinamento quantistico.
Punti quantici privi di cadmio
Lo sviluppo di punti quantici privi di cadmio è stato guidato da preoccupazioni relative alla tossicità, con i punti quantici core/shell InP/ZnS e CuInS₂/ZnS che si stanno affermando come alternative di punta. Questi materiali privi di Cd consentono applicazioni più sicure nell’imaging biologico, nei display e nell’optoelettronica.
Punti quantici a base di carbonio
I punti quantici a base di carbonio presentano numerose proprietà vantaggiose oltre agli effetti di confinamento quantistico e di bordo, quali elevata biocompatibilità, solubilità in acqua, facile modificabilità chimica e proprietà catalitiche. Tra i tipi di punti quantici a base di carbonio figurano i punti quantici di grafene (GQD) e i punti quantici di carbonio (CQD). I GQD sono strutture di grafene (carbonio ibridato sp2) composte da diversi fogli stratificati con dimensioni laterali inferiori a 100 nanometri. I CQD sono costituiti da una struttura disordinata di carbonio ibridato sp2 e sp3 simile al carbonio amorfo e hanno dimensioni fisiche inferiori a 10 nanometri.
Punti quantici di perovskite
I punti quantici di perovskite (PQD) sono materiali semiconduttori con elevata efficienza luminescente. Presentano una soglia bassa, una lunghezza d’onda sintonizzabile e un’emissione stimolata (SE) ultra-stabile. Questi semiconduttori costituiscono una classe di materiali ibridi organico-inorganici a base di alogenuri metallici di tipo perovskite, con la formula comune ABX₃, dove A è Cesio (Cs) o FA (formamidinio), X è Cloro (Cl), Bromo (Br) o Iodio (I). Presentano un bandgap diretto, utile per una varietà di dispositivi optoelettronici.
Punti quantici nell’infrarosso
I punti quantici a infrarossi, composti da semiconduttori a banda proibita stretta come PbS, Ag₂S e Ag₂Se, offrono proprietà ottiche regolabili in base alle dimensioni nella gamma dall’infrarosso vicino a quello a onde corte (da NIR a SWIR). Questi materiali consentono applicazioni fondamentali, tra cui fotorilevatori per il rilevamento, sensibilizzatori per celle solari ed emettitori a infrarossi per le telecomunicazioni e l’imaging biologico.
Kit di punti quantici
Sfruttate le proprietà ottiche e biocompatibili uniche dei nostri kit di punti quantici. I kit sono forniti con nanoparticelle in miscele pronte all’uso. È possibile selezionare facilmente gli anticorpi o sviluppare nuovi test diagnostici in vitro. Non è richiesta alcuna esperienza precedente in materia di coniugazione. Sfruttate appieno il potenziale di questi potenti materiali nelle vostre attività di ricerca.
Webinar correlato
I punti quantici (QD) presentano proprietà luminescenti regolabili. Questo webinar tratta dei punti quantici in perovskite per i display e dei punti quantici in PbS per applicazioni nel vicino infrarosso.