Oligo a RNA, siRNA duplex e controlli personalizzati e predisegnati
Il silenziamento dell'espressione genica si è dimostrato una strategia importante nell'ambito della genomica funzionale. I software di bioinformatica, i protocolli e i reagenti ottimizzati per gli siRNA hanno ormai semplificato e velocizzato gli esperimenti di interferenza dell'RNA (iRNA), trasformandola in una tecnologia utile per la ricerca e la scoperta di nuovi farmaci.
Siamo leader riconosciuti nella fornitura di RNA, siRNA, esiRNA, e miRNA personalizzati e predisegnati, nonché di strumenti di biologia molecolare per la comunità mondiale del settore life science.
Oltre a tecnologie all'avanguardia, prezzi competitivi e investimenti continui in operazioni su scala globale, offriamo:
- solide competenze scientifiche e oltre 35 anni di esperienza nel campo - soddisfiamo le specifiche dei nostri clienti, indipendentemente dalla loro complessità
- servizio clienti e supporto tecnico di eccellenza - mettiamo a disposizione dei nostri clienti servizi di prim'ordine
- il nostro impegno per la qualità a garanzia delle prestazioni dei nostri prodotti - che deriva dalla combinazione dei risultati dei nostri avanzatissimi strumenti analitici e delle approfondite conoscenze bioinformatiche con un solido sistema di gestione della qualità
Scopri di più su
Oligo a RNA, duplex di siRNA e
controlli positivi e negativi personalizzati e predisegnati
Prodotto | Descrizione del prodotto | |
---|---|---|
siRNA predisegnati | Vasta collezione di siRNA di uomo, topo e ratto. Sono disponibili varie sequenze, classificate in base alle prestazioni | Ordina |
siRNA predisegnati convalidati | siRNA convalidati (>75% di spegnimento dell'mRNA) per diversi geni target comuni, adatti per l'ottimizzazione della transfezione e come controlli positivi. | Ordina |
siRNA MISSION® di controllo positivo | siRNA di controllo positivo convalidati utilizzati per ottimizzare la transfezione | Ordina |
siRNA duplex in provetta | Disponibili con un’ampia gamma di modifiche, metodi di purificazione e quantità per personalizzare la tua sequenza | Ordina |
siRNA duplex in piastre | Forniti in piastre da 96 pozzetti | Ordina |
FAST siRNA duplex | Forniti in soluzione a concentrazione 50µM (2 OD) o 100µM (5 OD) - Disponibilità in base all’area geografica Gli ordini negli Stati Uniti devono pervenire entro le 11:00 CST. Gli ordini europei devono pervenire entro le 11:00 CET. | Ordina |
iScale Oligos - siRNA | siRNA disponibili in quantità pari a milligrammi e grammi, adatti per applicazioni in vivo, inclusa la convalida del target e i test preclinici | Richiedi un’offerta |
miRNA | Disponibili con un’ampia gamma di modifiche, metodi di purificazione e quantità per personalizzare la tua sequenza | Ordina |
Oligonucleotidi a RNA | Oligo a singolo filamento contenenti basi di RNA, basi miste DNA/RNA o RNA/OMe. | Ordina |
esiRNA personalizzati e predisegnati | Pool eterogeneo di siRNA mirati alla stessa sequenza di mRNA target, progettati per un silenziamento genico altamente specifico ed efficace con bassi effetti off-target | Ordina |
SIC001 | Controllo negativo universale #1 | Ordina |
SIC002 | Controllo negativo universale #2 | Ordina |
SIC003 | Controllo negativo universale fluorescente #1 con Cianina 3 | Ordina |
SIC004 | Controllo negativo universale fluorescente #2 con Cianina 3 | Ordina |
SIC005 | Controllo negativo universale fluorescente #1 con Cianina 5 | Ordina |
SIC006 | Controllo negativo universale fluorescente #2 con Cianina 5 | Ordina |
SIC007 | Controllo negativo universale fluorescente #1 con 6-FAM | Ordina |
SIC008 | Controllo negativo universale fluorescente #2 con 6-FAM | Ordina |
S1452 | Reagente di transfezione per siRNA | Ordina |
Risorse sui prodotti
- Strumenti online per oligo e sonde per qPCR su misura
Scoprite quali strumenti mettiamo a vostra disposizione per progettare oligo e sonde per qPCR, come le soluzioni OligoArchitect™, per disegnare primer e sonde, e OligoEvaluator™, il calcolatore di sequenze degli oligo.
- Custom DNA and RNA Oligos & qPCR Probes Product Resources
Review product and technical resources for our custom predesigned DNA oligos, RNA oligos & qPCR probes including the online tools, case studies, and oligonucleotide label licenses and FAQs such as oligo synthesis, length, modification, and many more.
- Ordini di acquisto globali di oligo personalizzati
Siamo lieti di offrire un sistema di tracciamento per i tuoi ordini di acquisto globali destinati all’acquisto di oligo personalizzati. Il nostro sistema di monitoraggio fornisce una facile gestione delle spese relative al tuo ordine di acquisto globale. Basta registrare il tuo ordine di acquisto globale per usufruire del tracciamento GRATUITO.
- Programma di pagamento RapidRED™
Avere un programma di pagamento consente di ridurre al minimo le pratiche burocratiche e di semplificare il processo di ordinazione online: esso richiede solo la creazione di un conto di pagamento e un’unica transazione per depositarvi l’importo desiderato.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
Oligo a RNA e siRNA duplex personalizzati e predisegnati
siRNA MISSION® predisegnati
I nostri siRNA (piccoli RNA interferenti) MISSION® predisegnati sono i migliori disponibili sul mercato e garantiscono il silenziamento genico. Grazie alla nostra interfaccia per gli ordini online, la procedura per ordinare siRNA predisegnati per singoli target genici è davvero semplice. Cerca il tuo gene di interesse per nome, simbolo, sequenza di riferimento o identificativo del gene e visualizza le sequenze degli siRNA disponibili. Sono disponibili sequenze di siRNA predisegnati per le specie uomo, topo e ratto.
siRNA duplex personalizzati
I nostri siRNA duplex personalizzati, di alta qualità, si usano nelle applicazioni di silenziamento genico. Gli siRNA sono chimicamente modificabili secondo le specifiche richieste e, prima del rilascio, vengono analizzati mediante spettrometria di massa. Gli siRNA duplex personalizzati sono disponibili in provette o in piastre.
FAST siRNA
Per la sintesi e la consegna rapida di siRNA personalizzati, opta per la nostra selezione Fast siRNA (disponibile solo in alcune aree geografiche).
iScale siRNA
Se vuoi incrementare la scala dei tuoi esperimenti e necessiti di milligrammi o anche grammi di siRNA duplex personalizzati usa il nostro modulo di richiesta online per iScale
esiRNA MISSION®
Per chi si occupa di RNAi, i nostri esiRNA MISSION® rappresentano un modo semplice e comprovato per ottenere il silenziamento post-trascrizionale dei geni che codificano per proteine e del cosiddetto lncRNA (lungo RNA non codificante).
Oligo a RNA a singolo filamento (ssRNA)
Proponiamo quantità standard di oligo a RNA a singolo filamento per svariate applicazioni. I nostri oligo a RNA personalizzati sono adattabili a un'ampia gamma di modifiche, metodi di purificazioni e quantità su misura per le tue esigenze.
siRNA di controllo positivo e negativo
- Gli siRNA MISSION® di controllo positivo fungono da complemento ideale a qualunque esperimento di silenziamento genico. I controlli positivi sono siRNA convalidati che raggiungono percentuali elevate (>70%) dimostrate di spegnimento.
- Gli siRNA MISSION® Universal Negative Control sono controlli negativi universali che si usano nelle transfezioni di siRNA e sono stati testati in vitro con cellule di uomo, topo e ratto.
- Gli siRNA MISSION® Fluorescent Universal Negative Control sono controlli negativi universali fluorescenti disponibili in due versioni, Cianina 3 e Cianina 5, e servono per facilitare la visualizzazione e la valutazione dell'efficienza delle transfezioni.
- Il controllo negativo fluorescente siRNA MISSION® #1 con 6-FAM permette di visualizzare facilmente gli siRNA nelle cellule tramite la microscopia in fluorescenza.
- Il reagente per transfezione di siRNA MISSION® aiuta a ottenere un'efficienza di silenziamento genico ≥90% per spegnere in modo temporaneo l'espressione genica negli eucarioti.