Merck
HomeProdottiProduzione farmaceutica e biofarmaceuticaChiarimenti e raccoltaFiltri di chiarificazione e soluzioni di pretrattamento
Filtri di chiarificazione in profondità e soluzioni di pretrattamento
Il nostro portafoglio di prodotti per la chiarificazione offre flessibilità ai produttori biofarmaceutici per una rimozione efficiente di cellule, detriti cellulari e altri contaminanti insolubili e per l'eliminazione delle impurità da diversi flussi di processo, dallo sviluppo del processo alla produzione su larga scala. I filtri Millistak+®, Millistak+® HC Pro e Clarisolve® Depth sono disponibili nei dispositivi Pod.
Filtri Millistak+® HC Pro
Filtri Millistak+® HC Pro
Filtri Millistak+® HC Pro
Si tratta di filtri di profondità completamente sintetici ad alta capacità per la chiarificazione primaria e secondaria e per applicazioni di rifinitura a valle, disponibili in formato Pod per una facile installazione e utilizzo.
Questi filtri sono più puliti e hanno una maggiore uniformità tra i lotti rispetto ai media filtranti a base di terra diatomacea (DE) e cellulosa (CE).
Filtri di profondità Millistak+®
Filtri di profondità Millistak+®
Filtri di profondità Millistak+®
Questi filtri sono disponibili sia in formato Pod che lenticolare. 
  • I filtri Millistak+® HC combinano più strati di media di profondità caricati per una maggiore ritenzione delle particelle e una maggiore capacità di filtrazione per applicazioni di chiarificazione e lucidatura.
  • I filtri Millistak+® CR40 contengono carbone attivo in una matrice di cellulosa e migliorano la rimozione di HCP e impurità nelle applicazioni di lucidatura.
  • I filtri Millistak+® DE sono filtri di chiarificazione a strato singolo contenenti terra diatomacea e un legante resinoso caricato per applicazioni di chiarificazione primaria o secondaria.
  • I filtri Millistak+® CE sono filtri di chiarificazione a strato singolo contenenti cellulosa per applicazioni di chiarificazione primaria grossolana.
Filtri di profondità e polimeri Clarisolve®
Filtri di profondità e polimeri Clarisolve®
Filtri di profondità Clarisolve® e polimeri flocculanti
I filtri di profondità Clarisolve® offrono una struttura a densità graduale progettata per una chiarificazione primaria efficiente dei raccolti di colture cellulari pretrattati.
  • Il pDADMAC (poli(diallyldimethyl-ammonium chloride)) è un polimero cationico per la flocculazione dei detriti cellulari.
Supporto per la qualificazione, la valutazione dei rischi e l'ottimizzazione dei processi
A completamento del nostro portafoglio prodotti, il programma Emprove® fornisce tre tipi di dossier a supporto delle diverse fasi di sviluppo e produzione, quali qualificazione, valutazione dei rischi e ottimizzazione dei processi. I dossier raccolgono dati completi relativi ai test specifici sui prodotti, dichiarazioni di qualità e informazioni normative in un formato facilmente accessibile, per semplificare i vostri requisiti di conformità.
Risorse correlate
Pagina 1 di 4
Webinar correlati
Migliori pratiche per lo sviluppo di processi utilizzando filtri Millistak+<sup>®</sup> su piccola scala
Migliori pratiche per lo sviluppo di processi utilizzando filtri Millistak+® su piccola scala
Come standardizzare l'approccio allo sviluppo del processo per un processo di chiarificazione in due fasi, garantendo lo sviluppo di un'operazione unitaria robusta e scalabile.
Chiarimento dei flussi di alimentazione delle colture cellulari mammifere utilizzando un flocculante cationico, pDADMAC, e filtri di profondità Clarisolve<sup>®.</sup>
Chiarimento dei flussi di alimentazione delle colture cellulari mammifere utilizzando un flocculante cationico, pDADMAC, e filtri di profondità Clarisolve®.
pDADMAC per il pretrattamento del raccolto di colture cellulari di mammiferi utilizzando filtri di profondità Clarisolve® per una migliore chiarificazione primaria e secondaria dei mangimi flocculati.
Cromatografia a flusso continuo e filtrazione adsorbente in profondità per applicazioni di bioprocessi continui
Cromatografia a flusso continuo e filtrazione adsorbente in profondità per applicazioni di bioprocessi continui
Partecipa per ascoltare casi di studio sull'efficace separazione delle proteine delle cellule ospiti (HCP), dei frammenti di anticorpi e delle sostanze a basso peso molecolare dalle soluzioni contenenti mAb.