Portafiltri e sistemi di chiarificazione per il bioprocesso
Le nostre innovative strutture portanti e i nostri sistemi modulari per i filtri di profondità monouso dispongono di tutta la flessibilità necessaria per gestire un’ampia varietà di applicazioni di chiarificazione primarie e secondarie. Tutte le matrici per filtri di profondità Millistak+®, Millistak+®HCHC Pro e Clarisolve® sono disponibili in un formato scalabile e monouso: il sistema modulare di filtrazione Pod. Facili da usare, le nostre strutture portanti sono un componente chiave dell’architettura modulare del sistema Pod in quanto permettono di adattare in maniera flessibile la filtrazione alle vostre esigenze produttive senza variazioni di ingombro, qualsiasi sia la scala su cui operate.
Strutture portanti per moduli Pod, dalla scala pilota a quella di processo
Grazie alla concezione modulare delle strutture di supporto, gli operatori possono utilizzare il sistema di filtraggio anche con un solo filtro Pod (scala pilota) fino a un massimo di 30 filtri Pod installati (volumi di processo). Nel corso di una stessa applicazione, le opzioni disponibili facilitano la configurazione e riconfigurazione del sistema a seconda che le esigenze di processo in termini di capacità aumentino o diminuiscano di scala.
- Il formato flessibile garantisce una scalabilità da 5 a 12.000 L o più
- Il percorso di flusso monouso al 100% (opzionale) elimina la necessità del lavaggio in situ (CIP) e della relativa convalida.
- La robusta fattura ne facilita l’impiego e l’allestimento
- Potete aumentare di 6 volte l’area della superficie installata senza che l’ingombro del sistema cambi.
Sistema Mobius® FlexReady per chiarificazione su larga scala
Il sistema Mobius® FlexReady per chiarificazione su larga scala consiste in gruppi filtro Flexware® monouso e strutture portanti pronti all’uso per offrire un’ottima flessibilità operativa, dalla produzione in fase clinica alla produzione commerciale su larga scala. Il sistema, completamente autosufficiente e monouso, elimina la necessità di qualsiasi manutenzione o convalida della pulizia.
- Allestimento rapido delle strutture portanti e agevole installazione dei gruppi filtro Flexware®, grazie ad un design su misura.
- I percorsi di flusso monouso garantiscono la massima adattabilità alle vostre esigenze operative in costante trasformazione
- Soluzione progettata ad hoc e ottimizzata, cui si affianca un’assistenza completa pensata per garantirvi risultati certi e rischi ridotti al minimo
Risorse sui prodotti
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification
The Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification is an easy-to use system featuring an optimized single-use flow path designed to fully support your clarification needs.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter System
Innovative, high-performance pod filters are ideal for primary and secondary clarification in lab, pilot and process-scale applications.
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
Millistak+®, Millistak+® HC Pro, and Clarisolve® depth filter media are offered in a scalable, disposable format, the Pod Filter System, accommodating applications from lab to pilot to process scale.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.