Merck
Materiali granulari
La materia prima grezza mostra spesso una tendenza a dar luogo a processi di agglomerazione e formazione di polveri, che possono ridurre l’efficienza e la sicurezza di un processo. Al contrario, le nostre materie prime granulari sono molto scorrevoli e facili da maneggiare. La riduzione dei fenomeni di agglomerazione garantisce una più facile processabilità, migliorando così la velocità della produzione e la sicurezza dell’operatore. Potete fare affidamento sui nostri materiali granulari: vi aiuteranno a ridurre le interruzioni di processo, le deviazioni dalla qualità e i rischi alla sicurezza degli operatori.
  • Riduzione significativa della formazione di agglomerati
  • Maneggevolezza e lavorabilità migliorate
  • Maggiore sicurezza per l’operatore di processo
  • Rispondenti alle specifiche di più farmacopee
  • I prodotti Emprove® Expert sono caratterizzati da un basso livello di endotossine e adatti quindi per applicazioni ad alto rischio
La granulazione a secco delle nostre materie prime è realizzata mediante rulli compattatori, una tecnica particolarmente adatta a materiali sensibili a calore e umidità. I materiali vengono condensati con la sola forza di compressione, senza impiego di acqua o di altri additivi. Di conseguenza, le caratteristiche della materia prima vengono salvaguardate così da ottenere i più alti standard di qualità.