Eccipienti biofarmaceutici per una maggiore stabilità, prestazioni e efficienza di processo
I prodotti biologici sono terapie che possono essere a base di proteine, peptidi, virus, vettori virali o acidi nucleici. La scelta corretta degli eccipienti è fondamentale per garantire la stabilità e la funzionalità durante l’intero processo di produzione e formulazione, nonché durante la conservazione e il periodo di utilizzo.
I nostri eccipienti per il settore biofarmaceutico sono sviluppati per garantire la stabilità, la sicurezza e le prestazioni delle vostre formulazioni biologiche, dalle prime fasi di sviluppo fino alla produzione commerciale. Dotati delle funzionalità essenziali e dell’elevata qualità richieste dalle formulazioni di biomolecole ad alto rischio, la nostra gamma di eccipienti comprende tutto ciò di cui avete bisogno per supportare la formulazione del vostro prodotto biologico.
Vantaggi e caratteristiche principali
Portafoglio di prodotti biologici di
alta qualità
Ampia gamma di eccipienti di alta qualità con caratteristiche funzionali essenziali per la formulazione di biomolecole.
Bassi livelli di carica batterica e di endotossine
La nostra gamma di prodotti Emprove® Expert è progettata per soddisfare i requisiti normativi relativi alle applicazioni ad alto rischio, aiutandovi a ridurre i rischi di contaminazione microbica.
Documentazione
all’avanguardia nel settore
Con il programma Emprove® avrai a portata di mano tutte le informazioni tecniche, normative e relative alla fornitura.
Panoramica della nostra gamma di eccipienti per formulazioni biofarmaceutiche
- Tamponi e modificatori di pH per ottimizzare il pH del vostro sistema tampone
- Sali inorganici per la regolazione dell’osmolarità
- Stabilizzatori proteici, tra cui tensioattivi ad alta purezza, aminoacidi e zuccheri
- Eccipienti viscosità-riduttori per consentire formulazioni proteiche altamente concentrate
- Materiali granulati per evitare problemi di agglomerazione e migliorare la maneggevolezza e l’efficienza di processo
- Squalene di origine non animale per l’uso come adiuvante vaccinale
Scopri i nostri eccipienti di punta per le formulazioni di biomolecole
Prevenite l’aggregazione delle proteine con stabilizzatori proteici e tensioattivi ad alta purezza
Garantite la stabilità dei vostri prodotti biologici grazie alla nostra gamma di zuccheri, polioli, aminoacidi e tensioattivi ad alta purezza, tutti progettati per aiutarvi a superare le sfide legate all’aggregazione proteica nelle vostre formulazioni ad alto rischio, mantenendo al contempo la qualità del prodotto durante tutte le fasi di sviluppo e produzione.
Realizzate con sicurezza formulazioni proteiche ad alta concentrazione
Riducete efficacemente la viscosità mantenendo la stabilità delle proteine grazie alla nostra innovativa piattaforma di riduzione della viscosità: combinazioni esclusive di eccipienti vi aiutano a produrre formulazioni proteiche ad alta concentrazione che migliorano la praticità per il paziente e ottimizzano l’economicità del processo.
Migliora l'efficienza dei processi con materiali granulari a flusso libero
Garantite una produzione fluida e sicura grazie ai nostri materiali granulari di facile manipolazione. Progettati per ridurre al minimo l’agglomerazione, migliorare la scorrevolezza e aumentare la sicurezza degli operatori, vi aiutano ad accelerare la produzione e a mantenere una qualità costante nella lavorazione delle biomolecole.
Portafoglio Emprove® Expert: soddisfare i requisiti normativi delle applicazioni ad alto rischio
Il nostro impegno a favore dello sviluppo farmaceutico è sostenuto dal programma Emprove®, che fornisce una documentazione completa per accelerare il vostro percorso verso la commercializzazione. Per le applicazioni ad alto rischio, come la somministrazione parenterale, il nostro portafoglio di eccipienti Emprove® Expert è particolarmente indicato, poiché presenta livelli specifici di endotossine e carica batterica ridotti, a sostegno delle iniziative di mitigazione del rischio.
Frequently asked questions
Quali sono le sfide più comuni nello sviluppo e nella produzione di formulazioni biofarmaceutiche?
Tra le sfide più comuni figurano il mantenimento della stabilità delle proteine, la prevenzione dell’aggregazione, la garanzia di valori ottimali di pH e osmolarità, la gestione della viscosità ai fini dell’iniettabilità e la gestione delle complessità legate al potenziamento dei processi produttivi. Per affrontare queste sfide, è importante valutare attentamente le condizioni di produzione e di formulazione e utilizzare sostanze chimiche di processo ed eccipienti funzionali di alta qualità.
Cosa sono gli eccipienti biofarmaceutici e perché sono importanti?
Gli eccipienti biofarmaceutici vengono utilizzati per garantire la stabilità, le prestazioni e la producibilità dei prodotti biologici. Essi svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità e della funzionalità delle biomolecole, quali gli anticorpi monoclonali e altre proteine, peptidi e acidi nucleici, durante l’intero processo di produzione, conservazione e somministrazione.
Quali tipi di eccipienti vengono comunemente utilizzati nelle formulazioni di biomolecole?
Tra gli eccipienti comunemente utilizzati nelle formulazioni di biomolecole figurano: tamponi e modificatori di pH per ottimizzare le condizioni di processo e di formulazione; sali inorganici per la regolazione della tonicità; antiossidanti per proteggere la biomolecola dalla degradazione ossidativa; stabilizzatori proteici (come zuccheri, polioli e tensioattivi) per stabilizzare la biomolecola contro le sollecitazioni meccaniche e termiche; modificatori di viscosità che regolano la viscosità in base alle esigenze di lavorazione e somministrazione, e adiuvanti utilizzati nelle applicazioni vaccinali per migliorare la risposta immunitaria.
Articoli correlati
- This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
- This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Documenti correlati
- Opuscolo: Stabilizzatori di alta qualità per le vostre biomolecole
Sfoglia il volantino in formato PDF che illustra le caratteristiche principali della nostra gamma di stabilizzatori
- Opuscolo: Materiali granulari
Scoprite come i nostri prodotti chimici granulari a flusso libero semplificano la movimentazione, riducono la formazione di grumi e migliorano l'efficienza dei processi.
- Nota applicativa: Squalene di origine non animale per applicazioni ad alto rischio
Scopri come lo squalene NAO rappresenti un'efficace alternativa allo squalene di squalo nei vaccini, potenziando la risposta immunitaria e rispondendo al contempo alle preoccupazioni ambientali.
- White paper: Proteggere la stabilità delle proteine con un nuovo tipo di saccarosio
Scopri come un saccarosio con bassi livelli di impurità sotto forma di nanoparticelle migliori la stabilità delle proteine nelle formulazioni, garantendo una maggiore durata di conservazione e prestazioni migliori.
- White paper: Ottimizzazione del Poloxamer 188 per formulazioni liquide e colture cellulari
Scopri in che modo le caratteristiche del poloxamer influenzano la stabilizzazione delle proteine e le prestazioni di protezione dal taglio, con consigli pratici per la scelta del prodotto.
- Libro bianco: L'uso degli eccipienti nelle fasi di lavorazione a valle per migliorare la purificazione delle proteine
Scopri gli effetti benefici degli eccipienti sulle prestazioni di purificazione e sulla stabilità delle proteine nelle fasi di lavorazione a valle, compresi i dati relativi alla cromatografia con proteina A e all’inattivazione dei virus.