Merck
Filtri antivirus
Le capsule Viresolve® Barrier e i dispositivi Viresolve® Pro vengono utilizzati per garantire la sicurezza virale nei terreni di coltura cellulare e nelle fasi di lavorazione a valle. Sembra trattarsi di una collezione di periferiche e componenti informatici d'epoca.
La sicurezza virale è un fattore fondamentale nella produzione biologica ed è essenziale per garantire la sicurezza dei farmaci destinati ai pazienti. La filtrazione virale, o nanofiltrazione, separa i virus in base alle loro dimensioni ed è una componente importante per garantire la sicurezza virale nelle fasi di lavorazione a valle. Le nostre affidabili soluzioni Viresolve® sono i prodotti di riferimento che il vostro lavoro merita.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 77
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 77
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 77 risultati
Risorse correlate
Pagina 1 di 3
Soluzione Viresolve® Pro per la filtrazione virale a valle
La soluzione Viresolve® Pro offre un modello completo e flessibile per l'eliminazione dei virus nelle fasi di lavorazione a valle sia degli anticorpi monoclonali (mAb) che delle proteine ricombinanti. Questa soluzione collaudata per la filtrazione dei virus garantisce i massimi livelli di ritenzione virale e produttività in un'ampia gamma di condizioni operative.
I principali vantaggi includono:
  • Elevata capacità di massa per una maggiore redditività del processo
  • Elevato flusso per una lavorazione più rapida
  • Prestazioni costanti da lotto a lotto
  • Robusta ritenzione virale: rimozione ≥ 4 log del parvovirus
Questi filtri monouso sono facili da usare e sono disponibili in formati di piccole dimensioni per lo sviluppo di processi e studi di clearance virale, nonché in formati più grandi per la produzione pilota e commerciale. Tutti i dispositivi Viresolve® Pro sono sottoposti a test di integrità al 100% durante la produzione, garantendo qualità e uniformità.
Prefiltri per prestazioni di filtrazione costanti
I prefiltri legano gli aggregati proteici e altre impurità di processo che limitano la capacità dei filtri antivirus a pori piccoli come il dispositivo Viresolve® Pro. L'implementazione dei prefiltri migliora la capacità e l'uniformità delle operazioni di filtrazione dei virus. La nostra gamma di prefiltri include:
  • Viresolve® Pro Shield: filtro a membrana con superficie modificata e chimica adsorbente a scambio cationico, che offre stabilità agli alcali e bassi livelli di sostanze estraibili
  • Viresolve® Pro Shield H: filtro a membrana con superficie modificata e chimica adsorbente a modalità mista, che offre stabilità agli alcali e bassi livelli di sostanze estraibili
  • Viresolve® Prefilter: filtro a profondità adsorbente che consente un legame adsorbente e idrofobico a modalità mista, offrendo compatibilità con l'autoclave
Questi filtri monouso sono facili da usare e sono disponibili in formati di piccole dimensioni per lo sviluppo di processi e studi di clearance virale, nonché in formati più grandi per la produzione pilota e commerciale.
Standard di qualità e documentazione
I filtri Viresolve® sono supportati dal programma Emprove®, che fornisce tre tipi di dossier a supporto delle diverse fasi delle operazioni di sviluppo e produzione, quali la qualificazione, la valutazione dei rischi e l’ottimizzazione dei processi. I dossier consolidano dati completi relativi ai test specifici del prodotto, dichiarazioni di qualità e informazioni normative in un formato facilmente accessibile.
La soluzione Viresolve® Pro completa il nostro ampio portafoglio di prodotti e servizi, supportato da team con decenni di esperienza tecnica che forniscono soluzioni complete per soddisfare le vostre esigenze di sicurezza virale.