Merck
Anticorpi Prestige® Powered by Atlas Antibodies
Anticorpi Prestige® anti-KIF5B prodotti nel coniglio. Anticorpi Prestige® altamente caratterizzati e validati.
Grazie alla caratterizzazione degli anticorpi leader del settore e ai test specifici per lotto, i nostri anticorpi policlonali e monoclonali Prestige® sono progettati per rilevare e indirizzare oltre l'80% del proteoma umano in immunoistochimica (IHC), immunofluorescenza (IF), Western blot (WB) e altre applicazioni. Gli anticorpi Prestige® sono sottoposti a una validazione e caratterizzazione tra le più rigorose disponibili. Gli Anticorpi Prestige® sono sviluppati utilizzando i dati ad accesso libero dell'Human Protein Atlas e convalidati mediante IHC, WB, ICC-IF o sequenziamento dell'RNA e confrontati con le informazioni bioinformatiche e la letteratura. Gli anticorpi Prestige® sono caratterizzati tramite microarray tissutali in oltre 40 diversi tessuti umani normali, oltre 50 linee cellulari e oltre 20 tipi di cancro.
Hai bisogno di aiuto per trovare l'anticorpo corretto per la tua applicazione?
Utilizzate il nostro strumento di ricerca Antibody Explorer per visualizzare e confrontare gli anticorpi per clonalità, applicazione, specie, reattività, coniugato, specie ospite e forma.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 18055
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 18055
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 18055 risultati
Pagina 1 di 903
Non trovi il prodotto giusto?  
Prova il nostro Motore di individuazione dei prodotti.
Cosa rende gli Anticorpi Prestige® unici?
Tutti gli anticorpi Prestige® sono sottoposti a un'approfondita convalida e caratterizzazione grazie all'immensa quantità di dati di supporto del progetto Human Protein Atlas. La bassa reattività incrociata degli anticorpi Prestige® con altre proteine è il risultato di un'attenta selezione delle regioni dell'antigene, della purificazione per affinità e della convalida e caratterizzazione in ogni applicazione per la quale è stato dimostrato l'uso dell'anticorpo. Ogni anticorpo è caratterizzato da un lotto all'altro con una convalida specifica per l'applicazione che include IHC, IF, WB e saggi di array di proteine.
Validazione avanzata - un altro motivo per fidarsi degli Anticorpi Prestige®
Oltre ai metodi standard di validazione degli anticorpi per convalidare e caratterizzare gli Anticorpi Prestige®, offriamo una validazione avanzata che è allineata ai pilastri per la validazione degli anticorpi descritti dall'International Working Group for Antibody Validation (IWGAV) per numerosi anticorpi. Molti anticorpi Prestige® sono sottoposti a uno o più metodi di convalida avanzata, tra cui strategie genetiche, verifica indipendente degli anticorpi, convalida ortogonale mediante RNA-seq e convalida di test funzionali. Per saperne di più sulla nostra validazione avanzata.
Caratterizzazione multifunzionale
Analisi delle IF
Blot occidentale
Bioinformatica e ricerca della letteratura
Analisi IHC
Array di proteine
Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche.
Se non diversamente indicato nelle specifiche del prodotto, ogni prodotto anticorpale è venduto solo per uso interno di ricerca e non può essere usato per nessun altro scopo, incluso, ma non limitato a, qualsiasi uso commerciale, diagnostico o terapeutico. I nostri processi di convalida si riferiscono solo agli usi di ricerca e non confermano o assicurano che i nostri anticorpi possano essere utilizzati per qualsiasi uso non autorizzato come indicato nel presente documento.
Risorse correlate
Pagina 1 di 4