Merck
Kit per immunodosaggio ad alta sensibilità SMC®
Sviluppata originariamente da Singulex®, Inc. la tecnologia SMC® con la piattaforma SMCxPRO® consente ai ricercatori di misurare livelli femtogrammatici di biomarcatori e di comprenderne meglio la rilevanza clinica, dalla salute alla malattia. Scoprite di più sulla tecnologia SMC®, sui kit di immunodosaggio e su come potete progettare il vostro test personalizzato per soddisfare le vostre esigenze di ricerca.
Trova risorse correlate facilmente filtrabili per argomento o iscriviti alla nostra newsletter.
Prodotti
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 59
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 59
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 59 risultati
Pagina 1 di 3
Il conteggio digitale migliora la sensibilità e la gamma dinamica
Per offrire le massime prestazioni immunologiche seguendo un flusso di lavoro simile a quello della tecnologia ELISA tradizionale, la tecnologia SMC® combina un'esclusiva fase di eluizione del saggio e un robusto conteggio digitale per ottenere un migliore rapporto segnale/rumore rispetto alle tecnologie di immunodosaggio tradizionali. La tecnologia SMC® fornisce quindi una migliore quantificazione sia a bassi che ad alti livelli di espressione in un unico sistema completo. Lo strumento SMCxPRO® cattura la somma di tutti gli eventi digitali contati al di sopra della soglia di fondo. L'algoritmo di eventi digitali dello strumento SMCxPRO® calcola gli eventi digitali in uno spettro di serie temporali per un singolo standard. Il conteggio digitale delle molecole migliora quindi la sensibilità del saggio e ne estende l'intervallo dinamico al di là di quanto si possa ottenere con i metodi tradizionali.
Criteri di verifica per gli immunodosaggi SMC®
A un insieme completo di criteri che valutano le prestazioni finali sono utilizzati per qualificare i test immunologici SMC® verificati, tra cui:
  • Limite inferiore di quantificazione
  • Precisione inter- e intra-test
  • Recupero della punta
  • Linearità e parallelismo diluzionale
Risorse correlate
Per saperne di più su come la tecnologia SMC® può portare la vostra ricerca a un livello superiore, esplorate gli argomenti qui sotto.
Aree di ricerca SMC®
Scopri tutti i modi in cui i ricercatori utilizzano la tecnologia SMC®, tra cui lo sviluppo di farmaci, le neuroscienze, la cardiotossicità, la ricerca immunologica e altro ancora.
Sfoglia le aree di ricerca >
Perché scegliere la tecnologia SMC® ?
Vedete perché scegliere la tecnologia SMC® ultrasensibile può aiutarvi a dare uno sguardo più profondo alla vostra ricerca per scoprire ancora di più.
Vedi perché >
Piattaforma SMCxPRO®
I saggi SMC® sono eseguiti sullo strumento di rilevazione SMCxPRO® all'avanguardia. Scoprite di più su questa piattaforma di immunodosaggio ultrasensibile.
Scopri di più >
Altra strumentazione SMC®
Visualizza le informazioni sui kit e le apparecchiature ausiliarie per i saggi SMC® che aiutano a ottimizzare i flussi di lavoro.
Vedi Apparecchiature >
Servizi di analisi personalizzate
Esplora di più sui nostri servizi di sviluppo e innovazione di analisi personalizzate (CADI) e richiedi maggiori informazioni.
Explore Services >
Consigli e assistenza per i prodotti SMC®
Raccogliete i consigli e i suggerimenti per l'esecuzione dei saggi SMC® direttamente dagli esperti.
Ottieni Consigli & Trucchi >
Subscribe to Our Newsletter
Rimani aggiornato sulle ultime tendenze della ricerca immunoassay e sulle nostre più recenti offerte di prodotti sottoscrivendosi alla nostra newsletter Analyte Update oppure esplorare le nostre attuali offerte di immunodosaggi nel Analyte Quarterly.