Apparecchiature per l'elettroforesi su gel e il trasferimento di proteine
Che cos'è l'elettroforesi su gel delle proteine? L'elettroforesi su gel delle proteine è un metodo che spesso utilizza vari sistemi e apparecchiature di trasferimento per separare una miscela eterogenea di proteine in base al loro peso molecolare. Le analisi successive delle proteine includono la purificazione delle proteine, la proteomica e le applicazioni di Western Blotting. È disponibile una varietà di celle di elettroforesi e di sistemi di trasferimento per l'elettroforesi su gel di poliacrilammide (PAGE), SDS-PAGE, 2D-PAGE e sistemi di trasferimento di proteine a umido.
Prodotti
mPAGE® Sistema Lux Casting per SDS-PAGE
Aggiungi il sistema mPAGE® Lux Casting al tuo laboratorio e avrai gel pronti in meno di 3 minuti. Fate un bel respiro e abituatevi a un processo di colata del gel veloce, con meno scarti e senza la preoccupazione di fallire. Il sistema mPAGE® Lux Casting System sostituisce il processo di colata dei gel SDS-PAGE con metodi più veloci, più semplici e più sicuri, con risultati più riproducibili.
- Cura un mini gel in 90 secondi con il sistema mPAGE® Lux Casting rispetto ai metodi convenzionali che richiedono più di 90 minuti.
- La chimica del gel Bis-Tris consente tempi di esecuzione più brevi rispetto ai metodi convenzionali.
- mPAGE® Caster previene le perdite.
- Migliore qualità delle bande rispetto ai gel Tris-Glicina.
- Tutti i tamponi e i coloranti possono essere condivisi, poiché la stessa chimica viene utilizzata con i kit di colata TurboMix e i gel prefabbricati mPAGE®
- Meno sostanze chimiche tossiche utilizzate. Non è necessario l'uso di APS o TEMED.
Figura 1.Dispositivo Auto2D® 2D-PAGE e 2D-DIGE.
Auto2D® Electrophoresis Device
L'elettroforesi bidimensionale su gel è stata generalmente considerata difficile da eseguire e dispendiosa in termini di tempo, richiede una formazione avanzata dell'utente e offre una bassa riproducibilità e un'elevata variabilità tra gli operatori.
Il dispositivo per elettroforesi 2-D Auto2D® fornisce una soluzione di facile utilizzo e completamente automatizzabile per risultati e analisi rapidi e altamente riproducibili.
- Completamente automatizzato per eliminare le tediose fasi di manipolazione
- Risultati rapidi in 1-2 ore
- Alta riproducibilità
- Facile da usare, non richiede una formazione avanzata
- Minore variabilità tra gli operatori
- Veloce implementazione del flusso di lavoro per ridurre i tempi di inattività del laboratorio
mPAGE® GEL CASTER E MINI GEL SYSTEM
Scopri la nostra nuova soluzione completa mPAGE® per la fusione di mini gel. L'mPAGE® Gel Caster e il Mini Gel System offrono una soluzione senza perdite per la colata a mano di un massimo di 2 mini gel proteici, la separazione di proteine ad alta risoluzione su gel prefabbricati o colati a mano e il trasferimento elettroforetico su membrane per blotting. Per una risoluzione eccezionale e tempi di esecuzione ridotti, utilizzate le nostre soluzioni TurboMix® Bis-Tris Acrylamide Gel Casting e mPAGE® Bis-Tris Precast Gel insieme ai sistemi tampone mPAGE® compatibili.
MPAGE® GEL CASTER CARATTERISTICHE E VANTAGGI
- Semplifica la colata manuale dei gel ed elimina le perdite durante il processo di colata
- Colata a mano fino a 2 mini gel (8 x 10 cm) alla volta
- Massima flessibilità con il gel caster disponibile come dispositivo autonomo o fornito come kit di dispositivi con piastre e pettini
- Mini piastre corte e piastre distanziatrici: Spessore 0,75 mm, 1,0 mm o 1,5 mm
- Pettini: 10 pozzetti e 15 pozzetti
Caratteristiche e vantaggi di mPAGE® MINI GEL SYSTEM
- Evitano assemblaggi non corretti e perdite< /li>
- Compatibile con mPAGE® Gel Caster e mPAGE® Gel Caster./li>
- Compatibile con i gel colati su mPAGE® Gel Caster e mPAGE®<
- Disponibile in 2 formati per l'esecuzione di un massimo di 2 o 4 mini gel (8 x 10 cm)
- Accoglie 2 cassette porta-gel per il trasferimento delle proteine su membrana Immobilon® PVDF o NC blotting
Risorse correlate
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Western blot protocol with workflow steps for different blot procedures, describing the electrophoretic transfer of proteins from SDS polyacrylamide gels to sheets of nitrocellulose.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Western blotting (also known as immunoblotting) is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results.