Accessori per i sistemi di purificazione dell'acqua Milli-Q® Lab Water
Al fine di ottimizzare il risparmio di spazio, la sicurezza e le condizioni igieniche della soluzione prescelta per la purificazione dell'acqua, proponiamo un'intera gamma di accessori per ogni esigenza e ambiente di laboratorio.
Offriamo opzioni di installazione che consentono di risparmiare spazio prezioso sul banco, sensori per il monitoraggio delle perdite e l'indispensabile interruttore a pedale che assicura una comodità di lavoro insostituibile. Gli accessori elencati qui di seguito consentono di soddisfare ogni esigenza di:
- installazione, adattando al meglio la soluzione per l'acqua allo spazio disponibile
- sicurezza, permettendo di individuare eventuali perdite e garantire l'approvvigionamento idrico
- sanitizzazione, proteggendo il sistema e la qualità dell'acqua
- qualità, monitorando i parametri di purezza
- praticità, per giornate più produttive
Sanitizzazione mediante UV: la protezione per l'acqua pura immagazzinata
Quando l'acqua purificata viene conservata, è sempre necessario preoccuparsi della proliferazione batterica. Il modulo di sanitizzazione automatico (ASM) irradia regolarmente le pareti interne del serbatoio di stoccaggio con una lampada UV ad azione battericida, per prevenire la crescita batterica e la formazione di biofilm. 10 minuti al giorno di esposizione agli UV sono sufficienti per evitare una regolare sanitizzazione chimica.
- L'esposizione automatica ai raggi UV riduce i livelli di contaminazione batterica
- Elimina o limita in modo significativo la necessità di sanitizzazione chimica
- Un sensore antiallagamento opzionale tutela il laboratorio da eventuali perdite
Nel caso di sistemi per l'acqua centralizzati, è inoltre possibile installare una lampada UV all'interno del circuito di distribuzione, per irradiare l'acqua circolante prima che vada ad alimentare gli strumenti e l'attrezzatura o prima che faccia ritorno al serbatoio.
Prodotti
Erogatore remoto di acqua ultrapura Q-POD®
For intelligent and flexible ultrapure water delivery from Milli-Q® IQ 7000 and 7003/05/10/15 water purification systems
Regolatore della pressione dell′acqua di alimentazione per sistemi Milli-Q®
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Erogatore di acqua pura da remoto E-POD®
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
Serbatoio per conservazione
60 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Serbatoio per conservazione
30 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Sensore per l′acqua
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
A10® TOC Monitor
suitable for water monitoring
Gruppo superiore dei serbatoi di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX/EQ
Limits bacterial growth in the reservoir and protects stored pure water from airborne contaminants.
Serbatoio per conservazione
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Serbatoio per conservazione
100 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Serbatoio per conservazione
50 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 and Type 3) water quality
Kit di sanitizzazione
For Direct-Q® 3 / RiOs™ 3 / RiOs-DI® 3 Integrated Tanks
Sensore per l′acqua
Detects water spillage on the floor and automatically closes the stand-alone inlet solenoid valve., AC/DC input 230 V, 50–60 Hz
Serbatoio per conservazione
100 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
staffa di installazione a muro
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX and Milli-Q® EQ water purification systems
Prolunga per sensore dell′acqua
Water Sensor with Cable for high-flow water purification systems, To be connected in series to a primary water sensor (ZFWATDET4).
Kit per la distribuzione di acqua alle lavavetrerie
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, right, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
Modulo di sanificazione automatico (ASM) per sistemi RiOs™ / Elix® / AFS® Essential
For use with RiOs™/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
Kit per la distribuzione di acqua alle lavavetrerie
AC/DC input 115 V, right, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
Raccordo 2 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sensori antiallagamento: rilevano eventuali fuoriuscite ed evitano danni
I sensori dell'acqua riducono notevolmente il rischio di allagamenti e di danni al laboratorio o alla strumentazione. Possono essere posizionati nel punto più conveniente per il laboratorio, in genere sul pavimento o sul banco. Nell’improbabile eventualità che si verifichi una perdita, il sensore rileverà la presenza di acqua e interromperà automaticamente l’alimentazione di acqua al sistema.
Interruttore a pedale: tutta la comodità dell'erogazione dell’acqua con le mani libere
Rendete la giornata più produttiva col pedale di erogazione per il vostro sistema di purificazione dell'acqua. Il pedale, quando collegato a un erogatore di acqua ultrapura Q-POD® o di acqua pura E-POD®, consente di controllare a distanza l'erogazione con una semplice pressione del piede.
- Risparmio di tempo quando si ripete l’erogazione del medesimo volume.
- Compatibile con i protocolli sanitari del laboratorio, perché non è necessario toccare il sistema di purificazione per accedere all’acqua.
- Un cavo di 3 m garantisce grande flessibilità nella scelta della collocazione del pedale, in base ai limiti di spazio del laboratorio.
Risorse correlate
- Data Sheet: Foot Pedal
The foot pedal allows scientists to perform hands-free dispensing of purified water. When connected to a Q-POD® or E-POD® dispenser, the foot pedal remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
- Data Sheet: Water Sensor
Water sensors exist in 2 versions; they can be connected to the water system or to the main water supply. Their sensors can be placed where most convenient for the lab, typically on the floor or benchtop. In the unlikely event of a leak, the water sensor will detect the presence of water and automatically shut down the feed water access whether it be the system or main water supply.
- Data Sheet: Air Gap Device
The air gap is a small plastic device that is placed on tubing going from the water system to the drain. This creates an unobstructed vertical space, the “air gap” which will prevent contaminants in the drain from going back into the system.
- Data Sheet: Emergency Backup Function
In the unlikely event of AFS® breakdown, the emergency backup function can be installed to provide AFS® customers,
- Data Sheet: Automatic Sanitization Module (ASM)
The A.S.M. UV unit installs into the top of MilliporeSigma S.D.S. 200 and 350 liter storage tanks. The 254 nanometer UV lamp extends into the top of the tank to prevent the proliferation of bacteria and formation of biofilm on the inner surfaces of the storage tank. The A.S.M. is controlled automatically by MilliporeSigma RiOs™ and Elix® water purification systems.