Sistemi di purificazione dell'acqua da laboratorio ad alto flussoMilli-Q®
Il sistema idrico centrale di un laboratorio è fondamentale per garantire una produttività ininterrotta. Da un singolo laboratorio a un intero edificio, i sistemi di purificazione dell'acqua ad alto flussoMilli-Q® sono strumenti collegati e ad alte prestazioni su cui puoi contare per soddisfare tutte le tue esigenze di acqua purificata.
Prodotti
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7150 SD
Centralized pure water solution for up to 3000 L/day of Type 2 water
Sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® HXSD
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day of Type 2 water; for high chlorine feed water
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HR High-Flow RO
Central water purification system for up to 2400 L/day Type 3 water. For high chlorine feed water.
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HR High-Flow RO
Central water purification system up to 1200 L/dayType 3 water. For low chlorine feed water.
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HR High-Flow RO
Central water purification system for up to 1200 L/day Type 3 water. For high chlorine feed water.
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX 7040 (LC)
Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® HXSD
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day of Type 2 water; for low chlorine feed water
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7080 (HC) 230V 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day Type 2 water; for high chlorine feed water
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7040 (HC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for high chlorine feed water.
Sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® HXSD
Centralized pure water solution for up to 800 L/day of Type 2 water; for high chlorine feed water
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HR High-Flow RO
Central water purification system for up to 4400 L/day Type 3 water.
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7040 SD (LC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX 7080 (LC) 230V 50/60 Hz
Delivers up to 1600 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX
Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with high chlorine levels.
Sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® HX
Centralized pure water solution for up to 800 L/dayType 2 water; for low chlorine feed water.
Sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX
Delivers up to 1600 L/day of clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with high chlorine levels.
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7150 230V 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 3000 L/day Type 2 water
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX 7120 230V 50/60 Hz
Delivers up to 2400 L/day of clinical laboratory reagent water (CLRW)
Sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® HXSD
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day of Type 2 water
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7080 (LC)
Centralized pure water solution for up to 1600 L/dType 2 water; for low chlorine feed water
I sistemi di acqua da laboratorioMilli-Q® collegati e ad alto flusso garantiscono una produttività senza interruzioni
- Affidabile e potente. Ottieni migliaia di litri al giorno di acqua pura di alta qualità per alimentare tutti i rubinetti su banchi, strumenti e applicazioni in qualsiasi ambiente, compresa la ricerca farmaceutica, l'industria, gli ospedali e i laboratori diagnostici.
- Tecnologie avanzate ed efficienti per la purificazione dell'acqua. Ottieni una portata costante, una qualità uniforme e riduci il consumo di acqua fino al 50%.
- MyMilli-Q™ Remote Care. Questafunzionalità di monitoraggio, controllo e assistenza online garantisce la massima operatività, semplifica la gestione del sistema e fornisce una tracciabilità avanzata dei dati.
- Facilità d'uso. Gli ampi touchscreen consentono un funzionamento intuitivo e un rapido accesso ai dati.
Dall'ideazione, alla progettazione e all'installazione, fino alla competenza ingegneristica e al supporto tecnico, possiamo lavorare con voi in qualsiasi progetto per la massima tranquillità. Contattateci per saperne di più sulla nostra gamma di sistemi di purificazione dell'acqua connessi ad alta produttività.
I SISTEMI DI ACQUA DA LABORATORIOMILLI-Q® HIGH-FLOW COPRONO TUTTI E 4 I GRADI DI QUALITÀ DELL'ACQUA
La nostra gamma di sistemi di purificazione ad alta produttività può essere combinata in installazioni compatte e modulari per garantire il soddisfacimento del fabbisogno idrico giornaliero, sia che abbiate bisogno di:
- Un sistema autonomo per alimentare direttamente apparecchiature e strumenti (lavastoviglie, camere di invecchiamento, analizzatori clinici, ecc.)
- Alimentare un circuito di distribuzione per fornire rubinetti sui banchi, depuratori di acqua ultrapura e un serbatoio di stoccaggio
Gamma di sistemi | Grado di qualità dell'acqua | Capacità massima giornaliera |
|---|---|---|
Milli-Q® HR 7000 | Tipo 3 / RO | 13.000 L |
Milli-Q® HX 7000 | Tipo 2 / DI / Puro | 9000 L |
Milli-Q® HX 7000 SD | Tipo 2 / DI / Puro | 3000 L |
Milli-Q® CLX 7000 | CLRW | 3000 L |
*Super-Q® | Tipo 1 / Ultrapuro | 10-12 L/min su richiesta |
TECNOLOGIE INNOVATIVE ED EFFICIENTI PER LA PURIFICAZIONE DELL'ACQUA DA LABORATORIO
Le nostre tecnologie all'avanguardia e complementari per la purificazione dell'acqua da laboratorio consentono di produrre acqua pura di alta qualità a costi di esercizio prevedibili. Queste tecnologie innovative ed efficienti includono:
- Pretrattamento completo dell'acqua Progard®
- Osmosi inversa avanzata (RO)
- Tecnologia brevettata Evolutive Reject Adjustment (E.R.A.®)
- Modulo di elettrodeionizzazione (EDI)Elix
- Lampade UV battericide
Per ulteriori informazioni sulle tecnologie di purificazione dell'acqua E.R.A.® ed Elix®, guarda i video in fondo a questa pagina.
Inoltre, è possibile scegliere tra una gamma diopzioni e accessori personalizzabili per soddisfare le specifiche esigenze applicative e normative. Sarà possibile monitorare e controllare onlinel'intero impianto e i parametri di qualità dell'acqua durante tutto il processo di purificazione.
SistemaMilli-Q® HX 7000 SD con touchscreen
PROGETTATI PER FARVI DIMENTICARE DELLA VOSTRA ACQUA DA LABORATORIO
Poiché non dovresti preoccuparti dell'acqua, i sistemi di purificazione dell'acqua da laboratorioMilli-Q® sono progettati per essere facili da usare e di facile manutenzione. Tutti i nostri moderni sistemi sono dotati di un'interfaccia touchscreen integrata che consente di navigare, monitorare e controllare facilmente il sistema, nonché di accedere a tutti i dati principali del sistema. Le operazioni di manutenzione sono poche e automatizzate, guidate da procedure guidate passo passo sullo schermo.
ServiziMilli-Q®, supportati da MyMilli-Q™ Remote Care
In ogni fase del vostro progetto, dall'ideazione all'uso quotidiano, offriamo servizi di assistenza completi e di alta qualità che possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze. Alcune delle attività in cuii nostriserviziMilli-Q® certificatiISO dell' possono assistervi includono:
- Progettazione del circuito
- Installazione
- Qualificazione
- Piani di manutenzione
- Documentazione di supporto
- Servizi digitali MyMilli-Q™
MyMilli-Q™ Remote Care garantisce la continuità del laboratorio
Per garantire un flusso d'acqua costante e ininterrotto, anche quando non siete presenti, tutti i nostri sistemi centrali di trattamento dell'acqua sono dotati diservizi MyMilli-Q™ Remote Care di. Questa funzionalità di monitoraggio e controllo remoto offre agli utenti autorizzati un accesso online sicuro al vostro sistema e ai relativi dati.
- Monitoraggio e controllo remoto del tuo sistema centrale di purificazione dell'acqua
- Notifiche via e-mail o SMS in caso di avviso o allarme
- Servizio più rapido grazie alla possibilità di diagnosi e riparazione remote
- Gestione semplificata dei dati e tracciabilità avanzata dei dati per facilitare l'accreditamento
Risorse correlate
- Milli-Q® HX 7000 SD Connected, All-in-One Water Purification Systems
Purify, store, distribute, monitor and control your type 2 pure water entirely from the new Milli-Q® HX 7000 SD series of systems. Milli-Q® HX 7000 SD all-in-one purification systems are designed to deliver the highest quality pure water in a complete, compact and fully customizable format.
- Brochure: Milli-Q® HX 7000 Systems
As part of this process, your responsibilities may involve renovating or expanding existing labs — or planning, designing, and engineering entirely new facilities.
- Milli-Q® HR 7000 High-Capacity RO Water Purification Systems
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!
- Brochure: Milli-Q® CLX 7000 Series
The water purification solution must reliably provide your clinical analyzer(s) with consistent water quality that meets CLRW standards of the CLSI®.
- Sistemi di purificazione Milli-Q® Lab Water per la sostenibilità
Riducete il consumo di acqua, energia, plastica e prodotti chimici nel vostro laboratorio. I sistemi di purificazione Milli-Q® ecosostenibili e i nostri servizi digitali possono aiutarvi a centrare i vostri obiettivi di sostenibilità
- Brochure: SDS 500 Storage, Protection & Distribution System
Integrated, all-in-one solution including a range of main water distribution loop options, consumables, and sanitary sampling valves located anywhere in the loop.
- Flyer: High-flow Milli-Q® Water Systems for Industry
Many industrial applications require a constant and reliable supply of Type 2 pure water. Depending on the industry and the purpose, this can mean from a few hundred to tens of thousands of liters per day.