Nome del prodotto
Curcumin analytical standard
Numero di prodotto
08511
Marchio del prodotto
sial
Numero CAS
458-37-7
Peso molecolare
368.38
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Light Yellow to Dark Yellow and Light Orange to Dark Orange |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| IDENTIFICATION (LC-MS) | CORRESPONDS TO REQUIREMENTS |
| EXPIRY PERIOD | 24 MONTHS |