Nome del prodotto
Tepraloxydim PESTANAL®, analytical standard
Numero di prodotto
46331
Marchio del prodotto
sial
Numero CAS
149979-41-9
Peso molecolare
341.83
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow and Faint Beige to Beige and Light Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0% (sum of isomers) |
| MELTING POINT | 71 - 77 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |