Merck
HomeSupportCalcolatrici e appIndice delle lunghezze d'onda dei coloranti fluorescenti
Indice delle lunghezze d'onda dei coloranti fluorescenti
I coloranti fluorescenti vengono utilizzati per marcare proteine, acidi nucleici e altre biomolecole da impiegare in applicazioni nel campo delle scienze della vita, tra cui la microscopia a fluorescenza, la citometria a flusso, l’ibridazione in situ fluorescente (FISH), i test di legame ai recettori e i test enzimatici. L’uso della giusta combinazione di biomolecole marcate con coloranti fluorescenti può consentire la visualizzazione simultanea di più bersagli. I coloranti fluorescenti sono ottimizzati per l’eccitazione e il rilevamento nello spettro che va dalla luce visibile al vicino infrarosso. La scelta del fluorocromo da utilizzare è determinata dalle sue lunghezze d’onda di eccitazione ed emissione e dall’applicazione.
Per ordinare i prodotti all’interno di una colonna nella tabella sottostante, fare clic sull’intestazione della colonna. Per riordinare le colonne in ordine alfabetico, aggiornare il browser web.
Codice prodotto
Nome del prodotto
Solvente
λ Ex Max
λ Em max 
Condizioni aggiuntive per la fluorescenza
λ Ex max
λ Em Max
01673AcriflavinaEtOH463490   
066272-amminoacridonepH 8,0420538   
08445Acido 7-ammino-4-metil-3-cumarinilaceticoMeOH350433   
08658Sale disodico dell’acido 8-amminonaftalene-1,3,6-trisolfonicopH 7,0356512   
09341Sale trisodico dell'acido 8-aminopirene-1,3,6-trisolfonicopH 7,4420500   
251029-(clorometil)antracene   Addotti di acido carbossilico365412
10417Sale di ammonio dell'acido 8-anilino-1-naftalensolfonicoMeOH372480Adduzione proteica372480
10580AntraceneCH3CN251401   
10609Cianuro di 9-antracenocarbonileMeOH361460Adduzione di un composto idrossilico con l'etanolo361451
75068Acido 9,10-antracendil-bis(metilene)dimalonicopH 7,0380407   
89313Atto 390 390 475    
89204Atto 390 estere NHS 389 471    
16805Atto 425 - estere NHS 437 483    
50712Atto 465      
55607Atto 465 maleimide 452 502    
53404Atto 465 - estere NHS 449 503    
41051Atto 488 504 521    
28562Atto 488 maleimide 501 523    
41698Atto 488-estere NHS 498 520    
16951Atto 495 499 535    
41022Atto 495 maleimide 500 524    
00379Atto 495-estere NHS 499 524    
77810Atto 520 estere NHSH₂O520542EtOH525547
06699Atto 532 533 560    
68499Atto 532 maleinimmide 532 553    
88793Atto 532 estere NHS 530 551    
40592Atto 540 Q      
62453Atto 540 Q maleimide      
61683Atto 540 Q estere NHS      
42424Atto 550 554 574    
30730Atto 550 maleimide 554 576    
92835Atto 550 estere NHS 539 575    
75784Atto 565H₂O561585EtOH566590
72464Atto 565 Estere NHSH₂O561585EtOH566590
03722Atto 580 Q      
68152Atto 580 Q maleimide      
70425Atto 590H₂O598634EtOH598634
79636Atto 590 Estere NHSH₂O598634EtOH598634
08637Atto 594 601 627    
08717Atto 594 maleimide 601 627    
08741Atto 594 estere NHS 597 625    
78493Atto 610H₂O605646EtOH616630
78493Atto 610 610 635    
41061Atto 610-maleimide 610 637    
93259Atto 610 estere N-succinimidilicoH₂O605646EtOH616630
93259Atto 610 Estere N-succinimidilico 610 635    
04327Atto 612 Q      
50332Atto 612 Q maleimide      
53988Atto 612 Q estere NHS      
92716Atto 620 617 641    
67351Atto 620 estere NHS 620 641    
18620Atto 633      
01464Atto 633 Acetato di NHS 630 650    
08968Atto 635 635 656    
97875Atto 647 643 665    
41784Atto 647 maleimide 647 669    
04507Atto 647N 644 667    
07376Atto 647 estere NHS 643 662    
05316Atto 647N maleimide 644 669    
18373Atto 647N estere NHS 647 661    
93711Atto 655H₂O665690EtOH655680
76245Atto 655 estere NHSH₂O665690EtOH655680
75999Atto 680 estere NHSH₂O680702EtOH675699
30674Atto 700 681 714    
50611Atto 700 maleimide 645 715    
16986Atto 700 estere NHS 681 713    
47156Atto 725 725 752    
93725Atto 725 estere NHS 725 753    
91394Atto 740 740 764    
144482-(4-bifenilil)-6-fenilbenzoxazoloH₂O 425CH₃CN, MeOH 390
14510Acido 1,2-bis(2-amminofenossi)etano-N,N,N',N'-tetraaceticopH 8,0287363con calcio274363
14513Sale tetrasodico dell'acido 1,2-bis(2-amminofenossi)etano-N,N,N',N'-tetraaceticopH 8,0254363con calcio274363
14530bisbenzimide H 33258pH 7,0338505legato al DNA356465
14533bisbenzimide H 33342 tri-cloridratopH 7,0340510legato al DNA355465
145622',7'-bis(2-carbossietil)-5(6)-carbossifluoresceina tetrakis(acetossimetil) estere   Prodotto di reazione482528
15025meso-1,2-bis(4-metossifenil)etilendiammina   Addotti di saccaridi340460
150901,4-bis(2-metilstiril)benzeneCicloesano 419Eptano 416
69898BromobimanopH 7,0398 Adduzione tiolico390478
723019-(2-carbossil-2-cianovinil)iulolidinapH 8,0433500   
218825(6)-carbossil-2',7'-diclorofluoresceinapH 8,0504529   
218845(6)-carbossil-2',7'-diclorofluoresceina diacetato   Prodotto di reazione470504
868265-carbossifluoresceinapH 8,0492517   
218775(6)-carbossifluoresceinapH > 8,0490520   
218795(6)-carbossifluoresceina diacetato   idrolizzato492517
218885(6)-carbossifluoresceina diacetato, estere N-succinimidilicoDMF<300 idrolizzato492517
218785(6)-carbossifluoresceina N-idrossisuccinimmide esterepH 9,0495519   
928465-carbossifluoresceina N-succinimidile esterepH 8,0492517   
219655(6)-carbossil-X-rodaminaMeOH568595   
419695-carbossil-X-rodamina N-succinimidil esterepH 7,0575600   
219535(6)-carbossitetrametilrodaminaMeOH541566   
552226-carbossitetrametilrodaminapH 8,0543575   
53048Estere N-succinimidilico della 5-carbossitetrametilrodaminapH 7,0543575   
219555(6)-carbossitetrametilrodamina N-succinimidil estereMeOH540565   
889976-carbossitetrametilrodamina N-succinimidil esterepH 7,0543575   
254554-cloro-7-nitrobenzofurazanoMeOH336 Addotti di ammine alifatiche475540
30423Acido 3-(dansilammino)fenilboronicoMeOH337517Adduito proteico337490
30432DansilcadaverinaMeOH335518Prodotto di reazione338500
39220Cloruro di dansileCHCl₃372 Adduzione di butilammina337492
30434DansilidrazinaMeOH336534Addotti di saccaridi336487
326704',6-diamidino-2-fenilindolo dicloridratoH₂O  legato al DNA358461
34025DibromobimaneMeOH391 Adduzione tiolico391480
723359-(2,2-dicianovinil)iulolidinapH 8,0433500   
367987-(dietilammino)cumarina-3-carboidrazideMeOH420468Adduito dell'acido carbossilico415480
31755Azide 7-(dietilammino)cumarina-3-carbonilicaMeOH432480   
36799Acido 7-(dietilammino)cumarina-3-carbossilicopH 9,0409473   
36801Acido 7-(dietilammino)cumarina-3-carbossilico, estere N-succinimidilicoMeOH432472   
37150Ioduro di 3,3'-diheptiltiacarbocianinaMeOH562575   
37291DiidroetidioMeCN355420legato al DNA358461
37920Sale disodico dell'acido 6,8-diidrossi-1,3-pirenendisolfonicopH 4,0405465pH 8,0458500
39235Acido 11-[5-(dimetilammino)-1-naftalensolfonilammino]undecanoicoMeOH335519   
392554-dimetilammino-4'-nitrostilbeneCH₂Cl₂500700   
41525N,N-dimetil-6-propionil-2-naftilamminaMeOH361498   
41785Bromuro di dimidiopH 7,6, bassa forza ionica480 Addotti di acidi nucleici, Tris pH 8,0306612
42364Perclorato di 1,1'-diottadecil-3,3,3',3'-tetrametilindocarbocianinaMeOH550565   
43608Ioduro di 3,3'-dipropiltiadicarbocianinaMeOH651675   
402276-Dodecanoil-N,N-dimetil-2-naftilamminaMeOH364497   
44583Cloridrato di doxorubicinaEtOH470585   
45245Eosina 5-isotiocianatopH 9,0521544   
46067Soluzione di bromuro di etidioH₂O480620legato al DNA518605
46043Omodimero di etidioH₂O493 legato al DNA528617
46123Bromuro di 1-(etossicarbonilmetil)-6-metossichinolinioH₂O355460   
461258-etossi-N,N,N',N',N'',N''-esametilpirene-1,3,6-trisulfonammide   Prodotto di reazione380520
46393Fluo-3pH > 6,0503 con calcio506526
469179-fluorenilmetil carbazatoMeOH264309Addotti di saccaridi270320
46955FluoresceinapH 9,0490514   
46960Sale sodico della fluoresceinapH 9,0490514   
46935Acido 6-[fluoresceina-5(6)-carbossamido]esanoicopH 9,0480525   
46940Acido 6-[fluoresceina-5(6)-carbossamido]esanoico, estere N-idrossisuccinimmidicopH 8,2491515   
46943Dilaurato di fluoresceina   Prodotto di reazione490514
469505(6)-isotiocianato di fluoresceinapH 9,0495520   
46946Isotiocianato di fluoresceina–destrano 150000pH 8,0490520   
46945Isotiocianato di fluoresceina – destrano 70000pH 8,0490520   
46947Isotiocianato di fluoresceina – Coniugato con destrano 500.000pH 8,0490520   
46985Fluoresceina-5-tiosemicarbazidepH 9,0492516   
55817Rosso fluorescente 630pH 7,0620650   
471404-fluoro-7-nitrobenzofurazanoEtOH470528Addotti di aminoacidi470530
47614Fluram®pH 9,0234 Adduzione proteica334455
52335N-esadecilpirene-1-solfonammideMeOH350400   
55155Acido 7-idrossicumarina-3-carbossilicopH 4,0342447pH 9,0386448
55156Estere N-succinimidilico dell'acido 7-idrossicumarin-3-carbossilicoMeOH418447   
55634Acido 7-idrossi-4-metil-3-cumarinilaceticopH 10,0360445   
556277-idrossi-4-metil-2(1H)-chinolonepH 5,0321357pH 9,0351438
560597-idrossi-N-ottadecilcumarina-3-carbossamideCHCl₃/DMSO359406   
57180Indo 1100 mM KCl349482con calcio331398
649517-metossicumarinaCHCl₃340389Prodotto di reazione360449
64948Acido 7-metossicumarina-3-carbossilicoMeOH360415   
649582-metossi-2,4-difenil-3(2H)-furanone   Adduiti amminici390480
690251-metilpireneCHCl₃340486   
69587Sale sodico idrato dell’acido 2'-(4-metilumbelliferil)-α-D-N-acetilneuraminicopH 7,0315374Prodotto di reazione360449
695854-metilumbelliferil N-acetil-β-D-glucosaminide diidratopH 10,0317 Prodotto di reazione360449
19362Butirrato di 4-metilumbelliferileMeOH312 Prodotto di reazione360449
695914-metilumbelliferil α-D-glucopiranosidepH 9,0317374Prodotto di reazione360449
696024-metilumbelliferil-ß-D-glucuronide idratopH 9,0316375Prodotto di reazione360449
510104-metilumbelliferil 4-guanidinobenzoato cloridrato idratopH 6,0323464Prodotto di reazione360449
75164Oleato di 4-metilumbelliferileMeOH312 Prodotto di reazione360449
69899MonoclorobimaneMeOH380461Adduzione tiolica380480
70420NaftofluoresceinapH 10,0594663   
704502-naftoloNaOH 0,1 M320410   
704482-naftoloNaOH 0,1 M320410   
706841-(2-naftil)imidazoloH₂O230362Addotti di Aldite234374
15167Isotiocianato di NIR-797MeOH668798   
72963Acido 12-(7-nitrobenzofurazan-4-ilammino)dodecanoicoMeOH467539   
72964Acido 6-(7-nitrobenzofurazan-4-ilammino)esanoicoMeOH467539   
74758Sale trisodico dell'acido 8-ottadecilossipirene-1,3,6-trisolfonicoH₂O404434   
74875Sale trisodico dell'acido 8-ottanoilossipirene-1,3,6-trisolfonicoH₂O384409Prodotto di reazione460520
75926Oxonol VIMeOH599634   
76275PBFI-AMMeOH369 con Na334525
77490fenantridinaDMSO265415   
792793-fenilumbelliferonepH 3,0338463pH 10,0383472
79760FtalaldeidepH 7,0257 Adduzione tiolico334455
81845Ioduro di propidiopH 7,2482608legato al DNA540608
82648Pirenen-pentano350392   
82660Acido 1-pirenedecanoicoMeOH341377   
82663Acido 1-pirenedodecanoicoMeOH341377   
82657Sale sodico dell'acido 1-pirenesolfonicoMeOH344376   
08520Quin-2   con calcio332493
22620ChininoAcido solforico 0,5 M347448   
22640Sale emisolfato di chinino monoidratoH₂O343453   
22630Cloridrato di chinino diidratoH₂O322450   
83636Acetato di resorufinaDMSO540590Prodotto di reazione571585
83637Butirrato di resorufinaDMSO540590Prodotto di reazione571585
46121Etere etilico della resorufinaMeOH464    
69125Etere metilico della resorufinaMeOH463    
83689Rodamina BAcido EtOH554627   
83697Rodamina 6GMeOH528551   
83694Rodamina 101MeOH565589   
83695Cloruro di rodamina 110MeOH499521   
83701Rodamina 800MeOH528547   
83685Perclorato di estere ottadecilico della rodamina BMeOH554578   
17866Streptavidina-CryptoFluor™ CrimsonpH 7,2585658   
86186Cloruro acido di sulforodamina BH₂O565586   
86470p-terfenileEtOH277    
87917Perclorato di estere etilico della tetrametilrodaminaMeOH549574   
87918Isocianato di tetrametilrodamina, isomeri mistiMeOH543571   
88071meso-tetrafenilporfirinaToluene645651   
43060p-toluensolfonato di N,N,N-trimetil-4-(6-fenil-1,3,5-esatrien-1-il)fenilammonioMeOH355450   
93979UmbelliferoneEtOH al 95%325441   