Merck
HomeSupportCalcolatrici e appConvertitore di unità di volume
Convertitore di unità di volume
Il volume è definito come lo spazio tridimensionale racchiuso da un contorno o occupato da un oggetto. Le formule per calcolare il volume di vari spazi tridimensionali sono le seguenti:
Cubo: a³; dove a è la lunghezza di ciascun lato
Parallelepipedo rettangolo: l × w × h
Sfera: 4/3 π r³
Cilindro: π × r² × h
Cono: 1/3 π × r²
Utilizza il seguente calcolatore per convertire un volume noto in varie unità di misura.
Thousands Separator   