Saggi di migrazione e invasione cellulare
Schema riassuntivo della sezione
- Il saggio a camera di Boyden
- Saggi di migrazione cellulare
- Saggi di invasione cellulare
- Dispositivo per la migrazione microfluidica
- In Vitro Scratch Assay
- ECMProteine
Proteine ECM
- Referenze
La metastasi è il risultato cumulativo di molteplici cambiamenti in le cellule tumorali e il loro microambiente che consente la migrazione e l'invasione cellulare nel tessuto ospite sano. Quando le cellule neoplastiche proliferanti tentano di sfuggire al sito del tumore primario, devono verificarsi l'adesione cellulare locale e l'invasione del tessuto circostante1. Prima di penetrare l'endotelio dei vasi sanguigni e accedere al flusso sanguigno, le cellule tumorali devono invadere i tessuti locali degradando le componenti proteiche della ECM e, infine, attraversare la membrana basale2. Una volta in circolazione, queste cellule possono formare colonie metastatiche in sedi secondarie.
Figura 1.La metastasi tumorale è un processo a più fasi che coinvolge l'adesione delle cellule tumorali, la migrazione delle cellule e l'invasione nei tessuti vicini e nella vascolarizzazione.
Il saggio della camera di Boyden
La tecnica di migrazione cellulare più diffusa è il saggio della camera di Boyden3. Il classico sistema di saggio di migrazione transwell utilizza una camera di plastica cava, sigillata a un'estremità con una membrana porosa. Questa camera è sospesa su un pozzetto più grande che può contenere terreno e/o chemioattrattanti. Le cellule vengono collocate all'interno della camera e lasciate migrare attraverso i pori, fino all'altro lato della membrana. Le cellule migratorie vengono quindi colorate e contate.
Figura 2.Il protocollo del saggio della camera di Boyden. Le cellule vengono fatte migrare attraverso un monostrato di cellule o una miscela di proteine ECM che sono state seminate su un inserto di coltura cellulare a membrana semipermeabile con l'aggiunta di chemioattrattori sotto la membrana. Le cellule migrate possono poi essere quantificate colorando le cellule con coloranti del DNA come la Calceina-AM o i coloranti CyQUANT GR.
Kit di migrazione e invasione cellulare
I test QCM™ di Millipore forniscono un sistema rapido ed efficiente per la determinazione quantitativa di vari fattori sulla migrazione, l'adesione e l'invasione cellulare, tra cui lo screening di agenti farmacologici, la valutazione di integrine, chemioattrattanti o altri agenti di adesione. forniscono un sistema rapido ed efficiente per la determinazione quantitativa di vari fattori sulla migrazione, l'adesione e l'invasione cellulare, tra cui lo screening di agenti farmacologici, la valutazione di integrine, chemioattrattori o altri recettori di adesione responsabili della migrazione cellulare. I kit hanno fornito ai ricercatori risultati coerenti per oltre un decennio e sono stati pubblicati in oltre 4000 pubblicazioni.
Saggi di migrazione cellulare: Consente di quantificare in modo pratico e sensibile la migrazione cellulare in vitro verso un gradiente di concentrazione chimica (chemiotassi) o di proteine ECM (aptotassi).
Saggi di invasione cellulare: Consente di quantificare in modo pratico e sensibile l'invasione in vitro di cellule attraverso una proteina ECM della membrana basale o uno strato di cellule come le cellule endoteliali.
Come selezionare la dimensione dei pori appropriata per le vostre cellule:
- La dimensione dei pori di 3 μm è appropriata per la migrazione di leucociti o linfociti.
- La dimensione dei pori di 5 µm è appropriata per un sottoinsieme di cellule di fibroblasti o cellule tumorali come le cellule NIH-3T3 e MDA-MAB 231. È adatto anche per monociti e macrofagi.
- La dimensione dei pori di 8 μm è adatta alla maggior parte dei tipi di cellule. Questa dimensione dei pori supporta la migrazione ottimale per la maggior parte delle cellule epiteliali e dei fibroblasti. Nota: la dimensione dei pori di 8 μm non è adatta agli esperimenti di migrazione dei linfociti.
Saggi di migrazione cellulare
| Description | Pore Size | Plate Format | ECM Coating | Detection | No. di test | Nr. prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saggi di migrazione cellulare in chemiotassi | 8 µm | 24 pozzetti | Nessuno | Colorimetrico | 24 | ECM508 |
| 24 pozzetti | 24 | ECM509 | ||||
| 96 pozzetti | Fluorometrico | 96 | ECM510 | |||
| 5 µm | 24 pozzetti | Colorimetrico | 24 | ECM506 | ||
| 24 pozzetti | Fluorimetrico | 24 | ECM507 | |||
| 96 pozzetti | Fluorometrico | 96 | ECM512 | |||
| 3µm | 24-well | Colorimetrico | 24 | ECM504 | ||
| 24 pozzetti | Fluorimetrica | 24 | ECM505 | |||
| 96 pozzetti | Fluorimetrico | 96 | ECM515 | |||
| Saggi di migrazione cellulare in aptotassi | 8 µm | 24 pozzetti | Fibronectina | Colorimetrica | 24 | ECM580 |
| 24 pozzetti | Collagene I | Fluorometrico | ECM582 | |||
| 5 µm | 24 pozzetti | Laminina | Colorimetrica | 24 | ECM220 | |
| Fluorimetrico | 24 | ECM221 |
| Description | Pore Size | Plate Format | ECM Coating | Detection | No. di test | Nr. prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saggi di invasione cellulare | 8 µm | 24 pozzetti | ECMatrix™ | Colorimetrico | 12 | ECM550 | |
| 24 pozzetti | Colorimetrico | 24 | ECM554 | ||||
| 96 pozzetti | Colorimetrico | 96 | ECM555 | ||||
| 24 pozzetti | Collagene I | Colorimetrico | 24 | ECM551 | |||
| 24 pozzetti | Fluorometrico | 24 | ECM552 | ||||
| 96 pozzetti | Fluorimetrico | 96 | ECM556 | ||||
| Saggio di migrazione delle cellule endoteliali | 3 µm | 24 pozzetti | Fibronectina | Colorimetrica | 24 | ECM200 | |
| 24 pozzetti | Fluorimetrico | ECM201 | |||||
| Saggi di invasione delle cellule endoteliali | 24 pozzetti | ECMatrix™ | Colorimetrico | 24 | ECM210 | ||
| 24 pozzetti | Fluorimetrico | 24 | ECM211 | ||||
| Migrazione transendoteliale dei leucociti | 3 µm | 24 pozzetti | Fibronectina | Colorimetrica | 24 | ECM557 | |
| Migrazione transendoteliale delle cellule tumorali | 8 µm | 24 pozzetti | Colorimetrico | 24 | ECM558 | ||
| QCM™ Test di degradazione della gelatina degli invadopodi (verde) | NA | NA | FITC-Gelatina* | Fluorimetrico | 32 | ECM670 | |
| QCM™ Invadopodia Gelatin Degradation Assay (Red) | Cy3-Gelatina* | Fluorimetrica | 32 | ECM671 |
Dispositivo di migrazione microfluidica
Millicell® µ-Migration Assay Kit supera i limiti dei tradizionali saggi di migrazione multipozzetto. Il design innovativo del vetrino µ-Migration promuove un gradiente di concentrazione stabile generato dalla diffusione, costantemente lineare e che dura per oltre 48 ore. Realizzato in materiale plastico con elevate qualità ottiche simili a quelle del vetro, il vetrino µ-Migration è stato appositamente progettato per i saggi di microscopia video. A intervalli di tempo specifici, è possibile acquisire immagini dell'area di osservazione, consentendo il monitoraggio in tempo reale e la misurazione quantitativa della migrazione cellulare.
Figura 3.Migrazione cellulare in diretta di cellule HT1080. L'effetto delle concentrazioni di siero (0% o 10%) sulla propensione alla migrazione delle cellule HT1080 sulla superficie rivestita di collagene. I risultati mostrano che la maggior parte delle cellule ha diretto la migrazione verso il gradiente di FCS al 10% (nero).
In Vitro Scratch Assay
Lo scratch assay è un metodo popolare per lo studio della migrazione cellulare4. Tuttavia, la scalabilità di questa tecnica si è dimostrata impegnativa, rendendo difficile l'analisi biochimica degli eventi molecolari che mediano la riparazione delle ferite. Il saggio Cell Comb™ risponde all'esigenza di uno strumento semplice in grado di creare ferite multiple in modo più efficiente.
| Numero prodotto | Descrizione prodotto |
|---|---|
| 17-10191 | Cell Comb™ Scratch Assay |
Figura 4.Utilizzando il saggio CellComb scratch, monostrati di cellule NIH3T3 sono stati graffiati/feriti in una direzione (sinistra) o in due direzioni (destra). Nel corso del tempo, le cellule migranti riempiranno le sezioni graffiate e saranno quantificate con un semplice conteggio delle cellule. Con il saggio di migrazione a graffio è anche possibile eseguire l'imaging di cellule in diretta sulle cellule in migrazione.
Proteine ECM
Le proteine della matrice extracellulare (ECM) sono prodotte a livello intracellulare e successivamente secrete nel mezzo cellulare circostante, regolando attivamente una vasta gamma di funzioni cellulari, tra cui l'adesione, la differenziazione, la proliferazione, la migrazione, l'invasione e la sopravvivenza. Un'utilità primaria delle ECM in coltura in vitro è quella di promuovere l'adesione cellulare mantenendo la vitalità cellulare e massimizzando la proliferazione cellulare per le applicazioni a valle basate sulle cellule.
- Collagene
- Laminina
- Fibronectina
- Vitronectina
- Elastina
- Estratto di membrana basale
Riferimenti