メタセシス反応
オレフィンメタセシスは、炭素-炭素二重結合の開裂と変換によってアルケン(オレフィン)のフラグメントが組みかわる有機反応です。この発見により、科学者たちは有機合成における新たなブレイクスルーを発見することにつながり、高分子化学、創薬化学、天然物合成における新たな進歩への道を開きました。メタセシス反応には大きく分けて3種類あり、低分子有機合成には閉環メタセシスとクロスメタセシスが、重合には開環メタセシスがしばしば用いられます。
注目のカテゴリー
お客様の研究を推進するために必要な基本構成要素を、メルクの有機ビルディングブロックのポートフォリオで見つけてください。アルケン、アルカン、アルキン、アレーン、アレンなど。
複素環ビルディングブロックは、化学者が有機合成のために使用する構造フラグメントグループの中で最も大規模で多様なファミリーです。メルクは複素環ビルディングブロックを網羅した包括的ポートフォリオをお届けします。
オレフィンメタセシス触媒の優れたポートフォリオおよび、Grubbs教授らの監修した豊富な実践的専門知識が集約されたガイドブックをお客様の研究や画期的な合成アイデアの実現にご活用ください。
オレフィンメタセシスの最も一般的な応用例は、非環状ジエンを分子内で反応させて環を形成する閉環メタセシス(RCM)であるといえるでしょう。この方法により、現代の創薬化学でテーマとなっている、sp3-センターを豊富に持つ炭素環およびヘテロ環の構築が可能です。1
クロスメタセシスは、2つのオレフィンを分子間で反応させ、それぞれのオレフィンから置換基を持ったオレフィンを生成させる技術です。優れた官能基互換性に加えて、残留水分や酸素に対する耐性があるため、ルテニウム触媒によるマクロ環化反応は、大きな環(原子数12以上)を調製するための一般的な方法論として広く受け入れられています。2
開環メタセシス重合(ROMP)は、特性の異なるポリマーを設計することができるため、合成を促進する強力な技術的進歩となっています。低コストですぐに利用できる出発物質により、この堅牢な重合法は、大量のポリマー合成に広く利用できます。3
関連資料
- Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
- New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
- オレフィンメタセシス反応は、今や合成手法の中で不可欠の反応であり、数多くの化学骨格をクリーンに構築するための強力なツールです。
- すべて表示 (14)
関連プロトコル
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:jpts@merckgroup.com
電話:03-6756-8245
サポート
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算ツール・アプリ
ウェブツールボックス-分析化学、ライフサイエンス、化学合成および材料科学のためのサイエンスリサーチツールとリソース
- Customer Support Request
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
参考文献
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
![ジクロロ[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン][(トリシクロヘキシルホスホラニル)メチリデン]ルテニウム(II) テトラフルオロボラート 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/123/743/422b558a-fded-4fc0-8b0b-0586be6c6855/640/422b558a-fded-4fc0-8b0b-0586be6c6855.png)
(トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウム(II) Umicore](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/347/315/47b10e48-a567-4d6f-aecf-0ee8785657a5/640/47b10e48-a567-4d6f-aecf-0ee8785657a5.png)
ビス(3-ブロモピリジン)ルテニウム(II)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/261/898/e64eea4e-5a09-4c7d-b400-c43b3517de2a/640/e64eea4e-5a09-4c7d-b400-c43b3517de2a.png)
ルテニウム(II) Umicore](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/125/321/1d5e70e5-7e2a-43c7-970c-5f9d4182f8e3/640/1d5e70e5-7e2a-43c7-970c-5f9d4182f8e3.png)