抗体医薬品製造
抗体薬物複合体(ADC)は、モノクローナル抗体(mAb)を用いて、高活性医薬品成分(HPAPI)を標的細胞に送達する治療薬である。ADCは、安定したリンカーを介してペイロードと結合したモノクローナル抗体(mAb)から構成される。 リンカーは、ペイロードが標的部位に到達するまで抗体に結合した状態を維持し、それによって標的外毒性を最小限に抑えます。承認済みのADCや開発中のADCの多くは様々な癌を標的としていますが、これらの複雑な治療薬は、その他の多様な疾患の治療においても大きな可能性を秘めています。
ADCの製造は複雑であるため、経験豊富なCDMOへの委託は、ADC生産の課題を克服し、リスクを低減し、臨床試験および市場投入までの期間を短縮するための戦略的な決断となり得ます。
CDMOへの委託を検討されている場合でも、高品質な原材料やカスタマイズされた設備を用いて社内体制の強化を図りたい場合でも、当社はプロセスのあらゆる段階においてお客様をサポートいたします。ADC製造のニーズに応える当社の包括的なソリューションについて、ぜひお問い合わせください。
ADCの開発と製造における課題
ADCの開発および製造はmAbよりも複雑であり、高度な技術的専門知識と、作業者の安全を確保するための強固な封じ込め対策が必要となります。通常、HPAPIおよび高分子化合物の開発、リンカー化学、および結合に関する専門知識に加え、ADC製品の純度、均一性、安定性を評価・実証するための分析能力が求められます。さらに、製造施設には通常、作業者が高細胞毒性ペイロードに曝露するリスクを低減するために設計された専用設備が備えられています。
望ましいADC分子の開発を成功させ、安定した生産を行うためには、以下の要因が重要となります:
- 結合:mAbの機能性に影響を与えてはならない。結合方法に応じて、非特異的結合または特異的結合が可能である。
- リンカー設計:患者への投与後のADCの安定性、標的部位でのペイロード放出効率、薬物動態、有効性、および毒性に影響を与える。
- 薬物対抗体比(DAR):mAbに結合するHPAPIまたは薬物分子の望ましい平均数を達成する必要があります。DARが低いとADCの有効性が低下する一方、DARが高いとmAbの構造、安定性、標的結合、および全体的な安全性プロファイルに悪影響を及ぼす可能性があります。
- 効率的な精製:プロセス由来の不純物、残留リンカー、および細胞毒性のあるHPAPIペイロードを確実に除去できるよう最適化されている。
- 一貫性のある精製:所望の治療効果を維持するため、特定のDARにおいてADCの組成に変動が少ないことが求められる。
- 信頼性の高い封じ込め:製造ワークフロー全体を通じて作業者の安全を維持するために不可欠です。シングルユースシステムは、ADC製造を成功させるための柔軟で安全かつ信頼性の高いソリューションを提供します。
- 安定かつ安全な製剤:非経口投与には、高品質な添加剤の選定が必要です。最適な治療効果を得るためには、ADCの安定性、可溶化、および投与性が求められます。
ADC製造プロセス全体を通じて、作業者の安全性を確保し、汚染リスクを低減し、開発からGMP生産に至るまでのシームレスなスケールアップを支援する製品および技術を選択することが極めて重要です。シングルユースシステムは、安全で再現性が高く、スケーラブルなソリューションを提供し、目標とする品質特性を満たす高収率を実現します。サプライヤーからの抽出物および溶出物に関する包括的な文書は、リスク評価を容易にし、成功かつ安全なADC製造への道を加速させます。
ワークフロー
生体結合
HPAPIペイロードまたはペイロード・リンカー複合体試薬は、通常、別々に調製されます。バイオコンジュゲーションを成功させるには、試薬の添加を最適化し、バイオコンジュゲーション反応のモニタリングと制御を行いながら、適切に混合することが重要です。
詳細はこちら:ADC製造:結合
精製
ADCの精製には、クロマトグラフィーおよび/またはタンジェンシャルフローろ過(TFF)が用いられます。その目的は、望ましくないDARを持つ分子、凝集体、残留する未結合のリンカー・ペイロード、反応溶媒などの不要な物質を除去することです。結合されたペイロードは、特に親油性が非常に高い場合、ADCの凝集を促進する可能性があり、精製においてさらなる課題となります。
詳細はこちら:抗体薬物複合体(ADC)の製造:精製
さらなる精製と最終製剤化
不純物を低減し、ADCを製剤用バッファーに置換するために、追加の精製が必要となる場合があります。特にADCは一般的に親油性が高いため、その溶解性を維持することが極めて重要です。バッファー、pH調整剤、界面活性剤、安定化剤、粘度低減賦形剤などの高品質な化学物質を使用することで、効率的な精製と安定した最終製剤の製造が可能になります。
詳細はこちら:生体分子製剤
無菌ろ過
調製済みのADC原薬は、充填前、または外部施設での充填のために出荷する前に、無菌ろ過されます。ADC原薬の無菌性を維持し、毒性の極めて強いHPAPIペイロードから作業者の安全を確保するためには、適切な封じ込め対策が不可欠です。
詳細はこちら:無菌フィルター
塗りつぶし
ADC原薬は、充填前に無菌ろ過されます。適切に設計された最終ろ過・充填装置は、製品のロスを最小限に抑え、ADCの収率を最大化すると同時に、フィルターの完全性試験を可能にし、無菌状態を維持し、作業者の安全に必要な封じ込め性を確保します。
詳細はこちら:最終無菌ろ過および充填
関連記事
- Optimizing ADC Purity and Yield Through Chromatography
Use of Eshmuno® CMX mixed-mode resin presents a significant opportunity to streamline ADC purification, improving process robustness and scalability.
- What is an Antibody-Drug Conjugate?
What antibody drug conjugates are, how bioconjugates work, design considerations and ADC services for ADC manufacturing, including bioconjugation.
- Simplifying Antibody-Drug Conjugate Payload Synthesis Using Payload Intermediates
ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Improving Antibody-drug Conjugate (ADC) Solubility with Hydrophobic Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
その他の記事や手順書を見る
ご用件は何でしょうか
ご質問がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせ
ください。 または、カスタマーサービスチームまでご連絡ください:
メール:custserv@sial.com
またはお電話:+1 (800) 244-1173
その他のサポート
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算ツール・アプリ
ウェブツールボックス-分析化学、ライフサイエンス、化学合成および材料科学のためのサイエンスリサーチツールとリソース
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters