細胞・分子生物学用試水
細胞生物学や分子生物学の手法において、水の純度は極めて重要です。これは、不純物が実験結果や再現性に重大な影響を及ぼす可能性があるためです。
- 細胞培養においては、不純物が細胞の増殖や機能を阻害する可能性があります。
- タンパク質研究においては、水質がタンパク質の構造や酵素活性に影響を与える可能性があります。また、水中の不純物は、タンパク質分析や精製の品質にも影響を及ぼす可能性があります。
- 核酸を扱う際、水中にはしばしばヌクレアーゼが含まれており、DNAやRNAのサンプルを分解し、PCRやその他のゲノム研究技術において誤った結果をもたらす可能性があります。
これらの高感度な技術において、特定の水中の不純物が及ぼす影響を理解することは、実験の信頼性と一貫性を確保するために極めて重要です。以下に、高感度な生物学的用途に最適な水質を選択するための製品と情報をご紹介します。
注目のカテゴリー
Milli-Q®システムは、実験室の研究ニーズ、持続可能性の目標、およびその他の主要な要件に対応するよう設計された、革新的な水処理技術を提供します。
1つの実験室から建物全体に至るまで、Milli-Q® 中央浄水システムは、相互に連携した高性能な装置であり、あらゆる純水ニーズに確実に供給することができます。
お使いの水処理システムに適したカートリッジ、UVランプ、フィルター、ポリッシャーをお探しください。Milli-Q純正消耗品を使用するメリット:水質の保証、持続可能性に配慮した機能(新型ドレインキャップ、水銀フリーランプ)。システムに完璧に適合するよう設計されています。
Milli-Q® 臨床用水システムは、信頼性の高いCLRW品質の水、専門的なサポート、そして簡素化された日常業務により、実験室の稼働率を最大限に高めます。
水質が細胞培養に及ぼす影響
水はあらゆる培養培地の組成において最大の成分であるため、その水質は、信頼性が高く再現性のある手法にとって極めて重要です。不純物は培地の性能に影響を与えたり、pHや色の変化といった異常を引き起こしたり、沈殿物を生じさせたりする可能性があるため、細胞培養培地を調製する際には適切な水質が重要です。 水には、細胞の増殖や機能に影響を及ぼす可能性のある細菌、重金属、内分泌かく乱物質、エンドトキシン(発熱物質)などの物質が含まれていてはなりません。限外ろ過によって精製された超純水を使用することで、これらの汚染物質を確実に除去し、細胞培養実験の信頼性と再現性を確保することができます。
水質がタンパク質研究に与える影響
高純度の水は、タンパク質研究やプロテオミクス研究において極めて重要です。水中の不純物は、タンパク質の折り畳み、安定性、および活性に影響を与える可能性があります。また、ELISA、ウエスタンブロッティング、タンパク質精製法などの技術においても、最適な純度の水を使用することが不可欠です。これらの技術では、不純物が精度を損ない、誤った結論につながる恐れがあるからです。
ゲノミクス研究における水質の影響
PCRやシーケンシングなど、多くのゲノム解析技術が本来備えている感度と特異性のため、極めて高純度の試薬が求められます。ヌクレアーゼは、ごく微量であってもDNAやRNAサンプルを分解し、核酸抽出、PCR、遺伝子編集、シーケンシングなどのプロセスに影響を及ぼす可能性があります。 有機汚染物質(フミン酸、多糖類など)は、核酸の構造を模倣したり、核酸と相互作用したりする可能性があります。一方、一部の金属などの無機汚染物質は、ポリメラーゼや逆転写酵素と相互作用し、PCRに基づく技術の結果を損なう恐れがあります。これらの高感度な技術では、DNA/RNAの分解を防ぎ、結果の信頼性と一貫性を維持するために、ヌクレアーゼフリーの超純水の使用が不可欠です。
関連記事
- Milli-Q®装置から得られる超純水はBPAを含まず、発生学的研究に適しており、内分泌かく乱物質の干渉を最小限に抑えることが示されています。
- 最適な給水システムを決めるための重要な手順高い品質、環境に配慮したテクノロジー、そして省スペースのオプション
- Next-generation sequencing (NGS) revolutionized genomic research, and is now playing a crucial role in the clinical environment.
- Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
- すべて表示 (33)
その他の記事やプロトコルを見る
ご用件について
ご質問がございましたら、カスタマーサポートへのお問い合わせ
フォームよりご連絡ください または、カスタマーサービスチームまでお問い合わせください:
メール:custserv@sial.com
またはお電話:+1 (800) 244-1173
その他のサポート
- ラボ用水ソリューションのサポート
お客様の研究室に最適な給水ソリューションを見極めるため、専門家によるサポートをご利用ください。
- 電卓とアプリ
Web Toolbox - 分析化学、ライフサイエンス、化学合成、材料科学のための科学研究ツールおよびリソース。
- カスタマーサポートへの問い合わせ
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- よくある質問
当社の製品やサービスに関するよくある質問(FAQ)をご覧いただき、よくある質問への回答をご確認ください。
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。