高性能 UHPLC フィッティング MarvelX
特長
- レンチ不要・手締めで高圧対応(19000psi,130MPa,1300bar)
- 小振りなヘッドで狭い隙間にジャストフィット
- フェラル不要で詰まり事故無し
- PEEK素材で吸着低減
- ゼロデッドボリューム
【製品仕様】
| 耐圧 | 常用耐圧:130MPa (最高耐圧:PEEK-160MPa、ステンレススチール-200MPa) |
| 接続方法 | 手締め、初期抵抗から1/8~1/4回転 (0.2Nm) |
| チューブ | フレキシブル316ステンレススチール外径1/32"、先端部分外径1/16" |
| フィッティング | 10-32オネジ付き、316ステンレススチール、取り外し可能 |
| 部材 | PEEK-Lined:PEEK | ステンレススチール:PEEK および316 ステンレススチール |
| 最高使用温度 | 120ºC |