Merck
SPMEの構成
SPMEの構成
SPME は下記の図に示す様にホルダーとファイバーアセンブリーから構成されています。ホルダーはコーティングされたファイバーの保護と、試料の吸着/脱離の為のファイバーの露出をコントロールします。初めてご使用の際は、ホルダーとファイバーアセンブリーの両方をご注文ください。また、用途にあったホルダーを選択してください。
SPME構成
SPMEホルダー
SPME ホルダーには手動(マニュアル)用の1種類とオートサンプラー用の2種類があります。
  • マニュアル用ホルダー
    抽出及びGC への注入操作を手動で行う為のホルダーです。バネの付いたマニュアル用SPMEファイバーアセンブリーを取付け使用します。
  • CTC Combi PAL オートサンプラー用ホルダー
    CTC Combi PAL オートサンプラーに用いるホルダーで、バネの付いていないオートサンプラー用SPMEファイバーアセンブリーを取付け使用します。
  • Varian GC オートサンプラー用ホルダー(HPLC 兼用)
    CTC Combi PAL オートサンプラーに用いるホルダーで、バネの付いていないオートサンプラー用SPMEファイバーアセンブリーを取付け使用します。
SPMEホルダー
品 名CAT.NO.
マニュアル用SPMEホルダー(GC用)57330-U
CTC Combi PAL GC オートサンプラー用SPMEホルダー57347-U
Varian GC オートサンプラー/ HPLC インターフェース用SPMEホルダー57331
SPMEファイバーアセンブリー
SPME ファイバーアセンブリーには7 種類のコーティング相、2 種類のファイバー長さ(1cm と2cm)、2 種類のニードル径(23 ゲージ、24 ゲージ)、マニュアル用とオートサンプラー用、及びファイバーコアーの違い(フューズドシリカ、StableFlex、Metal alloy)があります。目的に応じたSPME ファイバーアセンブリーを選択して下さい。
コーティング相の種類と断面図
ファイバーのコーティング相には単層のPDMS(7um,30um,100um)、Polyacrylate、PEGと、積層のDVB/PDMS、Carboxen/PDMS、DVB/Carboxen/PDMSがあります。
コーティング相の種類と断面図
SPME ファイバーの種類と用途等
ファイバー種類コーディング相膜厚最高
使用
温度
pH用途例(参考)
対象物例分子量例
PDMSポリジメチルシロキサン100μm280℃2-10揮発性化合物60-275
30μm280℃2-11無極性半揮発性化合物80-500
7μm340℃2-11無極性高分子化合物125-600
Polyacrylateポリアクリレート85μm320℃2-11半揮発性化合物80-300
PEGポリエチレングリコール60μm250℃2-9アルコールなどの
極性化合物
40-275
PDMS/DVBジビニルベンゼン分散
ポリジメチルシロキサン
60 or 65μm270℃2-11揮発性化合物
アミン、芳香族ニトロ化合物
50-300
Carboxen™/PDMSCarboxen分散
ポリジメチルシロキサン
75 or 85μm320℃2-11ガス状及び低分子化合物30-225
DVB/CAR/PDMS ※ジビニルベンゼン分散と
Carboxen分散
ポリジメチルシロキサンの2層
50/30μm270℃2-11C3-C20の揮発・
半揮発性化合物 
40-275
Carbopack™ZCaebopackZ15μm340℃2-10ノナン溶液中の
ダイオキシン
-
※ 本製品は2層積層コーティングの為、表面にDVB/PDMS層が剥がれた部分はCAR/PDMSが露出します。捕集傾向が継時的に変化する場合がございます。
SPME ファイバーの識別方法
  • ホルダーの識別: バネのあるのがマニュアルホルダー用です。バネ無しがオートサンプラー用です。
  • ゲージ(針径)の識別: 真鍮部がノッチ型(溝あり)は、23 ゲージ針です。
  • ファイバー種の識別: ブラスチック部のハブ色と形状を下記表に照らし合し判別します。
真鍮部が円筒型; 24 ゲージ(0.57mm φ針外形)
SPMEファイバー
真鍮部がノッチ型; 23 ゲージ(0.65mm φ針外形)
SPME ファイバーの一覧(ファイバーKitは別表)
SPMEマニュアルホルダー用ファイバーアッセンブリー(スプリング付き)
ファイバー種類 膜厚ファイバーコア/
アッセンブリタイプ
入数ハブ形状/
23ゲージ
(0.65mm)
CAT.NO.
24ゲージ
(0.57mm)
CAT.NO.
Carboxen™/Polydimethylsiloxane
75μm Carboxen/PDMSFused Silica/SS3本円筒/黒57344-U57318
85μm Carboxen/PDMSStableflex™/SS3本円筒/空 57334-U
Polydimethylsiloxane(PDMS)  
7μm PDMSFused Silica/SS3本円筒/緑 57302
30μm PDMSFused Silica/SS3本円筒/黄 57308
100μm PDMSFused Silica/SS3本円筒/赤57342-U57300-U
Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene(PDMS/DVB)
60μm PDMS/DVBStableflex™/SS3本ノッチ/茶  
65μm PDMS/DVBFused Silica/SS3本円筒/青57346-U57310-U
65μm PDMS/DVBStableflex™/SS3本円筒/桃 57326-U
Polyacrylate
85μm PolyacrylateFused Silica/SS3本円筒/白 57304
Divinylbenzene/Carboxen™/Polydimethylsiloxane
50/30μm DVB/CAR/PDMS Stableflex™/SS3本円筒/灰 57328-U
50/30μm DVB/CAR/PDMS 2cmStableflex™/SS3本ノッチ/灰 AS用を転用
Polyethylen Glycol(PEG)
60μm PEGMetal alloy/SS3本円筒/紫57355-U 
※ 本製品は2層積層コーティングの為、表面にDVB/PDMS層が剥がれた部分はCAR/PDMSが露出します。捕集傾向が継時的に変化する場合がございます。
SPMEオートサンプラー用ファイバーアッセンブリー(スプリングなし)
ファイバー種類 膜厚ファイバーコア/
アッセンブリタイプ
入数ハブ形状/
23ゲージ
(0.65mm)
CAT.NO.
24ゲージ
(0.57mm)
CAT.NO.
Carboxen™/Polydimethylsiloxane
75μm Carboxen/PDMSFused Silica/SS3本円筒/黒57343-U57319
85μm Carboxen/PDMSStableflex™/SS3本円筒/空57295-U57335-U
Polydimethylsiloxane(PDMS)
7μm PDMSFused Silica/SS3本円筒/緑57291-U57303
30μm PDMSFused Silica/SS3本円筒/黄57289-U57309
100μm PDMSFused Silica/SS3本円筒/赤57341-U57301
Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene(PDMS/DVB)
60μm PDMS/DVBStableflex™/SS3本ノッチ/茶 57317
65μm PDMS/DVBFused Silica/SS3本円筒/青57345-U57311
65μm PDMS/DVBStableflex™/SS3本円筒/桃57293-U57327-U
Polyacrylate
85μm PolyacrylateFused Silica/SS3本円筒/白57294-U57305
Divinylbenzene/Carboxen™/Polydimethylsiloxane
50/30μm DVB/CAR/PDMS ※Stableflex™/SS3本円筒/灰57298-U57329-U
50/30μm DVB/CAR/PDMS ※ 2cmStableflex™/SS3本ノッチ/灰57299-U57348-U
Polyethylen Glycol(PEG)
60μm PEGMetal alloy/SS3本円筒/紫57354-U 
Carbopack-Z
15μm Carbopack-ZMetal alloy/SS3本円筒/銀57946-U 
※ 本製品は2層積層コーティングの為、表面にDVB/PDMS層が剥がれた部分はCAR/PDMSが露出します。捕集傾向が継時的に変化する場合がございます。
SPMEファイバーKit一覧
品 名キット構成(ハブ形状/色)ファイバー
ゲージ
マニュアル用 *1
CAT.NO.
オートサンプラー用 *2
CAT.NO.
StableFlex Fiber
Assortment Kit 
・65 μm PDMS/DVB (円筒/桃)
・50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS(円筒/灰)
・85 μm Carboxen/PDMS (円筒/空)
・85 μm Polyacrylate (円筒/白)
(各1 本、合計4 本)
24G 針57550-U57551-U
23G 針 -57284-U 
Kit 1
(揮発性及び
半揮発性化合物用)
・85 μm Polyacrylate  (円筒/白)
・100 μm PDMS (円筒/赤)
・7 μm PDMS (円筒/緑)
(各1 本、合計3 本)
24G 針5730657307
23G 針 -57285-U
Kit 2
(水中の揮発性及び
半揮発性化合物用)
・85 μm Polyacrylate  (円筒/白)
・65 μm PDMS/DVB (円筒/青)
・75 μm Carboxen/PDMS (円筒/黒)
(各1 本、合計3 本)
24G 針57320-U57321-U
23G 針 -57286-U
Kit 3
(HPLC 分析用)
・85 μm Polyacrylate  (円筒/白)
・60 μm PDMS/DVB (円筒/茶)
・100 μm PDMS (円筒/赤)
(各1 本、合計3 本)
24G 針 -57323-U
Kit 4
(フレーバー、
臭気分析用)
・100 μm PDMS (円筒/赤)
・65 μm PDMS/DVB (円筒/青)
・75 μm Carboxen/PDMS (円筒/黒)
(各1 本、合計3 本)
24G 針57324-U57325-U
23G 針 -57287-U
Kit 5
(フレーバー、
臭気分析用)
・100 μm PDMS (円筒/赤)
・65 μm PDMS/DVB, Stableflex(円筒/桃)
・85 μm Carboxen/PDMS, Stableflex(円筒/空色)
・50/30 μm DVB/CAR/PDMS (円筒/灰)
(各1 本、合計4 本)
23G 針 -57362-U 
*1 マニュアル用ホルダーCAT.NO.57330-Uに使用
*2 オートサンプラー用ホルダーCAT.NO.57331 又は57347-Uに使用
SPME用セプタム
LB-2セプタム
LB-2セプタム
サーモグリーンLB-2セプタム モールドタイプ  インジェクションホール付き
サイズ入数CAT.NO.
9.5 mm5028331-U
25028332-U
11 mm5028336-U
25028338-U
17 mm5029452-U
25029453-U
島津GC注入口用プラグ型 サーモグリーンLB-2セプタム
形状入数CAT.NO.
島津GC注入口用プラグ型1020608
島津GC注入口用プラグ型5020633
Merlinセプタム
Merlinセプタム
Merlin 社製高圧用マイクロシールセプタム  アジレント 5800、5900、6890用
内容CAT.NO.
ナット1個、セプタム2個24814-U
ナット1個、セプタム1個24815-U
交換用セプタム1個24816-U
※オートサンプラーでのご利用は23ゲージ針とMerlinのマイクロシールセプタムの組み合わせが最適です。
SPME用GCインレットライナー
メーカー・機種入数CAT.NO.
アジレント 5800, 5900, 6890用
 78.5(L) × 6.35(OD) × 0.75(ID)
12637501
52637505
252637525
島津製作所 17A, 2010, 2014用
 95(L) × 5(OD) × 0.75(ID)
12633901
52633905
サーモフィッシャー 8000, TRACE
 105(L) × 8(OD) × 0.75(ID)
12876601-U
52876605-U
バリアン用 問い合わせ
バイアル
SPMEオートサンプラー用バイアル
スクリューキャップバイアル
22.5 mm(O.D) × 77.5 mm(h)
入数CAT.NO.
スクリューキャップバイアル(キャップ別) 20 mL透明100SU860097
スクリューキャップバイアル(キャップ別) 20mL褐色100SU860098
上記用セプタム付きスクリューキャップ, マグネチック
PTFE(青)/シリコン(白), 18mm Φ, 硬度;60shore A
100SU860103
>クリンプトップキャップバイアル
22.5 mm(O.D) × 75.5 mm(h)
入数CAT.NO.
クリンプトップバイアル 20 mL(キャップ別) 透明丸底タイプ100SU860104
上記用セプタム付きクリンプキャップ, マグネチック, 金色 8mm穴
PTFE(青)/シリコン(白), 1.5mm 厚, 20mm Φ, 硬度;60shore A
100SU860053