※カスタムペプチドをご注文の方ははじめにテクニカルサービスへお問合せください。
(TEL:03-6756-8260、Email: customjp.ts@merckgroup.com)
※ご注文の際は事前にログインしていただくとスムーズです
一般にµmol で表示される合成スケールは、合成カラムの大きさを示しており、実際に納品される量ではありません。合成されたオリゴは、固相サポートからの切り出し・精製・OD測定の過程でロスが生じるため、実際にはスタート時の量よりも低いものになります。そのため、一般にはお手元にお届けするオリゴの最低保証収量はOD260で表されます。各合成スケールの保証収量については各製品Webページをご覧ください。
乾燥出荷オリゴDNAは乾燥の過程で透明なフィルム状になり、目視しづらい場合がありますので、開封前は必ず、数秒間遠心を行ってください。
適切なBufferで、ラベルのnmolを参考に溶解してください。 例えば、10 nmolと記載のあるサンプルチューブの場合、100 μM(=100 pmol/mL)に溶解される際には、nmol x 10倍量のμlのBufferで溶解されますと、100 μMの濃度になります。技術情報 「オリゴヌクレオチドの取扱い」もご参照下さい。
修飾の種類にもよりますが、5’末端、3’末端の修飾を各種取り揃えております。詳細は蛍光・その他の修飾オリゴをご覧ください。その他、配列内部への蛍光修飾、特殊塩基の合成、RNAとDNAのキメラ合成なども承っております。genosysjp.order@merckgroup.comまでご相談ください。
化学合成した未標識オリゴは通常 5'・3'.末端ともに-OHの状態です。
通常のオリゴ合成サービスでは 120 merまでが可能ですが、ロングオリゴ合成サービスでは180 merまでの合成に対応しています。しかし、長鎖のオリゴDNAは合成・精製効率が、塩基配列組成によって大きく依存するため、180 merを超える配列については、予め配列を確認させていただき合成可否を判断しております。詳しくはcustomjp.ts@merckgroup.comまでお問い合わせください。
乾燥状態であればまったく問題ありません。ただし、標識オリゴは標識物の安定性によります。また、溶解済みのオリゴの場合は、溶解した溶液に依存します。詳細はこちらをご参照ください。
リアルタイムPCR用両末端修飾プローブ (Dual Labeled Probe)&プライマーのセットデザインおよびその他プライマーのデザインも承っております。詳しくはcustomjp.ts@merckgroup.comまでお問い合わせください。
Wobble (混合塩基)配列はその種類、程度によっては強い立体構造を形成する場合があります。これらを 高純度精製してしまうと目的配列を失う危険性があるためお勧めしておりません。よって、混合塩基配列の場合は 脱塩精製若しくはカートリッジ精製をお勧めしております。
シグマ アルドリッチ ジャパンは長年の経験と最新の知見をもとに、さまざまな専門分野の研究者お一人お一人のご要望にもきめ細かに対応いたします。カタログにない仕様につきましても弊社カスタム製品窓口まで是非一度ご相談ください。
① 「新規登録」をクリックし、ご登録を進めてください。
② 登録完了するとログインした状態となりますので、すぐにご注文希望の方はそのままご利用いただけます。
(ログアウトされた場合は、こちらから再度ログインください)
③対象製品の一覧等を参考に、ご希望の製品の注文ページにお進みください
※Web注文は19時までにご注文下さい。以降は、翌営業日の受注扱いとさせていただきます。
※カスタム品の返品・キャンセルは不可となります。
※カタログ品は販売店へご注文下さい。
※初回のご注文時のみ、販売店によるご注文内容の承認手続きがございます。
※詳しい注文方法はWebオーダーマニュアルをご覧ください(一覧表参照)。
※対応状況により、納期に影響が出る場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・ログイン・・・アカウント登録済みの方はこちら
ログインエラーが起こった場合はこちらまでお問い合わせください。
・新規登録・・・初めてご注文(未登録)の方はこちら
※2021年6月4日以前のご登録情報は、パスワードの再設定が必要となります。
こちらからご対応ください。
ご記入済みメール用オーダーフォーム(一覧表参照)をgenosysjp.order@merckgroup.comへご送付ください。
※メール注文は、15時までにご注文ください。以降は、翌営業日の受注扱いとさせていただきます。
※カタログ品は販売店へご注文下さい。
※カスタム品の返品・キャンセルは不可となります。
Webリニューアルに伴い、カスタム製品オーダー時にログインする際のパスワードにつきまして再設定をお願いします。
テクニカルサービス(技術的なお問い合わせ)
Tel:03-6756-8260
Mail:customjp.ts@merckgroup.com
カスタマーサービス(ご注文・納期について)
Tel:03-6756-8270
Mail:genosysjp.order@merckgroup.com