カスタムポリクローナル抗体キャンペーン
お客様が必要なサービス内容に合わせて、複数プランから選択できます!
『抗原タンパク質がないと作れないんでしょ?』『この作業だけ頼みたいんだけど…』『免疫スケジュールにこだわりたい!』『動物福祉に配慮した環境で作成してほしい』など、初めての方から経験豊富な方まで、ご希望条件でお得に受託抗体サービスを利用するチャンスです。
新サービス!ポリクローナル抗体作製28日法
株式会社ホクドーと提携し、同社独自の免疫手法により免疫期間28日でも従来法と同等以上の力価を持つ抗体の作製サービスを提供しています。
キャンペーン期間:2025年10月1日(水)~12月26日(金)
※ポリクローナル抗体作製28日法を除く(~10月31日(金)受注分まで)
対象製品
| サービス | 希望販売価格 | キャンペーン 希望販売価格 | 免疫動物 | 抗原配列デザイン *¹ | 抗原ペプチド合成 *² | ELISA 抗体価測定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンプル抗体 | ¥98,000 | ¥83,000*³ | SPFウサギ1羽 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シンプル抗体・ELISAなし (抗体価保証なし) | ¥76,000 | ¥65,000*³ | 〇 | 〇 | ||
| シンプル抗体抗原持ち込み (抗体価保証なし) | ¥88,000 | ¥60,000*³ | ー | ー | 〇 | |
| シンプル抗体抗原持ち込み・ELISAなし (抗体価保証なし) | ¥42,000 | ¥39,000*³ | ー | ー | ー | |
| サービス | 希望販売価格 | キャンペーン 希望販売価格 | 免疫動物 | 免疫 | ELISA 抗体価測定 | |
| フレキシブルウサギ49日 | ¥115,000 | ¥78,000 | ウサギ1羽 ※ウサギ以外も対応可能 | 〇 ※6回 | 〇 | |
| フレキシブルウサギ77日 | ¥135,000 | ¥88,000 | 〇 ※6回 | 〇 | ||
| サービス | 希望販売価格 | キャンペーン 希望販売価格*⁴ | 免疫動物 | 免疫 | ELISA 抗体価測定 | |
| ポリクローナル抗体作製28日法 (抗原ペプチド合成込み) | ¥255,000 | ¥204,000 | ウサギ1羽 | 〇 ※2回 | 〇 | |
| ポリクローナル抗体作製28日法 (抗原ペプチド合成なし) | ¥197,000 | ¥146,000 | ー | |||
仕様
| シンプル抗体サービス仕様一覧 | |
|---|---|
| 抗原 *オプション *¹ | 合成ペプチド(Cys+19残基) |
| キャリアタンパク質 *オプション | KLH(Keyhole Limpet Hemocyanin) |
| 免疫動物 | ウサギ(SPF※ グレードの飼育) |
| 免疫施設 | 国内免疫施設 |
| 免疫回数 | 4回 |
| 免疫日数 | 56日 |
| 抗体価測定法 *オプション | ELISA法 |
| 納品物 | 合成抗原ペプチド *オプション |
| 免疫前血清(~5 mL) | |
| 最終採血由来抗血清(~40 mL) | |
| 作業報告書(ELISA法による抗体価測定結果を含む)*オプション | |
| 抗体価保証 *オプション | 抗血清(希釈倍率1:4000)に対するELISA測定でO.D. ≦ 0.2の場合、無償 *² |
| フレキシブル抗体サービス仕様一覧 | |
|---|---|
| 免疫スケジュール | 49日免疫、77日免疫を基本としてご自由に調整可能 |
| 中間採血時の力価を評価した後、日程変更も可能(有償) | |
| 免疫動物 | ウサギ |
| 動物数 | 1羽 |
| 免疫回数 | 49日免疫:4~6回、77日免疫:6回 |
| ELISA | 中間日と最終日の血清を用いて弊社にて ELISA を実施、測定結果は逐次ご報告 |
| ポリクローナル抗体作製サービス 28日法 仕様一覧 | |
|---|---|
| ペプチド抗原*1 | 免疫間作用 5mg/羽以上、ELISA測定用 0.1mg |
| タンパク質抗原*2 | 免疫間作用およびELISA測定用 1mg/羽 |
| 免疫動物 | ウサギ |
| 免疫施設 | 国内免疫施設 |
| 免疫回数 | 2回 |
| 免疫日数 | 28日 |
| 抗体価測定法 | ELISA法 |
| 納品物 | 合成抗原ペプチド *オプション |
| 免疫前血清(~1.5 mL) | |
| 最終採血由来抗血清(約50 mL) | |
| 作業報告書(ELISA法による抗体価測定結果を含む)*オプション | |
| 抗体価保証 | 抗血清(希釈倍率1:6400)に対するELISA測定でO.D. ≦ 1の場合、2回の追加免疫を無料実施 |
注文方法
下記よりお問合せ下さい。
ご不明点はメールにてお問合せください。
E-mail : [email protected]
Tel:03-6756-8260
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※本キャンペーン期間中の購入価格は、お取り扱い販売店とお客様間の売買契約に準じます。実価格はお取り扱い販売店へお問い合わせください。
※キャンペーン期間中に希望販売価格(税別)が予告なく変更される場合があります。その際には、変更後の希望販売価格(税別)へ割引率が適用されます。