Merck
ホームCRISPR・shRNA・ZFN製品の概要とご注文方法
CRISPR・shRNA・ZFN製品の概要とご注文方法
ヒト、マウス用CRISPR(ノックアウト、抑制、亢進)
植物、大腸菌用CRISPRn
CRISPRn(ノックアウト)
目的遺伝子をノックアウトするために必要なgRNA、Casタンパク質とライブラリー製品について紹介します。
Sanger gRNA
  • 共同開発先のSanger研究所とSNP回避等を含むデザインとなっております1
  • フォーマットは大腸菌グリセロールストック、プラスミドDNA、レンチウイルスの3種類からお選びいただけます。
  • gRNAタイプになります。
  • ベクターにはBFP、PiggyBac™ siteが搭載されております(ベクターマップ)。
詳しくはフライヤーをご覧ください。
MISSION™ gRNA
  • 先行論文に基づいた弊社独自のアルゴリズムでデザインしております2,3,4,5
  • フォーマットはプラスミドDNA、レンチウイルスと合成オリゴからお選びいただけます。
  • 合成オリゴは現在国内販売を中止しております。
  • gRNAもしくはCas9 + gRNA(All-in-one)の2タイプがございます。
  • ベクターは様々なラインアップからお選びいただけます(ベクターマップ)。
詳しくはカタログをご覧ください。
参考論文
  1. Metzakopian et al, Enhancing the genome editing toolbox: genome wide CRISPR arrayed libraries, Scientific Reports, 2017
  2. Mali et al, RNA-guided human genome engineering via Cas9, Science, 2013
  3. Doench et al., Optimized sgRNA design to maximize activity and minimize off-target effects of CRISPR-Cas9, Nature biotech, 2016
  4. Hsu et al., DNA targeting specificity of RNA-guided Cas9 nucleases, Nature biotech, 2013
  5. Langmead et al., Ultrafast and memory-efficient alignment of short DNA sequences to the human genome. Genome Biology, 2009
製品情報・注文方法
製品製品情報クローン検索ご注文方法送付先
SNP回避ならこれ!
Sanger gRNAベクター
製品情報・納期・価格検索サイト注文マニュアル
専用注文用紙
sigma_order@merckgroup.com
追加で必要ならこれ!
MISSION™ gRNAベクター
製品情報・納期・価格検索サイト注文マニュアル
専用注文用紙
sigma_order@merckgroup.com
合成オリゴは現在国内販売を中止
MISSION™ gRNA合成オリゴ
製品情報・納期・価格検索・注文サイト注文マニュアル
Web注文
genosysjp.order@merckgroup.com
カスタム gRNAベクター--お見積依頼用紙**jpts@merckgroup.com
合成オリゴは現在国内販売を中止
カスタムgRNA合成オリゴ
-入力・注文サイト注文マニュアル
Web注文
genosysjp.order@merckgroup.com
tracrRNA製品番号:TRACRRNA05N-カタログ番号を
販売代理店様に
お伝えください。
お問合わせフォーム
Modified tracrRNA製品番号:TRACRRNAMOD-
**カスタムgRNAベクターご注文方法
お見積依頼用紙にて必要事項を記載ください。
1-6の項目は必須、7-9については使用目的により、いずれかにご記入ください。また、10以降はオプション項目(別料金)となります。
Sanger gRNA ベクター 通常納期・希望販売価格
フォーマット製品番号通常納期希望販売価格内容等
1-4個の場合5-24個の場合25個以上
大腸菌グリセロールストックSANGERG2-3週間¥13,000¥10,000¥8,000容量:50 μL
プラスミドDNASANGERD4-5週間¥27,000¥22,000¥15,000容量:1 μg(20 ng/μL)
レンチウイルスパーティクルSANGERV6-7週間¥38,000¥30,000¥24,000容量:200 μL、ウイルス量:>1 x 106 VP/mL
Cas9 タンパク質
  • 野生型Cas9以外にも、同等の活性を維持しつつ特異性を向上させたCas9 PlusとCas9 Plusよりさらに活性を高めたPURedit™ Cas9があります。
ラインナップタンパク質mRNAプラスミド
DNA
レンチウイルス作成用プラスミドDNAレンチウイルス
なしBlaHygNeoZeoなしBlaHygNeo
編集効率が低い時に!
PURedit® Cas9
-----------
特異性を上げたい時に!
Cas9 Plus
-----------
初めての実験に!
野生型 Cas9
--
野生型 Cas9-GFP---------
野生型 Cas9-2A-GFP-----------
野生型 Cas9-RFP----------
野生型 Cas9-2A-RFP-----------
Bla: Blasticidin, Hyg: Hygromycin, Neo: Neomycin, Zeo: Zeocin
ヒト用CRISPR ノックアウト ライブラリー
  • 製品選定や詳しいご説明をご希望の場合は、お問合わせフォームまでご連絡ください。
    専門スタッフが、お客様の研究目的や条件に最適なCRISPRライブラリーの選定をサポートいたします。
    スクリーニングの進め方など技術的なご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
アレイ型ライブラリー
名前フォーマットタイプ選択
マーカー
遺伝子数総クローン数容量ウイルス量製品番号
SangerレンチウイルスgRNABFP, Puro〜17,000〜34,00010 μL>1 x 106 VP/mLHSANGERV
大腸菌グリセロールストック50 μL-HSANGERG
Puro: Puromycin
プール型レンチウイルス ライブラリー
名前タイプ選択
マーカー
遺伝子数総クローン数サブプール数容量ウイルス量製品番号
Gecko2gRNAPuro~19,000〜124,0002サブプール
あたり8 x 25 μL
>5 x 108 VP/mLHGECKO2G
gRNA + Cas9HGECKO2A
BrunellogRNABFP, Puro~19,100〜76,4411サブプール
あたり5 x 200 μL
>5 x 108 VP/mLPCRISPR007
TorontogRNABFP, Puro~18,000〜71,0001サブプール
あたり5 x 200 μL
>5 x 108 VP/mLPCRISPR008
Puro: Puromycin
マウス用CRISPR ノックアウト ライブラリー
アレイ型ライブラリー
名前フォーマットタイプ選択
マーカー
遺伝子数総クローン数容量ウイルス量製品番号
SangerレンチウイルスgRNABFP, Puro〜20,000〜40,00010 μL>1 x 106 VP/mLMSANGERV
大腸菌グリセロールストック50 μL-MSANGERG
Puro: Puromycin
プール型レンチウイルス ライブラリー
名前タイプ選択
マーカー
遺伝子数総クローン数サブプール数容量ウイルス量製品番号
Gecko2gRNAPuro~19,000〜124,0002サブプールあたり
8 x 25 μL
>5 x 108 VP/mLMGECKO2G
gRNA + Cas9MGECKO2A
BriegRNABFP, Puro~19,600〜79,6001サブプールあたり
5 x 200 μL
>5 x 108 VP/mLPCRISPR004
Puro: Puromycin
植物用CRISPR
  • All-in-oneタイプ(gRNA + Cas9)のプラスミドDNAになります。
  • 単子葉植物または双子葉植物での発現に最適化されているベクターラインナップからお選びいただけます。
  • デザインサイトでお選びいただいたgRNAまたはご希望のgRNAでのご注文が可能です。
  • On-demand Webinar:Genome Editing Plants(英語)
製品情報・注文方法
製品製品情報デザインサイトご注文方法送付先
植物用gRNAベクター製品番号:CRISPRPLDデザインサイトデザイン・注文マニュアル
専用注文用紙
sigma_order@merckgroup.com
通常納期・希望販売価格
フォーマット製品番号通常納期希望販売価格内容等
1-4個の場合5-24個の場合25個以上
プラスミドDNACRISPRPLD5-6週間¥63,000¥55,000¥45,000容量:1 μg(20 ng/μL)
関連製品
製品名フォーマット容量製品番号ご注文方法
GUS GAPDH Reporter Control for MonocotsプラスミドDNA50 μL(1 μg)CRISPRPL01カタログ番号を販売代理店様にお伝えください。
GUS GAPDH Reporter Control for DicotsCRISPRPL02
大腸菌用CRISPR
製品情報・注文方法
製品製品情報デザインサイトご注文方法送付先
大腸菌用gRNAベクター製品番号:CRISPRBACDデザインサイトデザイン・注文マニュアル
専用注文用紙
sigma_order@merckgroup.com
通常納期・希望販売価格
フォーマット製品番号通常納期希望販売価格内容等
1-4個の場合5-24個の場合25個以上
プラスミドDNACRISPRBACD5-6週間¥63,000¥55,000¥45,000容量:1 μg(20 ng/μL)
関連製品
製品名フォーマット容量製品番号ご注文方法
LacZ Positive ControlプラスミドDNA50 μL(1 μg)CRISPR30カタログ番号を販売代理店様にお伝えください。
Non-Target Negative ControlCRISPR31
Cas9 Lambda RedCAS9BAC1P
CRISPRi ツール
目的遺伝子の発現を抑制するために必要なgRNA、Casタンパク質とライブラリー製品について紹介します。
CRISPRiでは、Cas9に点変異を導入しヌクレアーゼ活性を欠失させたdCas9と、転写抑制因子であるKRABドメインを融合させたKRAB-dCas9を使用します。
gRNAによって目的遺伝子の転写開始地点近傍にリクルートされたKRAB-dCas9のKRABドメインが作用し、RNA ポリメラーゼをブロックすることで遺伝子発現を抑制します。
CRISPRi ツール
CRISPRi gRNA ベクター
  • フォーマットはプラスミドDNAとレンチウイルスの2種類からお選びいただけます。
  • ヒトgRNAのベクターはLV17になります。マウスgRNAのベクターはLV27になります。
  • KRAB-dCas9については関連製品をご覧ください。
製品情報・注文方法
製品製品情報クローン検索ご注文方法送付先
CRISPRi gRNAベクターCRISPRi・CRISPRa遺伝子スクリーニング検索サイト注文マニュアル
専用注文用紙
sigma_order@merckgroup.com
通常納期・希望販売価格
フォーマット製品番号通常納期希望販売価格内容等
1-4個の場合5-24個の場合25個以上
プラスミドDNACRISPRD5-6週間¥63,000¥55,000¥45,000容量:1 μg(20 ng/μL)
レンチウイルスパーティクルCRISPRV7-8週間¥78,000¥65,000¥50,000容量:200 μL、ウイルス量:>1 x 106 VP/mL
関連製品
製品名フォーマット構成品(選択マーカー)容量ウイルス量製品番号
CRISPRi Control and Effector KitレンチウイルスKRAB-dCas9(Blas)
RAB1A Control(Puro)
Nontargeting Control(Puro)
各4 x 50 μL各>5 x 105 VP/mLCRISPRICON
Bla: Blastcidin, Puro: Puromycin
ヒト用CRISPRi プール型レンチウイルス ライブラリー
名前選択
マーカー
タイプ遺伝子数クローン数サブプール数容量ウイルス量製品番号
DolcettoBFP, PurogRNA〜18,900〜115,0002サブプール
あたり
5 x 200 μL
>5 x 108 VP/mLPCRISPR003
Whole Genome &
Long Non Coding
gRNA+
dCas9-KRAB
〜18,900〜258,00017サブプール
あたり
4 x 50 μL
>5 x 108 VP/mLCRISPRILIB
Puro: Puromycin
CRISPRa SAM(Synergistic Activation Mediator)
目的遺伝子の発現を亢進するために必要なgRNA、Casタンパク質とライブラリー製品について紹介します。
CRISPRaでは、dCas9にウイルス由来の転写活性化因子VP64を融合させたdCas9-VP64と、MS2-p65-HSF1活性化ドメインの2つの活性エフェクターを利用します。
gRNAにはMS2 RNAアプタマーが含まれているため、 アプタマーを介してリクルートされたMS2-p65-HSF1活性化ドメインが近傍のVP64と相乗的に遺伝子発現を亢進します。
CRISPRa SAM(Synergistic Activation Mediator)
Gene Activation in HEK293 Cells
SAM CRISPRa Outperforms Other CRISPRa Systems.Activation of Ascl1 and Neurog2 in HEK293 cells. Cells were transfected with one sgRNA per target and four different dCas9 versions. qRT-PCR normalized to Gapdh, fold change relative to dCas9:VP160. In both targets the SAM system increases gene activation significantly more than other systems. Adapted from Yang et al.
CRISPRa SAM gRNAベクター
  • フォーマットはプラスミドDNAとレンチウイルスの2種類からお選びいただけます。
  • ヒト用とマウス用がございます。
  • ベクターはLV06(Puromycin)またはLV07(Zeocin)になります。
  • dCas9-VP64とMS2-P65-HSF1については関連製品をご覧ください。
製品情報・注文方法
製品製品情報クローン検索ご注文方法送付先
CRISPRa gRNAベクターCRISPRi・CRISPRa遺伝子スクリーニング検索サイト注文マニュアル
専用注文用紙
sigma_order@merckgroup.com
通常納期・希望販売価格
フォーマット製品番号通常納期希望販売価格内容等
1-4個の場合5-24個の場合25個以上
プラスミドDNACRISPRD5-6週間¥63,000¥55,000¥45,000容量:1 μg(20 ng/μL)
レンチウイルスパーティクルCRISPRV7-8週間¥78,000¥65,000¥50,000容量:200 μL、ウイルス量:>1 x 106 VP/mL
関連製品
製品名フォーマット構成品
(選択マーカー)
容量ウイルス量製品番号
SAM CRISPRa Helper Construct KitレンチウイルスdCas9-VP64(Bla)
MS2-P65-HSF1(Hyg)
各8 x 25 μL>1 x 106 VP/mLSAMHELPERV
プラスミドDNA各20 μL(500 ng/μL, 10 ug)-SAMHELPERP
dCas9-VP64-Blasticidin SAM
CRISPRa Helper Construct
レンチウイルスdCas9-VP64(Bla)8 x 25 μL>1 x 106 VP/mLSAMVP64BSTV
プラスミドDNA20 μL(500 ng/μL, 10 ug)-SAMVP64BST
MS2-P65-HSF1-Hygromycin SAM
CRISPRa Helper Construct
レンチウイルスMS2-P65-HSF1(Hyg)8 x 25 μL>1 x 106 VP/mLSAMMS2HYGV
プラスミドDNA20 μL(500 ng/μL, 10 ug)-SAMMS2HYG
Bla: Blasticidin, Hyg: Hygromycin,
ヒト用CRISPRa SAM プール型レンチウイルス ライブラリー
名前タイプ選択
マーカー
遺伝子数クローン数サブプール数容量ウイルス量製品番号
SAMgRNA + dCas9 + EffectorPuro〜19,000〜70,0003サブプール
あたり 8 x 25 μL
>5 x 108 VP/mLHSAMPURO
ZeoHSAMZEO
CalabrasegRNAPuro〜18,800〜113,2002サブプール
あたり 5 x 200 μL
>5 x 108 VP/mLPCRISPR001
Puro: Puromycin, Zeo: Zeocin
マウス用CRISPRa SAM プール型レンチウイルス ライブラリー
名前タイプ選択
マーカー
遺伝子数クローン数サブプール数容量ウイルス量製品番号
SAMgRNA + dCas9 + EffectorPuro〜19,000〜70,0003サブプール
あたり 8 x 25 μL
>5 x 108 VP/mLMSAMPURO
ZeoMSAMZEO
CapranogRNAPuro〜22,000〜134,0002サブプール
あたり 5 x 200 μL
>5 x 108 VP/mLPCRISPR002
Puro: Puromycin, Zeo: Zeocin
FAQ
  • shRNA全般に関するFAQはこちらです。
  • shRNA製品のベクターマップとベクター配列はこちらです。
  • CRISPR製品のベクターマップとベクター配列はこちらです。
お問い合わせ・サポート
技術・製品に関するお問い合わせはテクニカルサービスへ
お問合わせフォーム
Eメールアドレス: jpts@merckgroup.com
電話番号: 03-6756-8245(受付時間: 平日 9:00 - 17:00)
注文・納期に関するお問い合わせはカスタマーサービスへ
お問合わせフォーム
電話番号: 03-6756-8275(受付時間: 平日 9:00 - 17:00)
掲載価格は希望販売価格(税別)になります。
実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
記載内容は2025年12月時点の情報です。