Look Closer at Your Data
ワークフローを最適化するxMAP® INTELLIFLEXシステム
Luminex® xMAP® INTELLIFLEXシステムは、xMAP®プラットフォームの新製品です。xMAP® INTELLIFLEXシステムは、実績のあるxMAP®テクノロジーと最新の機能を組み合わせたマルチプレックスプラットフォームです。フローサイトメトリーベースのコンパクトなボディで、アッセイのパフォーマンスを向上し、アッセイ開発を促進します。xMAP® INTELLIFLEXシステムにより、迅速に信頼性の高い結果が得られます。
イムノアッセイ研究の最新情報と新製品情報をお届けするニュースレター「Analyte Update」にご登録ください。または、「Analyte Quarterly」で最新のイムノアッセイ製品をご覧ください。
実績のある性能と最新の機能を組み合わせたLuminex<sup>®</sup> xMAP<sup>®</sup> INTELLIFLEXシステム
xMAP® INTELLIFLEXシステム
新しいxMAP® INTELLIFLEXシステムによるxMAP®ワークフローの利点
  • 豊富なアッセイポートフォリオMILLIPLEX®マルチプレックスアッセイとxMAP®テクノロジーでさまざまなアプリケーションに対応。最も種類が豊富な市販キットとカスタマイズ可能なアッセイから選択可能。
  • 広いダイナミックレンジ – xMAP®プラットフォームの中で最も広いダイナミックレンジを実現。レンジ外の値による再試験を回避。
  • コンパクト設計 – 内臓PCとタッチスクリーンのユーザーインターフェースを備えた、コンパクト・省スペース設計。
  • 使いやすくフレキシブルなソフトウェア – 素早いセットアップ、ワークフローの最適化、パフォーマンス情報の収集、一般的な解析ツールへのデータのエクスポートが可能。
  • 簡単な解析Belysa® Immunoassay Curve Fitting softwareによって、標準曲線の最適化と比較、ルールに基づくデータのフラグ付け、プレート内またはプレート間のデータの整合性および再現性の確認が可能。
xMAP® INTELLIFLEXシステムに関する資料請求