Merck
TEER測定のためのより優れた手法
Millicell® ERS 3.0デジタル電圧抵抗計
TEER測定の手法が改善
より直感的で使いやすくなったことで、Millicell® ERS 3.0のデータ収集が効率化されました。自立型ウェル内プローブの使用により、より安定した測定値が得られます。装置上での電圧または抵抗データのリアルタイム記録が、結果の追跡を可能にします。
クラウドベースアプリケーションの使用により、ウェル間および実験間の分析が容易に行えます。低ノイズ、高分解能、および高精度の一貫した測定値が得られます。Millicell® ERS 3.0を使用して、経上皮電気抵抗実験を最適化してください。 
新しいTEER測定体験
Millicell® ERS 3.0は、データ収集を簡素化して分析を強化するための機能を提供します。
  • 直感的に操作できるタッチスクリーンディスプレイ
  • 人間工学的な自立型ウェル内プローブ
  • 装置上でのデータログ記録とバックグラウンド除去
  • イーサネットまたはUSBドライブ経由で結果をエクスポートする、またはクラウドにアップロードするためのオプション
  • ベンチ上やフード内での使用に対応した、コード接続またはバッテリパックによる電源供給
  • 調整可能な電極は、96ウェルフォーマット対応のアクセサリプローブにより6、12、および24ウェルフォーマットに適合
  • 培地温度を測定および記録する内蔵型センサー
  • クラウドベースアプリケーションの追加により、簡便な下流分析とデータ保管を実現
  • 抵抗の範囲は0~100 kΩ、分解能は1 Ω
お問い合わせはこちら
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
1ランク上のTEERへ
Millicell® ERS-2をご使用ですか?装置をアップグレードするよい時期かもしれません。Millicell® ERS装置アップグレードプログラムの詳細をご覧ください。(日本未対応)
Millicell® ERS-2 電圧抵抗計Millicell® ERS 3.0 デジタル電圧抵抗計
抵抗および電圧記録
温度測定
タッチスクリーンディスプレイ
人間工学的な自立型プローブ
装置上でのデータ保存
自動バックグラウンド除去
クラウドベースデータ保存
クラウドベース解析
USBドライブへのデータエクスポート
ワークフローを最適化
ピンセットを使用してMillicell<sup>®</sup>ハンギングセルカルチャーインサートを扱っている写真
セルカルチャーインサートへの播種
Millicell®細胞培養インサートに細胞を播種します。細胞層の、自然で生物学的に関連のある多次元的な成長をin vitroで促進します。
    24ウェルフォーマットのハンギングセルカルチャーインサートのプレートをプラットフォームに載せたMillicell<sup>®</sup> DCIデジタルセルイメージャーで、コンフルエンシーと細胞数を測定している写真
    Millicell® DCIデジタルセルイメージャーにより、コンフルエンシー、細胞数、形態などの一般的な細胞培養パラメータをすばやく客観的に容器内評価できます。 
      24ウェルMillicell<sup>®</sup> ハンギングセルカルチャーインサートを用いたMillicell<sup>®</sup> ERS 3.0デジタル電圧抵抗計によるTEER測定の写真
      Millicell® ERS 3.0へ移動して、迅速で信頼性の高いTEER測定データを取得します。クラウド内の実験データは、どこにいても解析できます。メルクのConnected Lab Instrumentsが接続性をサポートし、セルヘルス、単分子層構造、およびバリア形成の全体的な視野を広げて解析を改善します。
        Millicell<sup>®</sup> クラウド機能を使用してデータを解析している写真
        Millicell®クラウド内の実験データは、どこにいても解析できます。 
          Millicell® ERS3.0に関する資料請求
          詳細情報や見積依頼については、以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
          「*」は必須項目です。
          関連技術資料
          • Millicell® Cell Culture Inserts & Plates
            Millicell®セルカルチャーインサートとプレート、チャンバースライドおよび多層式セルカルチャーフラスコは、in vivoに似た環境で効率よく細胞を培養し、生物学的関連性のある結果を得るために設計されました。お客様のアプリケーションに合わせて、インサートをハンギングタイプ(吊下型)とスタンディングタイプ(自立型)からお選びください。