Merck
ホームmilliplexMILLIPLEX® ウシ サイトカイン/ ケモカインパネル
MILLIPLEX® ウシ サイトカイン/ ケモカインパネル
Bovine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel 1(カタログ番号 BCYT1-33K/BCYT1-33K-PX15
For serum/plasma/cell and tissue culture supernatant
アナライト
Stimulation of Bovine PBMCs
ウシPBMC(BioIVT, Hicksville, NY)を LPS もしくは Concanavalin A で48時間処理し、上清をサンプルとして回収。サンプルをMILLIPLEX® ウシ サイトカイン/ ケモカインパネル (BCYT1-33K/BCYT1-33K-PX15)で定量しました。
(n=3, mean±SEM)
*これらのサンプルのスタンダードカーブにおいては saturation が見られます。
キット性能