Merck
ホームmilliplexMILLIPLEX® ヒト 自己免疫自己抗体パネル
MILLIPLEX® ヒト 自己免疫自己抗体パネル
Human Autoimmune Autoantibody Panel(カタログ番号 HAIAB-10K
For serum / plasma
アナライト
*本キットは、上記アナライトに対する自己抗体を検出するキットです。
例:疾患検体と健常検体での平均蛍光値
HAIAB-10Kを用いた19症例(全身性エリテマトーデス(SLE) : 10例、多発性血管炎性肉芽腫症: 7例、多発性筋炎: 2例) と健常人サンプル10例の中央蛍光強度(MFI) の比較結果。
全20測定項目のうち14項目で、症例サンプルが高い値を示した。
自己抗体と疾患の関連