Merck
ホームmilliplexMILLIPLEX® ヒトサイトカイン自己抗体パネル
MILLIPLEX® ヒトサイトカイン自己抗体パネル
Human Cytokine Autoantibody Panel(カタログ番号:HCYTAAB-17K
For serum / plasma
抗サイトカイン自己抗体は、さまざまな感染症、後天性免疫不全症、自己免疫疾患の患者サンプル中に見られます。そのため、抗サイトカイン自己抗体を測定することで、これらの疾患の研究に役立つ可能性があります。
アナライト
MILLIPLEX® ヒトサイトカイン自己抗体パネル
HCYTAAB-17Kを用いて、全身性エリテマトーデスおよび関節リウマチを含む自己免疫疾患(n=19)、敗血症(n=17)、健常者(n=9)の血清サンプル(1:100希釈)中のサイトカイン自己抗体バイオマーカーのMFI (Median Fluorescence Intensity)を測定した。キット中の4つのアナライトのデータを表示。