Merck
ホームmilliplexMILLIPLEX® ヒト がん免疫チェックポイントパネル2
MILLIPLEX® ヒト がん免疫チェックポイントパネル2
Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 2(カタログ番号: HCKP2-11K
For serum / plasma / tissue culture samples
免疫チェックポイントタンパク質は、免疫活性化の調節因子であり、免疫ホメオタシスの維持、自己免疫の抑制に重要な役割を果たし、がん免疫回避に関わっています。これらの免疫システムの分子は、免疫応答のアゴニスト(共刺激チェックポイント分子)またはアンタゴニスト(共抑制チェックポイント分子)の両方として機能します。
アナライト
ヒトがん免疫チェックポイントパネル1(HCKP1-11K)および2(HCKP2-11K)を用いて、乳がん患者(BrCa、n = 24)および健常者(Cont、n = 24)の血清中の可溶性免疫チェックポイントタンパク質およびサイトカイン/ケモカインを検出した例。
ヒトがん免疫チェックポイントパネル1(HCKP1-11K)および2(HCKP2-11K)を用いて、乳がん患者(BrCa、n = 24)および健常者(Cont、n = 24)の血清中の可溶性免疫チェックポイントタンパク質およびサイトカイン/ケモカインを検出した例。この図は、これら2つのグループの血清サンプルにおける8つのがん免疫バイオマーカーの差次的発現を示す。